Murashige Skoog — 植物组织培养实验方案
成分 (mg/L) M5524 M0654 M0529 M2909
氯化铝 • 6H2O        
硝酸铵 1650.0 1650.0    
一元磷酸铵        
硫酸铵        
硼酸 6.2   6.2 6.2
无水氯化钙 332.2 332.2   332.2
硝酸钙        
三元磷酸钙        
氯化钴 • 6H2O 0.025   0.025 0.025
硫酸铜 • 5H2O 0.025   0.025 0.025
Na2-EDTA 37.26   37.3 37.26
ZnNa2-EDTA        
氯化铁 • 6H2O        
柠檬酸铁        
硫酸铁        
酒石酸铁 • 2H2O        
硫酸亚铁 • 7H2O 27.8   27.8  
硫酸镁 180.7 180.7   180.7
氯化锰 • 4H2O        
硫酸锰 • H2O 16.9   16.9 16.9
三氧化钼        
钼酸(钠盐) • 2H2O 0.25   0.25 0.25
氯化镍 • 6H2O        
硫酸镍 • 6H2O        
氯化钾        
碘化钾 0.83   0.83 0.83
硝酸钾 1900.0 1900.0   1900.0
一元磷酸钾 170.0 170.0   170.0
硫酸钾        
硝酸钠        
一元磷酸钠        
硫酸钠        
硝酸锌 • 6H2O        
硫酸锌 • 7H2O 8.6   8.6 8.6
有机物 (mg/L) M5524 M0654 M0529 M2909
活性炭        
腺嘌呤半硫酸盐        
琼脂        
6-苄氨基嘌呤(BA)        
D-生物素
6-(γ,γ-二甲基烯丙基氨基)        
甘胺酸(游离碱)        
吲哚-3-乙酸        
吲哚-3-丁酸        
激动素        
MES(游离酸)        
肌醇        
α-萘乙酸        
烟酸(游离酸)        
蛋白胨        
吡哆醇 • HCl        
蔗糖        
硫胺素 • HCl        
  M5524 M0654 M0529 M2909
制备1 L的粉末克数 4.3 不适用 不适用 2.7
室温下pH 1 0.5 3.9 4.3 3.2 3.9
成分 (mg/L) M6899 M5519 M0404 M9274 M7024
氯化铝 • 6H2O          
硝酸铵 1650.0 1650.0 1650.0 1650.0 1650.0
一元磷酸铵          
硫酸铵          
硼酸 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
无水氯化钙 332.2 332.2 332.2 332.2 332.2
硝酸钙          
三元磷酸钙          
氯化钴 • 6H2O 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
硫酸铜 • 5H2O 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Na2-EDTA 37.26 37.26 37.26 37.26 37.26
ZnNa2-EDTA          
氯化铁 • 6H2O          
柠檬酸铁          
硫酸铁          
酒石酸铁 • 2H2O          
硫酸亚铁 • 7H2O 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8
硫酸镁 180.7 180.7 180.7 180.7 180.7
氯化锰 • 4H2O          
硫酸锰 • H2O 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
三氧化钼          
钼酸(钠盐) • 2H2O 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
氯化镍 • 6H2O          
硫酸镍 • 6H2O          
氯化钾          
碘化钾 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
硝酸钾 1900.0 1900.0 1900.0 1900.0 1900.0
一元磷酸钾 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0
硫酸钾          
硝酸钠          
一元磷酸钠         148.0
硫酸钠          
硝酸锌 • 6H2O          
硫酸锌 • 7H2O 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
有机物 (mg/L) M6899 M5519 M0404 M9274 M7024
活性炭          
腺嘌呤半硫酸盐         80.0
琼脂       8000.0  
6-苄氨基嘌呤(BA)          
D-生物素
6-(γ,γ-二甲基烯丙基氨基)         30.0
甘胺酸(游离碱)   2.0   2.0  
吲哚-3-乙酸         0.3
吲哚-3-丁酸          
激动素          
MES(游离酸)          
肌醇 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
α-萘乙酸          
烟酸(游离酸)   0.5 1.0 0.5  
蛋白胨          
吡哆醇 • HCl   0.5 1.0 0.5  
蔗糖       30,000 30,000
硫胺素 • HCl 0.4 0.1 10.0 0.1 0.4
  M6899 M5519 M0404 M9274 M7024
制备1 L的粉末克数 4.4 4.4 4.4 42.4 34.7
室温下pH 1 0.5 3.9 3.9 3.8 5.0 3.9