兰花培养基 — 植物组织培养实验方案
成分 (mg/L) K4003 P0931 P1056 P6668 P6793 M5524*
氯化铝 • 6H2O            
硝酸铵   825.0 825.0 825.0 825.0 1650.0
一元磷酸铵            
硫酸铵 500.0          
硼酸 0.056 3.1 3.1 3.1 3.1 6.2
无水氯化钙   166.0 166.0 166.0 166.0 332.2
硝酸钙 694.4          
三元磷酸钙            
氯化钴 • 6H2O   0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.025
硫酸铜 • 5H2O 0.0624 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.025
Na2-EDTA   37.24 37.24 37.24 37.24 37.26
ZnNa2-EDTA            
氯化铁 • 6H2O            
柠檬酸铁            
硫酸铁            
酒石酸铁 • 2H2O            
硫酸亚铁 • 7H2O 25.0 27.85 27.85 27.85 27.85 27.8
硫酸镁 122.125 90.35 90.35 90.35 90.35 180.7
氯化锰 • 4H2O            
硫酸锰 • H2O 5.682 8.45 8.45 8.45 8.45 16.9
三氧化钼 0.016          
钼酸(钠盐) • 2H2O   0.125 0.125 0.125 0.125 0.25
氯化镍 • 6H2O            
硫酸镍 • 6H2O            
氯化钾            
碘化钾   0.415 0.415 0.415 0.415 0.83
硝酸钾   950.0 950.0 950.0 950.0 1900.0
一元磷酸钾 250.0 85.0 85.0 85.0 85.0 170.0
硫酸钾            
硝酸钠            
一元磷酸钠            
硫酸钠            
硝酸锌 • 6H2O            
硫酸锌 • 7H2O 0.331 5.3 5.3 5.3 5.3 8.6
有机物 (mg/L) K4003 P0931 P1056 P6668 P6793 M5524*
活性炭     2000.0 2000.0    
腺嘌呤半硫酸盐            
琼脂            
香蕉粉(50%麦芽糖糊精)     30,000      
6-苄氨基嘌呤(BA)         2.0  
D-生物素
6-(γ,γ-二甲基烯丙基氨基)            
甘胺酸(游离碱)            
吲哚-3-乙酸            
吲哚-3-丁酸            
激动素            
MES(游离酸)   1000.0 1000.0 1000.0 1000.0  
肌醇   100.0 100.0 100.0 100.0  
α-萘乙酸         0.5  
烟酸(游离酸)   1.0 1.0 1.0 0.5  
蛋白胨   2000.0 2000.0 2000.0 2000.0  
吡哆醇 • HCl   1.0 1.0 1.0 0.5  
蔗糖 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
硫胺素 • HCl   10.0 10.0 10.0 1.0  
  K4003 P0931 P1056 P6668 P6793 M5524*
制备1 L的粉末克数 21.6 25.3 57.3 27.3 25.3 4.3
室温下pH ± 0.5 4.7 5.0 5.2 5.4 5.0 3.9
* 列出M5524 Murashige和Skoog基础盐混合物的成分仅供比较参考之用。