Prestige Antigens™-封闭实验方案
抗原封闭实验方案
推荐根据下述的标准封闭方案使用Prestige抗原及相应的Prestige抗体。
IHC或ICC实验预吸附Prestige抗原
重新滴定抗体以确定用于封闭研究的最佳稀释比例。最佳滴度是抗体仍能显示预期染色的最高稀释度。
根据抗体(150,000 Da)以及Prestige抗原(15,000 Da).的浓度和分子量计算10倍和100倍摩尔过量所需的Prestige抗原。
按计算所得的量,将抗体和Prestige抗原在2ml管中混合,并用PBS将总体积调至30-50 μl。
在室温下孵育含有抗体/Prestige抗原的试管30分钟,或在4℃下轻轻振荡过夜。
使用没有Prestige抗原的一抗或不同Prestige抗原(与目标蛋白不反应)作为对照。
将含抗体/Prestige抗原的离心管以最大转速(15,000 rpm)离心15 min,将所有免疫复合物沉淀。
小心地将上清移到新管中,制备免疫染色工作液。由于抗体现已稀释4-12倍,因此必须相应调整抗体稀释液体积。
按照常规的IHC或ICC实验方案进行实验。
WB实验预吸附Prestige抗原
在3.5ml封闭缓冲液中,将1:250稀释一抗与相应Prestige抗原(100x摩尔过量)室温预孵育30 min。根据抗体(150,000 Da)和PrEST抗原(15,000 Da)的浓度和分子量计算100x摩尔过量所需的Prestige抗原。
使用不含Prestige抗原的一抗或与目标蛋白不反应的另一Prestige抗原作为免疫印迹实验的对照。
将孵育的抗体-Prestige抗原混合物加入到封闭的膜中,并在辊式混合器或摇床上室温孵育1小时。
按照常规的WB实验方案开展实验。
2017年十月修改
©2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. All rights reserved. SIGMA, SAFC, ALDRICH and SIGMA-ALDRICH are trademarks of Sigma-Aldrich Co. LLC, registered in the US and other countries. Where bio begins is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC. Prestige Antibodies is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC. Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC. CF and Mix-n-Stain are trademarks of Biotium, Inc. Sigma brand products are sold through SigmaAldrich, Inc. Purchaser must determine the suitability of the product(s) for their particular use. Additional terms and conditions may apply. Please see product information on the Sigma-Aldrich website at www.sigmaaldrich.com and/or on the reverse side of the invoice or packing slip.