RNAstable®实验方案
货号 93220-001, 93221-001, 及 90220-001
产品描述
RNAstable是一种独特的储存介质,可在室温下保存RNA样品数月。使用RNAstable,您可以通过简单的重新水化,即只需加水便可完全恢复您的RNA样品。再水化的样品可立即使用,无需进一步纯化。每个管或板所含有的RNAstable是作为管或孔底部的涂层而提供的,可保护皮克至微克级的RNA。
注意事项及免责声明
本产品仅供研发使用,不适用于药物、家庭或其他用途。有关危险和安全处理方法的信息,请参阅安全数据单页。
储存/稳定性
RNAstable产品和试剂盒应在环境实验室温度下以原始未开封的包装干燥保存,并可随时开始使用。RNAstable产品与防潮包一起装在防潮箔袋中。即使在不受控制的湿度环境中,样品袋也能保证干燥保存,成为保存在干燥储存柜中的替代方案。
操作步骤
样本制备注意事项
RNA类型。适合保存在RNAstable中的RNA类型包括从细胞、组织中纯化的总RNA以及poly(A) mRNA。
纯化技术。大多数标准分子生物学技术以及市售试剂盒都可与RNAstable保存相兼容。在应用于RNAstable之前,应将不含RNase的纯化RNA重悬于DEPC处理过的水中。
得率测定。在样品应用到RNAstable之前,应测定RNA样品的浓度。尽管不做强制要求,但将已知量RNA应用于RNAstable保存可以促进样品回收以及随后的应用。为了获得RNAstable的最佳保护效果,在每孔或每管中最大100 ul体积的水中不要加入超过100 ug总量的RNA
样品干燥及储存
  1. 测定样品中纯化RNA的量,并计算加入RNAstable孔或管中的量。在加入RNAstable之前,应将RNA重悬于DEPC处理的水中。
  2. 向含有RNAstable的孔或管的中央直接缓慢加入最多100 ul的RNA样品。
    For optimal sample protection and recovery, the final volume of the sample applied to each well should be ≤20 μl for airdrying; do not exceed applying 100 μl water per tube or well.
    为了实现最佳的样品保护和恢复效果,加入到每孔中用于空气干燥的最终样品体积应当小于20u;每孔或管中不要加入超过100 ul的水。
  3. 通过缓慢捶打将样品混匀(避免产生气泡)。
  4. 将未覆盖的样品进行干燥。 对于体积小于20 ul的便捷式空气干燥,仅需将管或96孔板在超净台中开盖过夜。对于体积20ul或需要加速干燥,可使用不加热的真空浓缩器(干燥时间可参考下方的表1)。
表1 – 采用真空浓缩器的干燥时间
样品体积(μl) 干燥时间(hrs)
Tubes管
10–20 0.5
20–30 1.0
30–100 1.5
  1. 将干燥剂包装在原始袋中并加热密封。也可将干燥的样品在室温下储存在干燥的储存柜中。RNAstable对温度和湿度敏感,因此在室温(15-25°C)下将样品保存在防潮的环境中至关重要。建议的湿度水平小于30%相对湿度。
样本复苏
保存在RNAstable中的RNA可通过加入水或水相缓冲液复苏。无需进一步纯化样品便可直接用于下游应用。
  1. 将10-100 ul DEPC处理过的水或水相缓冲液直接加入至RNAstable中干燥的样品。
  2. 在室温孵育15分钟以实现充分的水化。
  3. 通过缓慢吹打将样品进行混匀。避免产生气泡。水化的样品可直接用于下游的应用。
  4. 未使用的水化样品在4°C或室温最多储存3天。样品还可冷冻储存(-20°C或-80°C)更长时间。在含有RNAstable的水中再水化的样品化可重新干燥而,并不会造成样品稳定效率降低。不推荐重复该过程超过三次。
材料