cOmplete™实验方案
货号 CO-RO
 实验方案
用最小体积溶剂溶解一片片剂
可以将1片片剂溶于2 ml双蒸水中,由此可以非常轻松地得到25倍的储液。由于该过程可能需要一些时间,因此可以将溶液保持在15至25°C 孵育30至60分钟,或进行涡旋。
cOmplete抑制内切蛋白酶Asp-N
cOmplete抑制金属蛋白酶内切蛋白酶Asp-N。
用于从肠道中制备亚细胞级组分的cOmplete片剂
该项尚未经过测试,但应该可行。
在细胞培养中使用cOmplete片剂
其中一种应用可以是用来表达/产生对蛋白酶非常敏感的蛋白质。cOmplete蛋白酶抑制剂混合物可用于抑制细胞培养物的培养基/上清液中的蛋白酶,但罗氏还未系统测试这一应用。 cOmplete片剂含有可透膜成分,但并非所有成分都可透膜。此外,一些可进入细胞的低分子量组分的细胞毒性还仍未经测试。一些客户报道将cOmplete片剂成功应用于细胞培养,使用的稀释度为包装说明书所述工作浓度的三分之一至四分之一。为了确定cOmplete片剂对您特定应用的适用性,请根据经验测试不同的浓度。
cOmplete抑制剂对DNase I和RNase A 等核酸酶的影响
罗氏仍未系统测试cOmplete蛋白酶抑制剂混合物片剂对DNA酶 I和RNA酶 A的影响。EDTA是一种二价螯合剂,可以灭活核酸酶,如DNase I活性所需的Mg2+。 虽然许多限制性内切核酸酶的反应缓冲液中存在低浓度EDTA,但最好使用不含EDTA的cOmplete片剂。
cOmplete对磷酸酶的影响
罗氏仍未系统测试cOmplete蛋白酶抑制剂混合物片剂对磷酸酶的抑制作用。由于已知EDTA能够抑制碱性磷酸酶,因此如上所述,最好使用不含EDTA的cOmplete片剂。
使用透析从制剂中去除cOmplete
使用截留值> 10 kDa的透析膜。
材料
cOmplete 是罗氏商标。