不含脱氧核糖核酸酶(DNase)的核糖核酸酶(RNase)方案
产品编号  11119915001
方案
核糖核酸酶的消化条件
0.1 mU不含脱氧核糖核酸酶的核糖核酸酶,在温度为 +37°C,反应体积为 50μl 的 PCR 级水中,于 30 min 内可降解 1 μg 核糖核酸(RNA)。不含脱氧核糖核酸酶的核糖核酸酶蛋白含量为 0.5 μg/μl。酶的比活力为 30 u/mg,相当于 1.5 mu/μl;1 微升的核糖核酸酶制剂足以在 30 min 内完全降解 15 μg 核糖核酸。由于生物样品中核糖核酸的确切浓度尚不清楚,而且人们通常希望定量降解核糖核酸,因此建议使用过量的核糖核酸酶。
核糖核酸酶并不需要特定的反应缓冲液:它们在纯水中和存在于三羟甲基氨基甲烷(Tris)或氯化钠(NaCl)中时都有活性。
要从您的样品中去除核糖核酸,请添加不含脱氧核糖核酸酶的核糖核酸酶,并在 +15 至 +25°C 或 +37°C 条件下培养。
例如,在 106个细胞的核酸中加入0.5μl核糖核酸酶,在 +15~+25°C 或+37°C 培养。对于 107个细胞的核酸,加入 1.5μl 核糖核酸酶,在 +37°C培养 30 min。对于 108个细胞的核酸,加入 16μl 核糖核酸酶,在 +37°C培养 30 min。
 材料