硫代硫酸银——植物组织培养方案
将 1.58g 硫代硫酸钠(产品编号 S7026)加入到 100 mL 水中。将 1.7g 硝酸银(产品编号: S7276)加入到 100 mL 水中。将储存溶液在阴暗处,直到需要制备 STS。
通常,制备 STS 的银和硫代硫酸盐的摩尔比分别为 1:4。溶液中几乎所有的银都是以
[Ag(S2O3)2]3-(乙烯效应抑制的活性复合物)的形式存在的。
将 20 mL 0.1 M 硝酸银原液缓慢倒入 80 mL 0.1 M 硫代硫酸钠原液中,制备 0.02 MSTS。STS 可在冰箱中保存长达一个月。但是,建议在使用前制备 STS。
材料