设置尺寸排阻色谱的柱背压极限
摘自《尺寸排阻色谱原理及方法》 (PDF)
GE Healthcare, 2014
压力是由流体穿过色谱系统而生成的。为了实现最佳的色谱功能,了解系统的不同部位压力下降的原理至关重要。
Example of the pressure in different parts of a system during run of a column
图1.11 在色谱运行过程中系统不同部位的压力举例。注意上述压力值仅用于阐释原理。
  • ∆pbefore不影响色谱柱。
  • 色谱柱硬件上的压力是∆pafter和∆p的和。不要超过柱硬件的极限
  • ∆p是独立的并需要针对每柱测定。
  • 更多信息请参考ÄKTATM实验室级色谱系统仪器管理手册(29-0108-31)。
为了对色谱硬件及色谱介质的填充床进行保护,在运行过程中必须设置不能超过极限。有两项重要的压力极限必须要考虑到:
  1. 为了保护色谱柱硬件:色谱柱硬件压力极限(图1.12),即硬件不发生损坏所能承受的最大压力。该值对于每种色谱柱类型都是固定的。色谱柱发生泄漏是硬件压力过大的标志。色谱柱压力极限信息包含在使用说明及针对每种柱类型的UNICORN™ 色谱柱列表中。
    图1.12 色谱柱硬件压力极限是色谱柱不发生损坏所能承受的最佳压力。 
  2. 为了保护填充床:Delta pressure (Δp)或施加在填充床上的最大压力是色谱柱介质不产生空隙(图1.13)或床塌陷所能承受的最大压力。该值会根据条件而发生变化。常见的Δp值或填充床上的最大压降都会在每种色谱柱类型的使用说明及UNICORN色谱柱列表中提供。但请注意,Δp是独立的并需要对每支柱按照使用说明29-0272-71中所描述的方法测定。填充床最好是可以通过控制流速提供保护。高粘稠度溶液或低温条件采用较低的流速(表1.3)。
表1.3
不同流速计温度的流速极限距离, Superose 6增加10/300 GL
温度 流速(ml/min)
20ºC至25ºC 水的最大流速 20%乙醇的最大流速
4ºC至8ºC 水的最大流速 20%乙醇的最大流速
The maximum pressure over the packed bed is the maximum pressure the packed bed of chromatography medium can withstand without gap formation
图1.13 施加在填充床上的最佳压力是色谱介质不形成空隙所能承受的最大压力,这不是一个固定值。
材料