脂质的储存和处理
以下说明仅适用于Avanti的研究用脂质产品,不适用于制药或诊断应用中的cGMP脂质。
 有机溶液
有机溶液形式的脂质应储存在玻璃容器内,使用氩气或氮气分层,储存温度为-20°C ± 4°C。不建议将有机溶液储存在-30°C以下,除非溶液包装在密封玻璃安瓿瓶中。溶液瓶密封应采用聚四氟乙烯密封环。切勿将有机溶液储存在聚合物或塑料容器(聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等)中,否则会使容器所含杂质浸出。溶于水的脂质应储存在塑料容器中。
 转移有机溶剂
务必使用玻璃、不锈钢或聚四氟乙烯耗材转移脂质的有机溶液。
  • 切勿使用塑料移液吸头转移脂质的有机溶液*。
  • 切勿使用Eppendorf管处理有机溶剂。
  • 切勿使用封口膜(Parafilm)处理有机溶剂。
 粉末
应使用下述方法处理粉末形式的脂质。
 饱和脂质
由完全饱和脂肪酸(如,二肉豆蔻酰或二棕榈酰基磷脂酰胆碱或)组成的脂质能够以粉末形式稳定储存。这些脂质应储存在具有聚四氟乙烯密封环的玻璃容器内,储存温度不超过-16°C。从容器中转移出部分材料时,应将容器从冰箱中取出,并在开瓶前使材料恢复至室温。
 不饱和或组织来源脂质
由含有一个或多个双键的脂肪酸(如,二油酸磷脂酰胆碱或蛋黄卵磷脂)组成的脂质不能以粉末形式稳定储存。这些脂质的粉末极易吸湿,在打开容器时会快速吸收水分而变粘,从而导致材料水解或氧化。这些脂质应溶解在合适的有机溶剂中,并转移到具有聚四氟乙烯密封环的玻璃容器内,然后储存在-20°C ± 4°C。不建议将有机溶液储存在-30°C以下,除非溶液包装在密封玻璃安瓿瓶中。
 Avanti Lipid Maps® 质谱内部脂质标准品
  • 这些产品均为一次性用品。
  1.  建议直接从安瓿瓶中取出进行实验,或配制立即使用的溶液。
  2. 脂质的处理指南如前文所述。
  • 这些产品的储存温度不得超过-16°C。
  • 若未按这些指南以及一次性使用/立即使用原则使用产品,则Avanti不保证产品纯度及性能。          
 注意
脂质不能以水悬浮液的形式长期储存。将脂质储存在过量的水中,将导致样品水解。
 参考文献
  1.  McDonald, J.G., C.L. Cummins, R.M. Barkley, B.M. Thompson, and H.A. Lincoln. (2008). Identification and quantitation of sorbitol-based nuclear clarifying agents extracted from common laboratory and consumer plasticware made of polypropylene. Anal Chem 80:5532-41. [PubMed]
  2. Pidgeon, C., Apostol, G., & Markovich, R. (1989). Fourier transform infrared assay of membrane lipids immobilized to silica: leaching and stability of immobilized artificial membrane-bonded phases. Analytical Biochemistry 181, 28-32. [PubMed]