使用X-tremeGENE HP转染试剂进行慢病毒生产
慢病毒是一种用于在研究应用中转染多种细胞类型的强大工具。在病毒生产期间,实现低滴度和毒性绝非易事。这里介绍的一种易用方案使用X-tremeGENE HP转染试剂进行快速而稳健的慢病毒制备,从而获得高病毒滴度以实现成功的靶细胞转染。
材料
  • 包装细胞系
TLA-HEK293T(Open Biosystems):该细胞系粘附生长,适用于无血清培养基配方。 使用X-tremeGene HP试剂时,不需要适应无血清条件,因为该试剂不会因血清的存在而受影响。细胞应在含有GlutaMAX(Invitrogen)和10%胎牛血清(FBS)的Opti-MEMR中进行培养。将培养容器保持在37℃,10%CO2和95%RH条件下。
  • 表达载体
pGIPZ(Open Biosystems),或与表达eGFP或其他合适转基因的第二代/第三代慢病毒包装系统相容的其他载体。
  • 包装和包膜质粒
psPAX2和pMD2.G质粒能够表达产生功能性病毒颗粒所需的蛋白质,对重组具有抗性。
方法
A.慢病毒上清液生产
第1天
1.        用1ml浓度为0.01mg / ml的无菌聚赖氨酸水溶液涂覆在标准6孔细胞培养板的孔上。在室温下孵育至少1小时(+15至+ 25°C)。
2.        用2ml无菌水洗涤每个孔两次。
3.        在无菌条件下移出水,并对容器进行空气干燥。
4.        在转染前一天将TLA-HEK293T细胞以约40-50%的融合度分别加至包被的孔板中,并将细胞置于2ml生长培养基(含有GlutaMAX、10%FBS的Opti-MEMR)中生长。
第2天
1.        取出旧的培养基,并加入1.8 ml新鲜培养基。
2.        准备转染混合物:
A)将表达载体(pGIPZ)、包装载体(psPAX2)和包膜载体(pMD2.G)按摩尔比1:2:2混合,溶于无菌水或TE缓冲液(pH 7.6)至2μg(0.53μg;0.95μg;0.52μg)。
图1:48小时后的转染效率。使用X-tremeGENE HP转染试剂将大量病毒质粒递送至包装细胞中。(A)明场显微镜,(B)荧光显微镜。
 注:制备得到的质粒应该是高质量且不含内毒素的。
B)将DNA稀释至0.2 ml转染培养基(无血清Opti-MEM培养基)中。
C)加入6 μl X-tremeGENE HP试剂,短暂涡旋并在室温下孵育15分钟。
3. 小心地将转染混合物添加至细胞中,并轻轻搅拌以实现化合物的均匀分布。
第3天
用2 ml生长培养基替换旧培养基。 注意:弃去的培养基中含有少量病毒颗粒,应根据生物安全等级2作为废物处理。
第5天
1.        收集含有病毒的上清液并将其转移到1.5 ml无菌小瓶中。
2.        在-2至-8℃下以2000×g离心10分钟,并将上清液转移至新小瓶中。
B.通过有限稀释确定病毒滴度
第1天
在体积为200μl的生长培养基中,在聚赖氨酸包被的96孔板的每孔中加入1×10 4个种子细胞(这里也是TLA-HEK293T)。
第2天
1.        将40 μl含病毒的上清液加入160 μl含有8μg/ ml 聚凝胺的生长培养基中。
2.        用另外的90 μl含有聚凝胺的生长培养基稀释10μl所得病毒溶液。重复该稀释过程至少5次。
3.        除去培养基后,向细胞中加入100μl稀释液(细胞生长至约60%融合)。
4.        1小时后,每孔加入另外100μl生长培养基。
5.        转化48小时后对细胞进行分析。对GFP阳性细胞进行计数并乘以稀释因子。
结果
为了确定该方案是否产生适合细胞培养的足够纯和浓缩的病毒,根据上述方法转染细胞。显微镜分析清楚地显示出高水平的GFP表达(<90%),且没有毒性(图1)
此外,使用产生的含病毒的上清液进行转染后的显微镜分析显示GFP阳性细胞的产量为1.2×10 6 pfu / ml。 因此,此处建立的实验方法能够生产合适量的慢病毒。为避免病毒DNA多次插入宿主基因组,建议以低于0.1的感染复数(MOI)感染细胞。利用该实验方法从标准6孔板的一个孔中所获得的病毒量,可用于转染至少107个细胞。
仅限生命科学研究使用。不用于诊断过程。
X-TREMEGENE是罗氏的商标。
所有其他产品名称和商标均为其各自所有者资产。
材料