炔合成-Bestmann-Ohira-试剂
乙炔化学一直以来都是分子科学的重要组成部分。其在有机合成、材料科学、生物有机化学一系列领域都具有极大的潜力,可用在多种应用中。部分实例包括烯二炔(DNA-裂解剂)、“点击化学”工具和嵌块。因此,这些特性引发了对高效合成炔烃的需求。
重氮甲基膦酸二甲酯(DAMP)是一种常用的从醛类合成炔烃的试剂1。这种方法广泛替代了更早的Corey-Fuchs方法2和相关步骤3。 DAMP的主​​要缺点是试剂必须在新鲜制备和分离后,才能在惰性气体氛围和低温环境下用于KOtBu金属化。 Corey-Fuchs方法涉及Wittig-Reactions,先生成1,1-二溴烯烃,随后消除氢卤化物。该两步法通常需要在低温和惰性气体氛围下使用强碱。为了解决上述缺陷,Bestmann报道了一种使用二甲基(1-重氮-2-氧代丙基)膦酸酯,来从醛类合成炔烃,是一种更环保的一锅法(方案1)。4
方案1:一锅法从醛合成炔烃。
特殊危害:腐蚀物,刺激物和易燃物(注意:为了全面了解所有相关危害,请参阅MatNo中每个组分的MSDS)。
一般实验步骤:
  1. 组装好带冷凝器的50mL三颈反应烧瓶,顶部配大孔径活塞,连通氩气鼓泡器和温度计。
  2. 用氩气冲洗烧瓶30分钟。
  3. 在氩气下,将醛(使用注射器)和碳酸钾(使用粉末漏斗)加入到反应烧瓶中。
  4. 通过抽真空和氩气回填三次循环对固体进行脱气,之后将反应烧瓶置于轻微氩气正压下。
  5. 使用套管在氩气下加入干燥甲醇。
  6. 在室温下搅拌反应混合物30分钟。得到浅灰色浑浊溶液。
  7. 在氩气下加入(1-重氮基-2-氧代丙基)膦酸二甲酯溶液(10%,乙腈溶液)。
  8. 在氩气、室温下搅拌反应混合物4小时。
  9. 通过薄层色谱(Rf = 0.80,100%己烷)监测反应。
  10. 用乙醚稀释反应混合物。
  11. 用5%碳酸氢钠水溶液洗涤反应混合物并用硫酸钠进行干燥。
  12. 蒸发溶剂后得到炔烃。
代表性实例:
用4-氯苯甲醛和(1-重氮基-2-氧代丙基)膦酸二甲酯溶液(10%,乙腈,742724)进行第一个实验以验证文献方法(方案2)。
方案2:利用4-氯苯甲醛合成1-氯-4-乙炔基苯
1-氯-4-乙炔基苯:将4-氯苯甲醛和碳酸钾置于经烘箱干燥过的圆底烧瓶中。抽真空,然后用氩气填充烧瓶(重复两次)。加入无水甲醇,在室温下、氩气气氛下搅拌混合物30分钟。将(1-重氮基-2-氧代丙基)膦酸二甲酯溶液(10%,乙腈)加入到呈淡灰色的混浊反应混合物中。将混合物在室温、氩气气氛下搅拌4小时。通过薄层色谱监测反应。用乙醚稀释反应混合物,然后用碳酸氢钠水溶液(5%)洗涤,随后用硫酸钠干燥。蒸发溶剂,得到1-氯-4-乙炔基苯。
化学品 FW 密度 MatNo 摩尔(x10-3) 比例
4-氯苯甲醛 140.57 1.00 112216 0.141 g 1 1
碳酸钾 138.21 1.00 347825 0.276 g 2 2
甲醇 32.04 0.791 322415 15 mL 370.3 370.3
Dimethyl (1-重氮基-2-氧代丙基)膦酸二甲酯溶液(10%,乙腈溶液)
192.11 0.80 -0.85 742724 2.3 mL 1.2 1.2
乙醚 74.12 0.706 296082 25 mL 238.12 238.12
碳酸氢钠 84.01 1.00 401676 2.5 g 29.75 29.75
在得到优化条件之后,我们将该方法应用于其他含有含硫杂环(公式1)和脂肪链(公式2)的醛反应中(方案3),以研究该方法的范围和局限性。
方案3:使用Bestmann-Ohira试剂合成其他炔烃
材料
所有上述反应也都使用纯试剂(二甲基(1-重氮基-2-氧代丙基)膦酸酯)进行,获得了与文献报道相似的产率.4b
Related Links