生命科学
Duolink® –蛋白质互作研究的新标准
以上视频遵循简单直观的操作流程,使您能够在单次实验中对蛋白质互作及其修饰进行检测、定量并获得细胞定位
  • 将载玻片上或微孔板中的细胞或组织固定,以保留其活性状态和瞬时互作。
  • 加入经验证的靶点特异性一抗,然后结合PLA探针。
  • 当目标蛋白质的表位非常接近(<40 nm)时,PLA探针上的寡核苷酸的杂交将为滚环扩增(RCA)创建一个模板。
  • 扩增并使用检测探针标记RCA产物。
  • 利用标准显微镜检查能够检测和观察到得到的斑点。
  • 使用Duolink Image Tool软件可对图像轻松进行定量分析,有助于实现平均和单细胞数据分析。
访问 sigma.com/duolink获取更多信息.