生命科学
EZview™红色亲和凝胶
EZview™红色亲和凝胶含有亮红色染料,可清楚区分沉淀和上清液。使用该产品能够以简化的样品处理过程改善可见性结果,并大大降低沉淀损失风险,从而可对目标蛋白质实现重现性和准确性更高的定量。
EZview™红色亲和凝胶可用于分离抗体和重组标签蛋白。免疫亲和树脂包含FLAG、HA和c-Myc标签的抗体。还可用于下拉(pulldown)与GST、poly-His、链霉亲和素和蛋白质A和G树脂形成的复合物。