慢病毒转导
在这个练习中,我们将展示两种不同细胞系上的慢病毒转导。在第一个例子中,人神经母细胞瘤细胞系SK-N-SH将用MISSION TurboGFP对照颗粒转导。MOI的范围将被测试,并且随着MOI的增加将观察到GFP阳性细胞的增加。
我们将使用的第二种细胞系是中国仓鼠卵巢细胞系CHO-K1,该细胞系之前经过改造,表现出稳定的TurboGFP表达。在这个练习中,我们将用任务TurboGFP shRNA转导这些细胞,目的是抑制GFP表达。MOI的范围将被测试,并且随着MOI的增加将观察到GFP表达的减少。
我们将使用24孔培养板,在顶部一排每个孔接种15,000个SK-N-SH细胞,在图中的底部一排每个孔接种15,000个CHO-K1 GFP细胞