纯水解决方案 - 咨询热线:021-61515137
咨询报价:021-61515137
 纯水和超纯水纯化系统
我们的Milli-Q®实验室纯水解决方案包含一系列纯水和超纯水产品及服务,适用于在制药、临床、研究、工业、研究和政府实验室等验证和非验证环境下工作的科学工作者。
 超纯水 - Type 1级
从自来水产出纯水和超纯水
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
• 自来水供水的 超纯水(Type 1)和 Elix®
纯水(Type 2)
• 大尺寸交互式触摸屏
• Q-POD®和E-POD®交互式取水手臂
• 全新纯水储存解决方案
• 轻松的数据管理
• 准确的A10® TOC监测
• 完全无汞的紫外 灯
• 优化的实验室空间
了解更多
从纯水产出超纯水
Milli-Q® IQ 7000
• 简单且直观的取水
• 大尺寸交互式触摸屏
• 具有可溯源性
• 优化的实验室空间
• 超纯水 - 质量稳定- 痕量级水平
• 更好的可持续性
• 质量和合规性
了解更多
用于痕量元素分析的超纯水
Milli-Q® IQ Element
• 适用于痕量和超痕量元素分析的超纯水(Type 1)
• 经独立ICP-MS 实验室验证的水质
• 用于直观控制和监测的大尺寸触摸屏
• 集成进您的超净实验室环境。
了解更多
 –II级和III级纯水
II级水:从自来水生产纯水
Milli-Q® IX 7003/05/10/15
• 稳定优质的Elix®纯水
• 直观便捷的E-POD®取水手臂
• 便捷的触摸屏界面
• 安全的纯水储存解决方案
• 降低运行成本的Elix®EDI技术
• 无汞紫外灯
了解更多
II级水:从自来水生产纯水
Milli-Q® HX 7000智能大流量系统
• 大流量产水性能
• 配备Milli-Q® Connect在线远程监控和服务
•交互式触摸屏使用便捷
• 助力研发
了解更多
II级水:从自来水产出纯水
Milli-Q® HX 7000 SD 智能一体化系统
• 纯化技术可实现恒定的流速,并减少用水量
• 集成储水箱和分配泵
• 具备多种选项的可定制化能力
• 配备Milli-Q® Connect在线监控和远程服务
• 交互式触摸屏使用便捷
了解更多
临床实验室试剂用水和生物医学用水:生物医学实验室用纯水
Milli-Q® CLX 7000 智能水纯化系统
大流量、智能连接的分析仪进水系统
• Elix® EDI和E.R.A.®技术,可生产可靠、
稳定的CLRW,减少用水量
• 配备Milli-Q® Connect在线监控和远程服务
• 触摸屏显示,维护工作量小,可自动跟踪耗材使用情况
• 具有监控和数据存档功能
了解更多
III级水(反渗透):从自来水产出纯水
Milli-Q® HR 7000智能连接中央纯水系统
• 纯化技术可实现恒定的流速,并减少用水量
• 设计易于维护
• 交互式触摸屏使用便捷
• 现代化数据管理,易于访问和追踪
• 配备Milli-Q®Connect在线监控和远程服务
了解更多
纯水储存、保护和分配系统
SDS 500:纯水储存、保护和分配系统
• 恒定的水质
• 标准一站式解决方案
• 易用
• 可智能连接
了解更多