PCR
精製チップ(Diffinity RapidTip)
Diffinity RapidTipの特長
1分ピペッティングするだけで、スピンカラムと同等の効果!
「Diffinity RapidTip 2」を使えば、一瞬でPCRサンプルを精製できます
PCRサンプルをDiffinity RapidTip 2でピペッティングします。PCR産物の減少はほとんどなく、dNTPsやプライマーダイマーを高効率で除去できて、時間を大幅に短縮できます。(スピンカラム使用時には4-5分:Diffinityなら1分)
画面をクリックすると大きく表示されます
日本語プロトコール(PDF:0.4MB)もご参考ください。
製品フォーマット
製品名 用途 特徴
Diffinity RapidTip® シークエンス primer, primer-dimer, ssDNAの除去
Diffinity RapidTip® 2 シークエンス
TAクローニング
制限酵素処理
primer, primer-dimer, ssDNA,
およびDNA polymeraseの除去
製品リスト
製品名 適応ピペット 製品番号
Diffinity RapidTip®
for PCR Purification
汎用ピペット D1947-8RXN、48RXN、96RXN
Rainin LTS™ ピペット D1947L-8RXN、48RXN、96RXN
Diffinity RapidTip® 2
for PCR Purification
with Polymerase Remo
val
Rainin LTS™ ピペット D2947L-8RXN、48RXN、96RXN