france
Transport et Stockage des produits
Dans le cadre de notre processus d’amélioration continue de la qualité mis en place par Sigma-Aldrich, nous avons revu certaines de nos procédures et directives d’entreprise afin d’assurer la cohérence de toutes nos marques au niveau mondial. Cette gestion des marques Sigma-Aldrich a pour objectif de renforcer la qualité de notre offre globale et contribue à l’amélioration des services que nous fournissons à nos clients.
Conditions de transport
Lorsque la qualité d’un produit n’est pas altérée par une exposition de courte durée (lors du transport), à des conditions autres que celles recommandées pour un stockage à long-terme, Sigma-Aldrich expédie le produit à température ambiante. Les produits sensibles à une exposition de courte durée à des conditions autres que celles recommandées pour un stockage à long-terme, sont expédiés en présence de pains de glace ou de carboglace.
L’expédition à température ambiante contribue à la maîtrise des coûts d’expédition pour nos clients. Ces derniers peuvent à tout moment demander un transport en présence de pains de glace ou carboglace, mais cette requête spéciale se fait aux frais du client si notre historique produit indique que la stabilité du produit permet de l’expédier en conditions non réfrigérées.
Stockage à long terme
Les conditions de stockage recommandées par les catalogues et étiquettes Sigma-Aldrich sont délibérément conservatrices et correspondent aux conditions optimales de stabilité du produit pour un stockage à long-terme.  
    Stockage ambiant
De nombreux produits de Sigma-Aldrich peuvent être stockés dans des conditions ambiantes ou non contrôlées.
Historiquement, l‘étiquette des produits compatibles avec un stockage en conditions ambiantes porte la mention  « room temperature » (RT). Cette donnée étiquetage tend à disparaître ; ainsi, tous les produits n’ayant  pas de recommandation de stockage particulière sur l’étiquette ou portant la mention RT, peuvent être conservés à température ambiante (non contrôlée).
N.B. : il est recommandé d’éviter toute exposition directe à la lumière du soleil en raison de l’élévation de température qu’elle pourrait provoquer.
    Stockage en conditions contrôlées
Les produits pour lesquels Sigma-Aldrich recommande un stockage au réfrigérateur (refrigerator/cooler) doivent être conservés à une température contrôlée comprise entre 2 et 8 degrés C.
Ces conditions correspondent à la plage de température préconisée par l’USP pour un stockage au réfrigérateur (36 deg F to 46 deg F).
Congélateur
Les produits pour lesquels Sigma-Aldrich recommande un stockage au congélateur (freezer) doivent être conservés à une température en dessous de 0 degré C. ; nos étiquettes indiquent une température de -20°C.
La température des congélateurs typiquement utilisés pour conserver ces produits est contrôlée et maintenue par thermostat entre -10 et -25 degrés C.
Ces conditions correspondent à la plage de température préconisée par l’USP pour un stockage au congélateur.
Congélateur ultra basse température
Les produits pour lesquels Sigma-Aldrich recommande un stockage au congélateur ultra basse température (ultracold) doivent être conservés en dessous de -20°C ; nos étiquettes indiquent une température de -70°C.
La température des congélateurs typiquement utilisés pour conserver ces produits est contrôlée et maintenue par thermostat entre -60 et -100°C.
Résumé : conditions de stockage recommandées par les documents et étiquettes Sigma-Aldrich :
entre 2 et 8°C  Réfrigérateur
-20°C Congélateur (-10 à -25°C)
-70°C Congélateur ultra basse température (-60 à -100°C) 
Pour tout renseignement complémentaire concernant le transport et le stockage des produits Sigma-Aldrich, n’hésitez pas à contacter votre service technique local Sigma-Aldrich:
Tel  0800 31 24 67  - email : Service Technique
Retour