アクティブサンプリング
溶媒抽出用チューブ
活性炭
ORBO番号
製品名
吸着剤名
(メッシュサイズ)
充填量
A/B(mg)
外径×長さ
(mm)
入数 CAT.NO. 対象化合物
(メソッド番号)
32 large 椰子殻活性炭(20/40) 400/200 8 x 100 50 20228 塩化メチル(NIOSH 1001)
VOCs, SemiVOCs(ASTM D3686)
メチル-t-ブチルエーテル(NIOSH 1615)
トリフルオロブロモメタン(NIOSH 1017
臭化ビニル(NIOSH 1009)
32 small 椰子殻活性炭(20/40) 100/50 6 x 75 50 20267-U アルコール類(NIOSH 1400-1403)
ケトン類(NIOSH 1300-1301)
炭化水素類(NIOSH 1500,1501,1003)
33 石油系活性炭(20/40) 700/390 8 x 150 50 20259 酸化エチレン(AIHAJ 11/77)
34 特別処理済み椰子殻活性炭 400/200 8 x 105 25 20211 硫化水素(NIOSH 6013)
301 活性炭(20/40) 150 6 x 75 50 問合せ 塩化ビニル(NIOSH 1007)
303 石油系活性炭(20/40) 100/50 6 x 75 50 問合せ  
304 活性炭(low Ni)(20/40) 120/60 6 x 80 50 20041 ニッケルカルボニル(OSHA 56)
306 石油系活性炭(20/40) 400/200 8 x 110 50 20073-U  
351 4-tert-butyl catechol コート活性炭 100/50 6 x 75 50 20042 1,3-ブタジエン
353 HBr コート活性炭( 劇物) 100/50 6 x 75 25 20044 酸化エチレン(NIOSH 1614,OSHA 50)
プロパギルアルコール(OSHA 97)
354 アルカリ処理活性炭
(AVL Barneby Cheney, 580-19)
100/50 6 x 75 50 20045
販売中止
ヨウ素(NIOSH 6005)
355 4-tert-butyl catechol 活性炭 110/55 6 x 75 50 問合せ  
356 4-tert-butyl catechol コート活性炭 400/200 8 x 110 50 20047 ジビニルベンゼン(OSHA 89)
エチルビニルベンゼン(OSHA 89)
アクリル酸メチル(OSHA 92)
メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル(OSHA 94)
スチレン(OSHA 89)
back to top
カーボン( カーボンモレキュラーシーブ、グラファイトカーボン)
ORBO番号
製品名
吸着剤名
(メッシュサイズ)
充填量
A/B(mg)
外径×長さ
(mm)
入数 CAT.NO. 対象化合物
(メソッド番号)
91 Carbosieve S-III 130/65 6 x 75 25 20360 VOCs
91L Carbosieve S-III 200/100 6 x 95 25 4561 VOCs 、有害大気、室内大気
91XL Carbosieve S-III 200/100 8 x 70 25 4565 VOCs 、有害大気、室内大気
91T Carbotrap/Carbosieve S-III 100/200/100 7 x 110 25 20366-U スチレン、テルペンを含むVOCs
90 Carboxen-564 160/80 6 x 75 25 20358 2-ブタノン[MEK](NIOSH 2500)
92 Carboxen-564 160/80 6 x 75 25 20362 酢酸ビニル(NIOSH 1453,OSHA 51)
76 Carbosieve with Oxidizer 400/800/400 7 x 125 25 20826-U NO2
78 HBr コートCarboxen-564 (劇物) 400/200 6 x 110 25 20355 酸化エチレン(ASTM D5578)
100 Carbotrap(20/40) 350/175 7 x 110 25 20255-U アミン類、脂肪族炭化水素類(Supelco)
101 Carbotrap(20/40) 100/50 6 x 75 25 20254-U  
77 硫酸処理カーボンビーズ(20/30) 500/250 8 x 150 50 20036 アンモニア(OSHA ID 188)
G Carbosieve G(60/80) 60 5 x 2.6 x 80 25 569603-U 大気中のフロン類
G Carbosieve G(60/80) 60/30 5 x 2.6 x 100 50 問合せ 大気中のフロン類
G Carbosieve G(60/80) 300 5 x 2.6 x 220 50 52189-U 大気中のフロン類
back to top
シリカゲル/珪藻土/フロリジル
ORBO番号
製品名
吸着剤名
(メッシュサイズ)
充填量
A/B(mg)
外径×長さ
(mm)
入数 CAT.NO. 対象化合物
(メソッド番号)
52 small 活性シリカゲル(20/40) 150/75 6 x 75 50 20229 アミン類
52 large 活性シリカゲル(42/60) 150/150 8 x 75 50 20263  
507 シリカゲル(20/40) 520/260 8 x 110 50 20870-U クロロアセトアルデヒド(NIOSH 2015,OSHA 76)
53 活性シリカゲル(20/40)
ガラスファイバーフィルター付き
400/200 7 x 100 50 20265  
502 活性シリカゲル(20/45) 100/50 6 x 75 50 20030-U メタノール(NIOSH 2000)
504 活性シリカゲル(45/60) 150/75 6 x 75 50 問合せ BHT [ ブチルヒドロキシトルエン]
DBPC[2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール]
(NIOSH 1/226)
506 活性シリカゲル(45/60) 300/150 8 x 75 50 20032 2-エタノールアミン
2-ジブチルエタノールアミン(NIOSH 2007)
554 硫酸コートシリカゲル(20/40) 150/75 6 x 75 50 20033 n-ブチルアミン(NIOSH 2012)
70 5% Na2CO3 on Chromosorb® P(30/60) 335/165 8 x 100 50 20256-U 酢酸・ギ酸・アジ化水素(US Army)
60 Florisil(30/45) 100/50 6 x 75 50 20351 ポリ塩化ビフェニル類[PCBs](NIOSH5503)
DNPH DNPHコート シリカゲル 各種 各種 - 製品案内 ホルムアルデヒド他 カルボニル化合物
back to top
ポーラスポリマー
ORBO番号
製品名
吸着剤名
(メッシュサイズ)
充填量
A/B(mg)
外径×長さ
(mm)
入数 CAT.NO. 対象化合物
(メソッド番号)
42 small Supelpak 20E(20/40) 66/33 6 x 75 50 20262 農薬類(US Air Force)
42 large Supelpak 20P(20/40) 100/50 10 x 100 50 20264-U アスファルト揮発成分中の
ベンゾチアゾール(NIOSH 2544)
43 Supelpak 20U(20/40) 100/50 8 x 100 50 20258 ニコチン(NIOSH 2544)
ncotine スペシャルトリートメントXAD-4(20/60) 350 10 x 40 10 54254-U ニコチン、3-ビニルピリジン
44 Supelpak 20E(20/40) 100/50 8 x 100 50 20260-U クロルデン(NIOSH 5510)
1,2,4,5-テトラクロロベンゼン
1,2,4,-トリクロロベンゼン(NIOSH 5517)
49P Supelpak 20P(20/40)
ガラスファイバーフィルター付き(OVS-2)
270/140 . 10 20350 クロルピリホス、有機リン系農薬
23 2-(Hydroxymethyl)piperidine
 on Supelpak 20N(20/40)
120/60 6 x 85 25 20257-U  
24 2-(Hydroxymethyl)piperidine
 on Supelpak 20N(20/40)
150/75 6 x 105 25 20231 アクロレイン
ホルムアルデヒド(OSHA 52)
ホスゲン(OSHA 61)
25 2-(Hydroxymethyl)piperidine
 on Supelpak 20N(20/40)
450/225 8 x 115 25 20357 アセトアルデヒド(NIOSH 2538 、OSHA 68)
47 Supelpak 70 100/50 6 x 90 50 20349 クレゾール、フェノール(NIOSH 2546,OSHA 32)
テトラエチルスズ(OSHA 110)
402 TenaxR TA(35/60) 100/50 8 x 100 50 20832-U アリルグリシジルエーテル(NIOSH 2545)
二硝酸エチレングリコール(NIOSH 2507 、
OHSA 43)
ニトログリセリン(NIOSH 2507,OSHA 43)
403 アセトン/ メタノール洗浄
Tenax TA(60/80)
100/50 6 x 85 50 20034 n-オクチルメルカプタン(NIOSH 2510)
601 Amberlite XAD-8(16/50) 100 6 x 75 50 20048 アクリル酸(OSHA 28 、PV2005)
メタクリル酸(OSHA 312)
605 Amberlite XAD-2(20/50) 100/50 6 x 100 50 20049 ケイ酸エチル(NIOSH 3/S264)
ニコチン(NIOSH 3/S293)
608 Amberlite XAD-2(20/50) 150/75 8 x 110 50 20050-U ヘキサクロロブタジエン(NIOSH 2543)
609 Amberlite XAD-2(20/50) 400/200 8 x 110 50 20051 メチルメタクリレート(NIOSH 2537)
四メチル鉛(NIOSH 2534)
613 Amberlite XAD-4 80/40 6 x 75 50 20052 3-ビニルピリジン(ASTM D5705)
ニコチン(ASTM D5705,EPA IP-2A,NIOSH 2551)
1-ニトロプロパン、2-ニトロプロパン(OSHA46)
ncotine スペシャルトリートメントXAD-4(20/60) 350 10 x 40 10 54254-U ニコチン、3-ビニルピリジン
65M XAD-4 MCE フィルター付き(OVS-2) 160/80 . 10 20028-U  
65P XAD-4
ガラスファイバー付き(OVS-2)
160/80 . 10 20029-U  
615 Amberlite XAD-7(15/50) 100/50 6 x 75 50 20053 メチルイソシアネート(OSHA 54)
655 リン酸洗浄Amberlite XAD-7(20/60) 80/40 6 x 75 . 20054 2-シアノアクリル酸エチル
2-シアノアクリル酸メチル(OSHA 55)
657 1-(2-pyridyl)piperazine-コート
Amberlite XAD-7
80/40 6 x 90 50 20055 メチルイソシアネート(OSHA 54)
70 5% Na2CO2 on chromosorbP 355/165 8 x 100 50 20256-U  
706 Chromosorb 102(20/40) 100/50 8 x 100 50 20057 ヘプタクロル(NIOSH 5/S287)
711 Chromosorb 106(60/80) 600/300 10 x 115 50 20059 β-クロロプレン(OSHA 112)
ニトロメタン(NIOSH 2527)
XAD-7 XAD-7
ガラスファイバーフィルター
250/150 . 10 5745-U ノニルフェノール
1102 Porapak P(50/80) 100/50 6 x 75 50 20062  
1103 Porapak Q(50/80) 150/75 6 x 100 50 20063 フルフリルアルコール(NIOSH 2505)
メチルクロロヘキサノン(NIOSH 2521)
N5020 Tenax TA ガラスファイバーフィルター付 140/70   10 52681-U フタル酸エステル類
back to top
ORBO用アクセサリー(カッター)
製品名 入数 CAT.NO. solvent-desorption4
22406
ORBOチューブカッター 1 20596
ORBOチューブカッター交換用サファイア製刃 1 20575
プラー/インサート工具 2 22406
solvent-desorption5
20569
back to top
フィルターカセット キット(コーティング済みフィルター)
ORBO番号
製品名
吸着剤名
(メッシュサイズ)
外径
(mm)
入数 CAT.NO. 対象化合物
(メソッド番号)
80 1-(2-pyridyl)piperazinコートフィルター 37 25 20229 1,6-ヘキサメチレンジイソシアネート(OSHA42)
80 kit ORBO-80 フィルターカセットキット 未組立て 37 25 20263 メチレンビスフェニルイソシアネート(OSHA47)
2,4-TDI、2,6-TDI(ASTM D5836、 OSHA42)
back to top
ORBO PUF カートリッジ(ポリウレタンフォーム)
いくつかのUS EPA、ASTM® Method に、排ガス、大気、室内空気、作業環境中のモニタリング手法としてポリウレタン吸着剤カートリッジが記載されています。圧力損失が小さくハイボリュームサンプリングが可能です。スペルコのPUF カートリッジの仕様は下記表をご参照下さい。スペルコでは、洗浄を行っており、汚染がないかテストを行い出荷しております。 solvent-desorption6
小型 PUFカートリッジ
製品名 入数 CAT.NO.
ORBO-1000カートリッジ 組立て済み
(洗浄済みPUFプラグ、ガラスホルダー)
3 20557
上記交換用洗浄済みPUFプラグのみ(7.6cm) 3 20600-U
ORBO-1500カートリッジ 組立て済み
(洗浄済みXAD-2&PUFプラグ、ガラスホルダー)
3 21233-U
上記交換用洗浄済みXAD-2(Supelpack-2) Resin 120g 13359-U
小型 PUF用ガラスホルダー 1 20556
小型PUF 仕様 ORBO-1000
(PUF)
ORBO-1500
(PUF/XAD-2/PUF)
サイズ PUF:22mm 外径 x 7.6cm 長さ PUF:22mm 外径 x 30mm 長さ
XAD-2:1.5g
PUF:22mm 外径 x 30mm 長さ
サンプリング速度 1-5 L/min 1-5 L/min
PUF 密度 0.022g/cm3 0.022g/cm3
応用例 ASTM D4861- 農薬/PCBs 農薬/PCBs
ASTM D4947- クロルダン
ASTM D4947- ヘプタクロール
EPA IP-8- 農薬/PCBs
EPA TO-10A- 農薬/PCBs
大型 PUFカートリッジ
製品名 入数 CAT.NO.
ORBO-2000カートリッジ 組立て済み
(洗浄済みPUFプラグ、ガラスホルダー)
1 20037
上記交換用洗浄済みPUFプラグのみ(7.6cm) 1 20038
ORBO-2500カートリッジ 組立て済み
(洗浄済みXAD-2&PUFプラグ、ガラスホルダー)
1 21235-U
上記交換用洗浄済みXAD-2(Supelpack-2) Resin 120g 13359-U
大型 PUF用ガラスホルダー&SUSスクリーン 1 20563
大型 PUF用SUSスクリーン(55mmφ) 1 21008-U
大型PUF 仕様 ORBO-2000
(PUF)
ORBO-2500
(PUF/XAD-2/PUF)
サイズ PUF:6cm 外径 x 7.6cm 長さ PUF:6cm 外径 x 50mm 長さ
XAD-2:10g
PUF:6cm外径 x 25mm 長さ
サンプリング速度 20-225 L/min 20-225 L/min
PUF 密度 0.022g/cm3 0.022g/cm3
応用例 ASTM D6209-PAHs
EPA IP-7 PAHs
EPA TO-4A農薬/PCBs ダイオキシン
EPA TO-9Aダイオキシン
EPA TO-13A PAHs
PAHs:多環芳香族炭化水素
フィルターカートリッジ
製品名 入数 CAT.NO.
フィルターカートリッジアセンブリ キット
 (a) O-リング
 (b) フィルターカートリッジボディ
 (c) ステンレススクリーン
 (d) 石英フィルター
 (e) フィルターリング
 (f) カートリッジスクリューキャップ
   エンドキャップ
1 21031
フィルターカートリッジ キット
 (a) O-リング
 (b) フィルターカートリッジボディ
 (e) フィルターリング
 (f) カートリッジスクリューキャップ
1 21033
交換部品
(a) O-リング 2 21037
(b) フィルターカートリッジボディ 1 21034
(c) ステンレススクリーン、32mmφ 2 問合せ
(d) 石英フィルター 10 21038
(e) フィルターリング 1 21035
(f) カートリッジスクリューキャップ 1 21036
エンドキャップ 2 21041-U
  solvent-desorption7
back to top