分析用試薬/溶媒
カールフィッシャー水分測定用試薬 "Aquastar"
特長
  • 迅速な滴定
  • 安定した終点
  • メルクの厳しい検査基準をクリアした原料を使用
  • 少ないロット間差
  • 試験成績書をWebからダウンロード可能
ラインナップ  
【容量滴定用試薬】
一液型
Product No. Product Name 用途 容量
1.88005.0500 コンビタイトラント 5 (力価 5 mg H2O/mL) 滴定液(一般用) 500 mL
1.88005.1000 コンビタイトラント 5 (力価 5 mg H2O/mL) 滴定液(一般用) 1 L
1.88005.2500 コンビタイトラント 5 (力価 5 mg H2O/mL) 滴定液(一般用) 2.5 L
1.88002.1000 コンビタイトラント 2 (力価 2 mg H2O/mL) 滴定液(一般用) 1 L
1.88001.1000 コンビタイトラント 1 (力価 1 mg H2O/mL) 滴定液(一般用) 1 L
1.88008.1000 コンビソルベント(メタノールフリー/エタノールベース) 脱水溶剤(一般用) 1 L
1.88008.2500 コンビソルベント(メタノールフリー/エタノールベース) 脱水溶剤(一般用) 2.5 L
1.88009.1000 コンビメタノール(メタノール;max. 0.01% water) 脱水溶剤(一般用) 1 L
1.88009.2500 コンビメタノール(メタノール;max. 0.01% water) 脱水溶剤(一般用) 2.5 L
1.88006.1000 コンビタイトラント5ケト (力価 5 mg H2O/mL) 滴定液(ケトン用) 1 L
1.88007.1000 コンビソルベントケト(メタノールフリー) 脱水溶剤(ケトン用) 1 L
1.88020.1000 コンビソルベントオイル 油類用(工業用) 1 L
1.88021.1000 コンビソルベントファット 油類用(食品用) 1 L
二液型
Product No. Product Name 用途 容量
1.88010.0500 タイトラント 5 (力価 5 mg H2O/mL) 滴定液 500 mL
1.88010.1000 タイトラント 5 (力価 5 mg H2O/mL) 滴定液 1 L
1.88010.2500 タイトラント 5 (力価 5 mg H2O/mL) 滴定液 2.5 L
1.88011.1000 タイトラント 2 (力価 2 mg H2O/mL) 滴定液 1 L
1.88015.1000 ソルベント 脱水溶剤 1 L
1.88015.2500 ソルベント 脱水溶剤 2.5 L
1.88016.1000 ソルベントオイル&ファット 脱水溶剤(長鎖化合物用) 1 L
【電量滴定用試薬】
Product No. Product Name 用途 容量
1.09255.0500 コンビクーロマット フリット 隔膜付き水分計用 500 mL
1.09257.0500 コンビクーロマット フリットレス 隔膜付き/無し水分計用 500 mL
1.09257.2500 コンビクーロマット フリットレス 隔膜付き/無し水分計用 2.5L
【水標準品】
Product No. Product Name 用途 容量
1.88050.0010 水標準品 0.01%(0.01mg H2O/g) 水分計チェック用 10 x 8 mL
1.88051.0010 水標準品 0.01%(0.1mg H2O/g) 水分計チェック用 10 x 8 mL
1.88052.0010 水標準品 1%(1mg H2O/g) 水分計チェック用 力価評定用 10 x 8 mL
1.88054.0005 水標準品Oven(1%) 水分気化装置チェック用 5 g
1.88055.0010 水標準品オイル(15-30ppm) 水分計チェック用(電量法) 10 x 8 mL
1.12939.0010 ラクトース標準品(5%) 水分気化装置チェック用(容量法) 10 g
1.06664.0100 標準酒石酸ナトリウム2水和物(15.66%) 水分計チェック用(容量法) 100 g
1.09259.0250 水標準品(5 mg H2O/ml) 力価評定用 250 mL
【pH緩衝液】
Product No. Product Name 用途 容量
1.88035.0500 強酸用バッファー pH調整剤 500 mL
1.88036.0500 強塩基用バッファー pH調整剤 500 mL
Aquastar® reagents for Karl Fischer titration enable determination of water content in gaseous, liquid and solid samples with high accuracy and reliability. Our high-quality Aquastar® product portfolio comprises a whole range of Karl Fischer reagents for volumetric and coulometric determinations. In addition, for monitoring and qualifying Karl Fischer instruments, checking measuring results and determining the titer of the reagents, we offer various types of water standards.