分析用標準試薬
認証標準物質(CRM)
分析における精度の評価、国際単位系へのトレーサビリティーの立証には、認証標準の使用が不可欠です。
認証標準物質(Certified Reference Material)とは?
目的の特性について十分均質かつ安定で、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、認証値やその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティーを記載した認証書が付随した、標準物質のことを指します。
信頼性の確保の為に認証標準物質は必要不可欠です。そのため、幅広い分野の分析において、バリデーションやキャリブレーション、確認等様々な場面で使用されています。
認証標準物質 は ISO/IEC 17025 と ISO Guide 34 のもと製造することが必要です。
シグマ アルドリッチでは、「Sigma Adlrich」、「Supelco」、「Cerilliant」の各ブランドの製造拠点において、認証標準物質を製造するうえで最高レベルとなる、ISO Guide34(標準物質生産者の能力に関する一般要求事項) と、ISO/IEC17025(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)の認定を取得しています。
認証標準物質の確認方法は?
認証書を見てください。
認証標準物質を製造するのに欠かせないISO/IEC17025およびISO Guide34の認定マークがついています。また、認証書には 認証値、不確かさ、均一性、安定性 などの必要な情報が記載されています。
各国の薬局方標準品も取り扱っています。
リストはこちら