|
第十七改正日本薬局方で「一般試験法〈2.46〉残留溶媒」が追加されました。
ICH Q3C ガイドラインでは、溶媒を3 つのクラスに分類しています。 毒性や環境影響等から、クラス1 は医薬品の製造において使用を避けるべき溶媒、クラス2は潜在的な毒性があるためその残留量が規制されている溶媒。クラス3 は人体の健康へのリスクが低いとされている低毒性の溶媒です。 |
|
医薬品中の残留溶媒分析用 認証標準物質
標準物質の選択は信頼性確保に重要です。弊社では医薬品中の残留溶媒分析用の「USP標準品にトレーサブル」で、「ISO17025とGuide34に基づく認証標準物質(CRM)」である二次標準物質をご提供いたします。
※USPやEPでは二次標準物質の使用を認めています。
Cat. No. |
品名 |
容量 |
備考 |
---|
PHR1063 |
医薬品残留溶媒 Mix - Class I
Benzene 1,2-Dichloroethane
Carbon tetrachloride 1,1-Dichloroethene |
1.2mLx3本 |
CRM |
PHR1064 |
医薬品残留溶媒 Mix - Class IIa
Acetonitrile Methylene Chloride
Chlorobenzene 1,4-Dioxane Cyclohexane Methanol
1,2-Dichloroethylene Methylcyclohexane |
1.2mLx3本 |
CRM |
PHR1065 |
医薬品残留溶媒 Mix - Class IIb
Chloroform 3-Methyl-2-pentanone
1,2-Dimethoxyethane Nitromethane
Hexane Pyridine |
1.2mLx3本 |
CRM |
PHR1066 |
医薬品残留溶媒 Mix - Class IIc
N,N-Dimethylacetamide Ethylene glycol
N,N-Dimethylformamide Formamide
2-Ethoxyethanol 2-Methoxyethanol |
1.2mLx3本 |
CRM |
PHR1320 |
残留溶媒 Class 2 - アセトニトリル |
1.2mLx3本 |
CRM |
PHR1171 |
残留溶媒 Class 2- 塩化メチレン |
1.2mLx3本 |
CRM |
PHR1316 |
残留溶媒 Class 2- クロロホルム |
1.2mLx3本 |
CRM |
PHR1319 |
残留溶媒 Class 2- トリクロロエチレン |
1.2mLx3本 |
CRM |
PHR1317 |
残留溶媒 Class 2 - トルエン |
1.2mLx3本 |
CRM |
PHR1170 |
残留溶媒 Class 2 - メタノール |
1.2mLx3本 |
CRM |
PHR1318 |
残留溶媒 - ベンゼン |
1.2mLx3本 |
CRM |
※各国薬局方にトレーサブルな二次標準物質(Secondary Standard)はこちら
※USP EP 標準品はこちら
残留溶媒分析用キャピラリーGCカラム
医薬品中の残留溶媒測定は、米国薬局方(USP)467手法があり、ヨーロッパ薬局方もほぼ同様の手法が定められています。この手法は米国やヨーロッパだけでなく日本を含む世界各国で用いられています。
OVI-G43 |
---|
Phase) bonded;ポリ(6%シアノプロピルフェニル/94%ジメチルシロキサン) |
Temp.Limits) -20℃ ~ 260℃ |
医薬品中の残留溶媒を測定する為に開発され、専用試験を行ったカラムです。
OVI-G43カラムは医薬品製造における残留有機溶媒測定の一般手法に適合する様、特別に開発され専用試験管理を行ったカラムです。USP 467手法では抽出試料の直接注入の際に、不揮発性物質からカラムを保護する為のガードカラム併用を推奨しています。内面不活性化処理のフューズドシリカチューブをご利用ください。 |
Cat.No. |
品 名 |
---|
25396 |
OVI-G43, L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
25339 |
OVI-G43 用中極性ガードカラム,L × I.D. 5 m × 0.53 mm |
SUPELCOWAX®10 |
---|
Phase) Bonded; ポリエチレングリコール |
Temp.Limits) 35℃ ~ 280℃ |
代表的なGC 用汎用液相の一つであるPEG 20Mと同等の選択性を持つ化学結合型カラムです。スペルコではユニオンカーバイト社と共同研究を行い、化学結合型でCarbowax 20Mと同等の極性、選択性を持つカラム、SUPELCOWAX 10を開発しました。SUPELCOWAX10 はこの特性に加え35~280℃の広い使用温度範囲を持ちます。各種溶媒、アルコール、香料、脂肪酸メチルエステルその他の極性物質等の分析に広く用いる事ができます。 |
Cat.No. |
品 名 |
---|
24080-U |
SUPELCOWAX10, L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
他サイズ一覧
残留溶媒分析アプリケーション
医薬品中の残留溶媒 PDF(824 KB)
医薬品残留溶媒, クラス 1
Oven: 35 ℃(15 min), 5 ℃/min to 200 ℃
Inj.: 225 ℃
Det.: FID, 250 ℃
Carrier gas: Helium, 30cm/sec,
constant Injection : 1 µL, split 33:1
Liner : 4 mm ID single taper
Sample : Class I: 1000-5000ppm in DMSO |
Class I |
Concentration |
Reaction time |
---|
Identification |
(ug/mL) |
Equity-5 |
SUPELCOWAX 10 |
OVI-G43 |
---|
1. 1,1-Dichloroethylene |
4000 |
7.35 |
2.97 |
7.21 |
2. 1,1,1-Trichloroethane |
5000 |
18.11 |
5.54 |
17.35 |
3. 1,2-Dichloroethane |
2500 |
18.29 |
17.55 |
19.22 |
4. Carbon tetrachloride |
2000 |
19.5 |
5.54 |
18.12 |
5. Benzene |
1000 |
19.5 |
7.78 |
19.06 |
|
医薬品残留溶媒, クラス 2、クラス3
医薬品中のClass1残留溶媒のGC分析
アプリケーション番号 |
アプリケーション |
技術 |
---|
G001753 |
OVI-G43 |
GC |
G001752 |
SUPELCOWAX® 10 |
GC |
G001751 |
Equity®-5 |
GC |
G001887 |
VOCOL® after SPME using 100 μm PDMS Fiber |
GC, SPME |
G001886 |
Equity®-1 after SPME using 100 μm PDMS Fiber |
GC, SPME |
医薬品中のClass2残留溶媒のGC分析
アプリケーション番号 |
アプリケーション |
技術 |
---|
G001756 |
OVI-G43 |
GC |
G001755 |
SUPELCOWAX® 10 |
GC |
G001754 |
Equity®-5 |
GC |
G001889 |
VOCOL® after SPME using 85 μm Polyacrylate Fiber |
GC, SPME |
G001888 |
Equity®-1 after SPME using 85 μm Polyacrylate Fiber |
GC, SPME |
医薬品中のClass3残留溶媒のGC分析
アプリケーション番号 |
アプリケーション |
技術 |
---|
G001759 |
OVI-G43 |
GC |
G001758 |
SUPELCOWAX® 10 |
GC |
G001757 |
Equity®-5 |
GC |
G001891 |
VOCOL® after SPME using 100 μm PDMS Fiber |
GC, SPME |
G001890 |
Equity®-1 after SPME using 100 μm PDMS Fiber |
GC, SPME |
残留溶媒の分析
アプリケーション番号 |
アプリケーション |
技術 |
---|
G001697 |
GCによる残留溶媒の分析、Equity®-5 |
GC |
96-0114 |
GCによる製薬の残留溶媒の分析、SPB®-1 SULFUR、SPME処理、65 μm PDMS/DVB使用 application for SPME, |
GC, SPME |
794-0864 |
GCによる製薬製造における残留溶媒の分析、SPB®-624、SPME処理、 100 μm PDMS使用 application for SPME, |
GC, SPME |
G1006678 |
GC Analysis of Residual Solvents in Hemp Extract on Supel-Q™ PLOT after Headspace SPME using 75 μm Carboxen®/PDMS Fiber application for SPME, |
GC, SPME |