Attention:
As we update our core systems, key features of the website including ordering and real-time price and availability, may be unavailable from 8 PM CST on Friday evening, September 20th until 9 AM CST on Saturday morning, September 21st.
Please note that you will still have telephone and email access to our local offices during this period.
We apologize for any inconvenience this may cause.
無機微量分析
TraceCERT® AAS, ICP and IC Standards
AAS, ICP イオンクロマトグラフィー用 認証標準物質(CRM)
カタログ発行しました!
カタログ請求
ICH Q3D,
USP <232>,Ph.Eur 5.20対応
医薬品中の元素不純物分析
詳細はこちら
TraceCERT®とは?
無機物質のTraceCERTシリーズは、ISO 17025とISO Guide 34(ISO17034)のダブル認定のもと製造した認証標準物質(CRM)です。
【特徴】
  • 最も純度が高い出発原料を使用
  • 優れた精度と不確かさ、ロット間差が少ない
  • 最低2つの国際標準にトレーサブル(SI unit kg, NIST, BAM)
  • ISO guide 31に従って作成した認証書
  • ICP用標準物質の認証書には、最大70の微量不純物も標記
  • ICP用標準物質はより安定性を高めるため機密性の高いアルミニウムバッグで包装
AASおよびICP単成分(1000 mg/L)
AASやICPに適合する幅広い単成分を1000mg/L溶液で提供しています。
ICP用標準物質には、最大70の不純物を証明書に記載しています。
AAS用標準物質は、基本的に250mL HDPEボトル、 Pd、Au、Pt、Scは100mL HDPEボトル、Hgは100mL硼珪酸ガラスボトルで供給しています。
ICP用標準物質は、100mL HDPEのボトルで、アルミニウムバックに密封し証明書を添付して供給しています。
AAS用標準物質の証明書は、製品番号とロット番号でWebサイトからダウンロードできます。
Element
(1000 mg/L)
Composition AAS
Cat. no.
容量 ICP
Cat. no.
容量
Aluminum Al(NO3)3 x 9H2O + HNO3 39435 250 mL 61935 100 mL
Antimony Sb metal + HNO3 (+ HF Traces) 94117 250 mL 73495 100 mL
Arsenic As2O3 + HNO3 (+ NaOH for AAS) 39436 250 mL 01969 100 mL
Barium BaCO3 + HNO3 90092 250 mL 59943 100 mL
Beryllium Be acetate + HNO3 41856 250 mL 51985 100 mL
Bismuth Bi metal + HNO3 76668 250 mL 05719 100 mL
Boron H3BO3 + H2O 40591 250 mL 01932 100 mL
Cadmium Cd metal + HNO3 51994 250 mL 36379 100 mL
Calcium CaCO3 + HNO3 69349 250 mL 19051 100 mL
Cerium CeO2 + HNO3 53378 250 mL 16734 100 mL
Cesium CsNO3 + HNO3 67717 250 mL 96664 100 mL
Chromium Cr(NO3)3 + HNO3 2733 250 mL 74582 100 mL
Cobalt Co metal + HNO3 5202 250 mL 30329 100 mL
Copper Cu metal + HNO3 38996 250 mL 68921 100 mL
Dysprosium Dy2O3 + HNO3 78247 100 mL 68339 100 mL
Erbium Er2O3 + HNO3 38716 100 mL 05693 100 mL
Europium Eu2O3 + HNO3 3734 100 mL 05779 100 mL
Gadolinium Gd2O3 + HNO3 68837 100 mL 05660 100 mL
Gallium Ga metal + HNO3 52874 100 mL 16639 100 mL
Germanium Ge semi-metal + HNO3 (HF traces) 92685 250 mL 05419 250 mL
Gold Au metal + HCl (HNO3 traces) 8269 100 mL 38168 100 mL
Hafnium Hf metal + HNO3 (HF traces) 55816 250 mL 04617 100 mL
Holmium Ho2O3 + HNO3 18039 100 mL 01541 100 mL
Indium In metal + HNO3 42225 100 mL 00734 100 mL
Iron Fe metal + HNO3 16596 250 mL 43149 100 mL
Lanthanum La2O3 + HNO3 43678 100 mL 11523 100 mL
Lead Pb(NO3)2 + HNO3 16595 250 mL 41318 100 mL
Lithium Li22CO3 + HNO3 59916 250 mL 12292 100 mL
Lutetium Lu2O3 + HNO3 38476 100 mL 03909 100 mL
Magnesium Mg metal + HNO3 42992 250 mL 30083 100 mL
Manganese Mn metal + HNO3 77036 250 mL 74128 100 mL
Mercury Hg metal + HNO3 16482 100 mL 28941 100 mL
Molybdenum Mo metal + HCI + ( HNO3Traces) 67210 250 mL 68780 100 mL
Neodymium Nd2O3 + HNO3 41695 100 mL 04730 100 mL
Nickel Ni metal + HNO3 42242 250 mL 28944 100 mL
Niobium Nb metal + HNO3 (HF traces) 42887 100 mL 67913 100 mL
Palladium Pd(NO3)2 + HCl 78437 100 mL 77091 100 mL
Phosphorus H3PO4 + H2O 51474 250 mL 38338 100 mL
Platinum Pt metal + HCl (HNO3 traces) 47037 100 mL 19078 100 mL
Potassium KNO3 + HNO3 96665 250 mL 06335 100 mL
Rhenium Re metal + HNO3 83787 100 mL 39957 100 mL
Rhodium RhCl3 + HCl 11561 100 mL 04736 100 mL
Rubidium RbNO3 + HNO3 55727 100 mL 01444 100 mL
Scandium Sc2O3 + HNO3 68418 100 mL 92279 100 mL
Selenium Se metal + HNO3 89498 250 mL 50002 100 mL
Silicon Si metal + NaOH 16259 250 mL 15747 100 mL
Silicon Si metal + HNO3 + HF   --   -- 08729 100 mL
Silver Ag metal + HNO3 39361 250 mL 12818 100 mL
Sodium NaNO3 + HNO3 5201 250 mL 00462 100 mL
Strontium Sr(NO3)2 + HNO3 51287 250 mL 75267 100 mL
Sulfur H2SO4 + H2O 18020 250 mL 18021 100 mL
Tantalum Ta metal + HNO3 (HF traces) 40413 100 mL 16641 100 mL
Tellurium Te semi-metal + HNO3 + HF 92027 250 mL 78358 100 mL
Terbium Tb2O3 + HNO3 50356 100 mL 44881 100 mL
Thallium TINO3 + HNO3 75159 100 mL 51873 100 mL
Thulium Tm2O3 + HNO3 59854 100 mL 01496 100 mL
Tin Sn metal + HCl 74244 250 mL 92615 100 mL
Titanium Ti metal + HNO3 4689 100 mL 12237 100 mL
Tungsten W metal + HNO3 (HF traces) 53465 100 mL 50334 100 mL
Vanadium V2O5 + HNO3 2334 250 mL 18399 100 mL
Yttrium Y2O3 + HNO3 40423 250 mL 01357 100 mL
Zinc Zn metal + HNO3 18827 250 mL 18562 100 mL
Zirconium Zr metal + HNO3 + HF 73574 250 mL 51244 100 mL
ICP用高濃度単成分(10000 mg/L)
高濃度(10,000 mg/L)溶液の標準物質も提供しています。
100mL HDPEのボトルで、アルミニウムバックに密封し証明書を添付して供給しています。
Element
(10,000 mg/L)
Composition Cat. no. 容量
Aluminum Al(NO3)3 x 9H2O + HNO3 41377 100 mL
Antimony Sb metal + HNO3 + HF 91482 100 mL
Arsenic As2O3 + HNO3 67904 100 mL
Barium BaCO3 + HNO3 75187 100 mL
Boron H3BO3, NH4OH + H2O 18822 100 mL
Cadmium Cd metal + H2O 90006 100 mL
Calcium CaCO3 + HNO3 94458 100 mL
Cesium Cs(NO3) + HNO3 79261 100 mL
Chromium Cr(NO3)3 + HNO3 93104 100 mL
Cobalt Co metal + HNO3 01488 100 mL
Copper Cu metal + HNO3 94459 100 mL
Indium In metal + HNO3 97624 100 mL
Iron Fe metal + HNO3 56209 100 mL
Lead Pb(NO3)2 + HNO3 39082 100 mL
Lithium Li2CO3 + HNO3 90766 100 mL
Magnesium Mg metal + HNO3 80759 100 mL
Manganese Mn(NO3)2 x 4H2O + HNO3 42071 100 mL
Mercury Hg metal + HNO3 75111 100 mL
Nickel Ni metal + HNO3 19013 100 mL
Palladium Pd metal + HCl + HNO3 traces 50719 100 mL
Phosphorous H3PO4 + H2O 19916 100 mL
Platinum Pt metal + HCl 74554 100 mL
Potassium KNO3 + HNO3 68371 100 mL
Scandium Sc2O3 + HNO3 92504 100 mL
Selenium Se semi metal + HNO3 98838 100 mL
Silver Ag metal + HNO3 91543 100 mL
Sodium NaNO3 + HNO3 39924 100 mL
Sulfur H2SO4 + H2O 94430 100 mL
Thallium TlNO3 + HNO3 05295 100 mL
Titanium Ti metal + HNO3 + HF 44973 100 mL
Tungsten W metal + HNO3 + HF 50938 100 mL
Tin Sn metal + HNO3 + HF 42991 100 mL
Vanadium V metal + HNO3 44712 100 mL
Yttrium Y2O3 + HNO3 02312 100 mL
Zinc Zn metal + HNO3 68961 100 mL
Zirconium Zr metal + HNO3 51971 100 mL
ICP用低濃度単成分(1 mg/L)
物質名 カタログ番号 容量
Cadmium 12313-100ML 100mL
Cobalt 41798-100ML 100mL
Copper 41621-100ML 100mL
Indium 56875-100ML 100mL
Lead 75015-100ML 100mL
Molybdenum 04488-100ML 100mL
Palladium 42396-100ML 100mL
Scandium 67464-100ML 100mL
Silver 69389-100ML 100mL
Strontium 96672-100ML 100mL
Titanium 44266-100ML 100mL
Vanadium 75593-100ML 100mL
周期表対応混合溶液
周期表のほぼすべての元素を3つの溶液でカバーした混合標準溶液です。濃度は10mg/Lです。
Cat. No.
製品名 成分数(濃度) マトリックス 容量
Periodic Table Mix 1 for ICP 33 elements (10 mg/L each) 10% nitric acid 100 mL
Periodic Table Mix 2 for ICP 17 elements (10 mg/L each) 5% hydrochloric acid and
1% hydrofluoric acid
100 mL
Periodic Table Mix 3 for ICP 16 elements (10 mg/L each) 5% nitric acid 100 mL
化学グループごとの混合溶液
それぞれの化合物の特徴ごとに作成した標準溶液です。
レアアース混合溶液の濃度は50mg/L、それ以外のグループは100mg/Lで提供いたします。
Cat. No.
製品名 成分数(濃度) マトリックス 容量
Alkali Metal Mix for ICP 5 elements (100 mg/L each) 2% nitric acid 100 mL
Alkaline Earth Metal Mix for ICP 5 elements (100 mg/L each) 2% nitric acid 100 mL
Rare Earth Metal Mix for ICP 16 elements (50 mg/L each) 2% nitric acid 100 mL
55263 Metalloid and Non-Metal Mix for ICP 10 elements (100 mg/L each) 10% nitric acid and
<0.5% hydrofluoric acid
100 mL
51509 Post-transition Metal Mix for ICP 6 elements (100 mg/L each) 2% nitric acid 100 mL
04330 Transition Metal Mix 1 for ICP 10 elements (100 mg/L each) 2% nitric acid 100 mL
96442 Transition Metal Mix 2 for ICP 8 elements (100 mg/L each) 2% nitric acid and
1% hydrofluoric acid
100 mL
93468 Transition Metal Mix 3 for ICP 7 elements (100 mg/L each) 5% nitric acid 100 mL
Cat. No. Description Pack size
90243 Multielement standard solution I for ICP (in 10 % HNO3)
Ag, Ba, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Sr, Zn: 10 mg/L each
Al, B, Cr, Li, Mo, Na, Ni, Tl: 50 mg/L each
Bi, K, Pb: 100 mg/L each
100 mL
49596 Multielement standard solution III for ICP (in 5 % HNO3)
K: 200 mg/L
Mg: 400 mg/L
Na: 1000 mg/L
Ca: 2000 mg/L
100 mL
51844 Multielement standard solution IV for ICP (in 10 % HNO3)
Be, Cd, Co, Mn: 10 mg/L each
Cr, Cu, Ni: 20 mg/L each
Al, As, Ba, Pb, V: 40 mg/L each
B, Fe, Se, Tl, Zn: 100 mg/L each
100 mL
54704 Multielement standard solution V for ICP (in 10 % HNO3)
Ag, Al, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, Tl, V, Zn: 10 mg/L each
Ca, Fe, Ca, Na:100 mg/L each
100 mL