分析用標準物質&認証標準物質(CRM)
「クロロエチレン」 「1,4-ジオキサン」
標準物質/認証標準物質(CRM)
平成28年3月29日「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」
(平成 28年3月環境省告示第 30 号)の告示において、土壌の汚染に係る環境基準について
クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)および 1,4-ジオキサンが追加されました。また、地下水の水質汚濁に係る環境基準のうち、塩化ビニ ルモノマーの項目名をクロロエチレンに変更となりました。
クロロエチレン (別名:塩化ビニル , 塩化ビニルモノマー)と1,4-ジオキサンの標準物質/認証物質(CRM)をご案内いたします。
クロロエチレン (別名:塩化ビニル , 塩化ビニルモノマー)
製品名 濃度/溶媒 容量 CAT.NO. 価格 (¥) 備考
Vinyl chloride 200 μg/mL メタノール溶液 1mL 48625 5,300  
2000 μg/mL メタノール溶液 1mL 500976 7,300 CRM
Vinyl chloride-d3 1000 μg/mL メタノール-d4溶液 1mL 40112-U 20,200 CRM
【備考欄】CRM:認証標準物質
1,4-ジオキサン
製品名 濃度/溶媒 容量 CAT.NO. 価格 (¥) 備考
1,4-Dioxane 未希釈 5mL 76887-5ML-F 9,900  
未希釈 (薬局方二次標準物質) 1.2mL×3本 PHR1549-3X1.2ML 13,800 CRM
2000 μg/mL メタノール溶液 1mL CRM48367 7,100 CRM
1,4-Dioxane-d8 2000 μg/mL メタノール溶液 1mL×5本 4M4829-U 16,500 CRM
【備考欄】CRM:認証標準物質