分析用標準物質&認証標準物質(CRM)
カールフィッシャー水分測定用 水標準品 "Aquastar"
カールフィッシャー水分滴定で力価評定時のバラつきでお困りのお客様へ、水標準品の使用をオススメします。
力価評定のバラつきの原因は、標準品として使用した純水の可能性があります。
水標準品と純水の相対標準偏差の比較
*メルクの熟練スタッフが、純水と水標準品を使用し、数回測定した結果です。
測定 力価 [mg/ml]
純水
(使用量:20µL)
水標準品 1%
(使用量:1 mL)
1 5.9343 5.8931
2 5.8857 5.8896
3 5.9214 5.8826
4 5.9364 5.8794
5 5.8540 5.8828
6 5.8698 5.8599
平均 5.9003 5.8812
標準偏差 0.0352 0.0120
相対標準偏差 0.60% 0.20%
①純水を使う場合
相対標準偏差:0.60%
20 μL(0.00002g)を採水して評定。投入量が極少量の為、熟練オペレーターの操作でもバラつき大
初心者だと相対標準偏差が3%以上出ることもあります。
②水標準品(1%)を使う場合
相対標準偏差:0.20%
水を1%含む標準品を1mL(約1g)採取して評定
投入量が充分に多く、バラつき小。
水標準品を使うと・・・
力価評定の相対標準偏差(RSD) が安定し、 初心者でも手技に依存せず精度の高い測定が可能に!
水標準品は力価評定以外にも添加回収試験や水分計のバリデーションに必須。
Aquastar 水標準品 製品情報
製品名 アッセイ 電量
滴定法
容量
滴定法
水分
気化法
包装単位 包装形態 カタログ番号
水標準品 0.01 % H2O 0.090 - 0.110 mg/g     10 x 8 mL ガラスアンプル 1.88050.0010
水標準品 0.1 % H2O 0.970 - 1.030 mg/g     10 x 8 mL ガラスアンプル 1.88051.0010
水標準品 1 % H2O 9.90 - 10.10 mg/g     10 x 8 mL ガラスアンプル 1.88052.0010
水標準品 オーブン 1 % 1 %     5 g ガラスボトル 1.88054.0005
水標準品 オイル 15-30 ppm
(油類試料用)
H2O 0.015 - 0.030 mg/g     10 x 8 mL ガラスアンプル 1.88055.0010
水標準品 ラクトース 5 % H2O 5.00 - 5.20 % 10 g PEボトル 1.12939.0010
水標準品 酒石酸ナトリウム
二水和物 15.66 %
15.66 %     100 g PEボトル 1.06664.0100
水標準液 5 mg /mL
(日常の力価のコントロール用)
H2O 4.980 - 5.020 mg/ml     250 mL ガラスボトル 1.09259.0250
コストダウンのご提案
水標準品でコストが気になる方に、コストダウンをご提案します。
その1
メルクのカールフィッシャー用試薬シリーズ『Aquastar™』なら他社平均価格の約15%オフ!!*
(*2017年弊社調べ、1L 換算)
その2
さらに、水標準品と滴定試薬をセットでご購入いただくとさらにお得にご購入いただけます
コストダウンについての詳細は
弊社取り扱い販売店様または弊社営業担当へお問い合わせください
水標準品を使うと・・・
力価評定の相対標準偏差(RSD) が安定し、 初心者でも手技に依存せず精度の高い測定が可能に!