アナリティカル / クロマトグラフィー
MQuant® StripScanで試験紙測定もデジタルに!
スマホを使って、MQuant試験紙解析を素早く、便利に、正確に!
水溶液のpHや化学物質の濃度を簡単に測りましょう。研究や産業、環境などの分野で水質や食品・飲料の分析をしているお客様に、安価で簡単なアプリケーションをご提供します。
  • 迅速、簡単、正確
  • もっと正確にーより細かいグラデーションを判別
  • より便利に
StripScanアプリケーションを使って、ものの数秒MQuant®試験紙を読み込んでください。StripScan Webアプリケーションを用いて測定データを分析、共有してください!
デジタル読取りテストシステム用の3つの要素
MQuant® StripScan –無料のiPhoneアプリ
これは試験紙をデジタルに読み込むためのツールです。
• MQuant®StripScanで測定し、結果を簡単に管理、視覚化、共有することができます。
• StripScanを使用すると、どこでもテスト結果をデジタルで読み取ることができます。
MQuant®StripScan アプリは、iOS 10およびiOS 11で利用可能で、App Storeから無料で利用できます。
アンドロイドバージョンのアプリはGoogle Play からダウンロードできます。
MQuant® StripScanリファレンスカード
正確な測定のための色見本
• MQuant®StripScanリファレンスカードは、色見本を使用することで、信頼性の高い正確な結果が得られます。
• 鮮明で変色しないので、照明が変化する条件下でも測定結果が可能です。
リファレンスカードの取得方法
MQuant®StripScanリファレンスカードは購入可能です。
StripScan試験紙
簡単で安価に化学物質を測定するツールです
pHインジケーター試験紙 (109535):
独自の製法により、にじみにくいノンブリーディングタイプのpHインジケーター試験紙です。そのため、サンプルを汚染することなく直接測定できます。 pH試験は、環境分析および工業プロセス中の制御に適しています。
MQuant® 硝酸試験紙 (110020):
MQuant®硝酸試験紙は、飲料水やプロセス水、廃水、水槽水のモニタリングに使用できます。 例えばジャガイモのような食物中の硝酸を測定するためにも使用することができます。
MQuant® StripScanウェブ
データ分析のプラットフォーム
StripScanウェブにサインインして、高度なデータ分析オプションを入手してください。 データを実験毎にグループ化し、データをグラフ化、共有、削除、エクスポートが可能です。 便利で直感的なStripScanウェブでは、データ分析をさらに進めることができます。 無料のプラットフォームはこちらをご覧ください。
StripScanの使用方法
• アプリを起動して、MQuant®テストストリップとリファレンスカードを準備する。
• ステップ1:テストストリップを使用してサンプルを測定する。
• ステップ2:アプリで対応するパラメータを選択し、カウントダウンを待つ。
• ステップ3:リファレンスカードにテストストリップを置き、自動アプリ取得機能で画像を撮影する。
• ステップ4:結果を読んでデータと比較する。
アプリケーションノート
新規MQuant®アプリケーションノート:
•オレンジジュース、コーヒー、水道水、または白ワインのpH
白ワインまたは土壌中の硝酸塩
Supporting Information サポート情報
法的情報
よくあるご質問
Videos / Webinars ビデオ/ウェビナー
MQuant® StripScanの使い方ビデオ
  MQuant® StripScan