Spectroquant®システムによる測光分析
Spectroquant® Moveならあなたのラボを持ち運べます
丈夫で携帯型の比色計で、現場での測定に信頼性のある結果を
どんな測定をする必要があっても – メルクのSpectroquant®Moveは、必要なときはいつでも、幅広いプログラム済み測定項目に対して、信頼性の高い結果を提供します。
測定を実施する場所に関係ありません。メルクのSpectroquant®Move比色計は、IP 68に準拠の、堅牢性、防塵性、防水性を備えています。
データが必要なときは、Spectroquant®データトランスファーユニットを使用すると、測定値を転送、印刷、保存できます。
Move 100 – 水質分析に
  • コンパクトなポータブル比色計による迅速で信頼性の高い現場での水質分析
  • 100個以上の事前にプログラムされたパラメータ
テクニカルデータ
内容:キャリアケース、器械本体、電池(4本)、各24、16 mm径の丸形セル(3つ)、16 mmセル用のアダプター(1つ)、ドライバー、保証書、証明書、取扱説明書
ディスプレイ:バックライト付きグラフィックディスプレイ
インターフェース:データ転送用のIRインターフェースとインターネットアップデート用のRJ45コネクタ
光学系:LED干渉フィルター、光センサー、透明測定チャンバー
波長:430, 530, 560, 580, 610, 660 nm
波長精度:± 1nm
測光精度:
1.000 Abs±0.020 Abs
2.600 Abs±0.052 Abs(2%FS)
(標準液で測定 - T = 20 – 25℃)
測光分解能:0.005 A
操作:耐酸性および耐溶剤性触覚フィルムキーボード
電源:4個の電池(タイプAA / LR6)、容量:約 26時間の連続使用または3,500回のテスト
重量:およそ 450 g
寸法:
約 210 x 95 x 45 mm(機器)
約 395×295×106 mm(ケース)
IP分類:IP68の防塵・防水
データ容量:約 1,000データセット