アナリティカル / クロマトグラフィー
反射率計、試験紙&目視試験
水、食品、飲料業界向けの迅速で柔軟で信頼性の高い分析
Reflectoquant® システム – 持ち運び可能な RQflex® 20機器と専用試験紙
• 重要なパラメータの
  正確な現場定量分析のための
  反射率計、専用試験紙のシステム
• RQflex® 20 リフレクトメーターは
  持ち運び可能でで簡単な測定を可能に
  します。
• 広範囲のパラメータに対する反射率測定
MQuant® 試験紙 – スクリーニングに最適
• MQuant® 試験紙 - 究極のシンプルさと
  信頼性、スピードを兼ね合わせて
  います。
• 迅速で半定量検査がどこでも使用可能
  です。
MQuant® StripScan アプリ
• スマートフォン用の解析ツールです。
  - もう、色見本との比較で迷う必要は
    ありません!
• 信頼性の高い、試験紙のデジタル読み
  取りとデータ保存、視覚化が可能です。
StripScan Webによる高度なデータ分析
  も。
MQuant® 比色 & 滴定試験キット
• 目視テスト - カラーカードとカラー
  ディスクを使用した簡単で迅速な
  テストキット
• 多彩な試験キットから、最適なものを
  お選びください。
MQuant® pH 試験紙
• 幅広いラインナップのpH試験紙は、
  お客様のニーズに最適な
  ソリューションを提供します。
• ノンブリーディング試験紙は試薬が
  溶け出しにくく、試験溶液の汚染を
  防ぎます。
• 濁った溶液でも明確な結果が得られ
  ます。
持ち運び可能な
Spectroquant® Move 比色計
Spectroquant® Move - 防水性、防塵性に
  優れた小型の持ち運び可能な比色計
Spectroquant®テストキットによる
  迅速で柔軟で正確な分析が可能です。