反射率計、試験紙&目視試験
MQuant® 試験紙
簡単な取り扱いと正確な測定のためのカラースケール
  • MQuant®試験紙は迅速で簡単な分析のためのポケットサイズのラボです。
  • 30以上の試験項目と濃度範囲が適切な試験紙をお選びいただけます。
  • 揚げ物の油の品質の確認、製造ラインの消毒後の安全性の確認、食品中グルコース含有量など、さまざまな場面での幅広い用途があります。
  • MQuant®StripScanアプリで、デジタル値の読み取りとデータ保存が可能になりました(測定項目は限られています)。
MQuant® 試験紙– シンプル!
MQuant® 試験紙測定はたったの3ステップ
  1. サンプルの準備
    MQuant®テストには、サンプル前処理に必要なものも含め、必要なすべての試薬が含まれています。
  2. 測定
保護チューブから1本のMQuant®試験紙を取り出します。
すぐにキャップでチューブを閉じます。
試験溶液に試験紙の反応ゾーンを浸します。試験紙を振るか、試験紙の端の角部分から余分な液体を取り除きます。
指定された反応時間(最大1分)経過後、反応ゾーンの色とチューブラベルに印刷されたカラースケールを比較して濃度を決定します。
  1. 廃棄
    MQuant® 試験紙は安全で簡便に廃棄可能です。