反射率計、試験紙&目視試験
MQuant® pH 試験紙
これまでよりも簡単なpH測定
pH値は生化学、化学および科学技術において非常に重要です。pH値は多くの化学プロセスに影響を与えます。 多くの分析方法の結果は、溶媒または緩衝液のpHに影響されます。pH測定は、pHメーターを用いて、またはpH試験紙およびpH指示試薬(pH指示混合液)などの迅速試験を用いて行うことができます。
高品質なpH試験紙およびストリップ
メルクのpH試験紙は高品質のpH試験紙およびノンブリーディングのpHストリップです。
テストストリップ用に開発された独自のセーフティエッジボックスとロールフォーマットは、日常業務に安全性と利便性を提供します。
メルクのpH試験紙は長期保存に最適です。 ロールタイプの包装は、湿気、光、そして酸性やアルカリ性ガスのような外部の影響に対して保護しています。
pH試験紙は、高品質のろ紙に指示薬または混合指示薬溶液を含浸させることによって製造されます。試験紙を乾燥、切断し、そして対応するサイズに包装しています。
pH試験ストリップには、試験紙のセルロースに共有結合している特別な指示試薬を含有しています。 弱い緩衝液があっても、それらは溶け出しにくく、非常に正確に測定できます。
混濁溶液の迅速で明確なpH測定
メルクのイノベーション – 薄いpHストリップは、特別なサンプル前処理なしで、濁った溶液を明確に測定できます。 従来のpH指示薬ストリップでは、濁ったり、着色した液体で信頼できる結果を出すのは難しいかもしれません。 それは反応ゾーンに蓄積する浮遊粒子状物質は色や結果を不明瞭にする可能性があるためです。
pH試験ストリップ(ノンブリーディングタイプ)
広範囲のpH値測定のためのユニバーサルインジケーターストリップ:
pH 0-14
pH 2.0-9.0
pH 5.0-10.0
<pH7.5の範囲のインジケーターストリップ:
pH 0-6.0
pH 0-2.5
pH 2.5-4.5
pH 4.0-7.0
>pH5の範囲のインジケーターストリップ:
pH 6.5-10.0
pH 7.5-14.0
pH 11.0-13.0
pHインジケーターストリップ(特殊な仕様)
懸濁液用pHインジケーターストリップ: pH 2.0-9.0 肉のpH測定用インジケーターストリップ: pH 5.2-7.2 個別包装されたpHインジケーターストリップ: pH 2.0-9.0
pH試験紙(ロールタイプ)
ユニバーサルインジケーター試験紙
pH 1-14
交換用ロール
pH 1-14
ユニバーサルインジケーター試験紙
pH 1-10
交換用ロール
pH 1-10
pH-ボックス pH 0.5-13.0
交換用ロール
pH 0.5-5.0
pH 5.5–9.0
pH 9.5-13.0
Acilit® pH 0.5-5.0
交換用ロール
pH 0.5-5.0
Neutralit® pH 5.5-9.0
交換用ロール
pH 5.5–9.0
Alkalit® pH 9.5-13.0
交換用ロール
pH 9.5-13.0
スペシャルインジケーター試験紙:
pH 3.8-5.4
pH 5.4-7.0
pH 6.4-8.0
pH 8.2- 10.0
リトマス試験紙:青 Reag. Ph Eur
pH<4 red/>9 blue
リトマス試験紙:赤 Reag. Ph Eur
pH <4 red/>9 blue
コンゴーレッド試験紙Reag. Ph Eur: pH<2 blue-violet / >5 red-orange
フェノールフタレイン試験紙:
pH <8 colorless / >9 red
pH試験紙-ブックレットタイプ:
pH 1-10