反射率計、試験紙&目視試験
Reflectoquant®機器&専用試験紙 – 持ち運び可能な定量測定
バーコード校正済み専用試験紙とRQflex®20リフレクトメーターで信頼性の高い結果を
Reflectoquant®システムは、農業、食品、飲料、環境水の分析分野、ならびに消毒管理などで、重要な分析試験を実施するための経済的な製品です。
高品質の専用試験紙とポータブルで使いやすいRQflex®20リフレクトメーターを使用することで、分析試験の柔軟性を可能にします。たとえば、原材料や工程内分析などの製造の各段階のプロセスを監視できます。
豊富なReflectoquant®専用試験紙とアプリケーションにより、様々な測定分野で、20種類以上の項目を分析できます。バーコードシステムは、必要なすべてのキャリブレーション情報を提供します。
RQflex®20の機能と技術データを参照してパンフレットをダウンロードする
迅速で正確な測定を現場で
Reflectoquant®システムを使用すると、生産ラインなどの任意の段階や品質管理中で、原材料や商品を試験できます。 下記のすべての利用可能な専用試験紙をご覧ください。
A〜Z順の試験項目
測定項目の関連分野
リフレクトメーターを用いた100を超えるアプリケーションノートで、製造プロセスと分析試験をサポートする理想的な方法をご参照ください。 下記のいくつかの例をご参照ください。
農業分野
窒素とリンは植物の成長のために大量に必要とする栄養素です。 ただし、過剰施肥を避けるためには、農業生産におけるこれらの項目を分析することが重要です。 Reflectoquant®テストと農業分野のアプリケーションノートが、分析と作物管理をどのようにサポートしているかをご覧ください。
食品・飲料分野
Reflectoquant® HMFテストは、ハチミツやフルーツジュース中のHMF(ヒドロキシメチルフルフラール)を迅速に定量的に検出します。HMFは脱水フルクトースからの有機化合物です。 従来のHMF測定はコストと時間のかかるHPLCテストを行いますが、Reflectoquant HMFテストを使えば数分で定量的な結果が得られます。
Reflectoquant®Total Sugarテストは、アクリルアミドの生成をモニターや、ダイエット飲料の糖分を数分以内に確認できます。揚げ物などの油が有毒なアクリルアミドの最大レベルを超えないことや、ダイエットと非ダイエット飲料の生産ライン検査で無糖であるか否かの測定も可能です。
消毒管理
0.1%の過酢酸はバクテリアやウィルス、真菌、胞子さえも最短時間で殺すのに十分です。 だからこそ、例えば飲料用ボトルの冷浄化剤として使われています。消毒管理には、メルクのMQuant過酢酸試験紙と同様に、高濃度範囲と低濃度範囲で項目をテストするためのさまざまな方法があります。
Reflectoquant®システムおよびメルクの便利なMQuant®試験紙が、現場分析に効率的なソリューションを提供します。
RQflex®20 - Reflectoquant®システム専用機器
カタログ番号:117246
RQflex®20リフレクトメーターは、高品質、低コストの分析用のモバイル機器であり、Reflectoquant®システムの最新機器です。
特長
直感的なナビゲーション
操作方法習得に時間は不要です。新しい画面表示方式は、シンプルで、使いやすく改良されています。
簡単な測定と信頼できる結果を得るために、ワークフローはわかりやすい絵表示を採用しました。
バッチ毎の校正付きバーコード
迅速で信頼性の高い結果を!
すべての試験条件について、正確で再現性のある結果を得るために、試験紙の各バッチを校正したバーコードでラベルが付いています。 ±10%以内の平均精度で、一貫した結果を迅速に得る事ができます。
ポータブル
研究室の外で測定する事が必要ですか?
軽量でコンパクトなので、モバイルラボのように、重要な分析を現場で実行し、直接定量結果を得ることができます。ワークフローを通して簡単にモニターするのに、数分で結果が得られます。
機器分析品質の確認
測定が正しく行われているかどうかを確認する必要がありますか?
分析品質保証(AQA)のために、RQcheckとトータルシステムモニタリング(TSM)プロセスで、正確な測定結果が得られます。 ベースラインをリセットするキャリブレーションを簡単に実行できるので、信頼できる結果が得られます。
分析を効率化する、カウントダウンタイマー
3、2、1で測定! RQflex®20は反応時間をカウントします。 再現性を最大限に高めるために、試験紙の準備時間が終了する前に、警告アラート付きのカウントダウンタイマー機能が付いています。
利用可能な言語
どんな言語設定がお好みですか? RQflex®20では、ナビゲーション言語を英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、および中国語から選択できます。
テクニカルデータ
大きさ: 184 × 79 × 30 mm
重量: 253 g (乾電池を含む)
メモリ: 50試験方法、200測定結果、50RQcheck測定結果、50キャリブレーション結果
光源: 4 LEDs,(緑と赤)
電源: 4 × 1.5-V 乾電池 (AAA型)
ディスプレイ: 反射LCD グラフィックモジュール(256 × 160 ドット)
測定レンジ: 4 – 90 % relative remission
反射エリア: 4 × 6 mm
解像度: 0.1 % relative remission
使用温度: 5 – 40 °C (理想的な測定のため)
使用湿度: 80 % 以下(理想的な測定のため)