Attention:
Certain features of sigmaaldrich.com will be down for maintenance Saturday afternoon/evening, February 24th starting at 3:00 pm CT until 9:00 pm CT.
Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
固相抽出(SPE)
固相抽出の選定
標準SPE
特殊SPE
標準SPE
試料溶解液: 水溶液
(生体液,水,組織の水抽出液, etc.)
有機溶媒
(組織の有機抽出液,ヘキサン, ジクロロメタン, etc.)
  flow
推奨保持モード: 逆相 イオン交換 順相
対象物質の性質:  無極性化合物
陽イオン/ 陰イオン
陽イオン/ 陰イオン
 極性化合物
使用用途: 医薬品等 環境試料等 医薬品等 環境試料等 医薬品等 環境試料等 医薬品等 環境試料等
SPE固定相: DSC-18 ENVI™-18 DSC-SAX LC-SAX DSC-WCX LC-WCX DSC-Si ENVI-Florisil®
DSC-18Lt ENVI-8 DSC-SCX LC-SCX DSC-NH2 LC-NH2 DSC-CN LC-Alumina
DSC-8 ENVI-Chrom P       PSA DSC-Diol LC-Florisil
DSC-Ph LC-18         DSC-NH2 LC-Si
DSC-CN LC-8           LC-NH2
DPA-6S LC-Ph           LC-Diol
  LC-CN           LC-CN
              PSA
SPEチューブサイズガイド
固相抽出のサンプルチューブのご要望は弊社アナリティカル事業部へご相談ください。
特殊SPE
固定相 アプリケーション
SupelMIP™ SPE Tubes MIP(分子鋳型)ポリマーは、マトリックスが多い複雑な検体中から目的物質を優れた選択性で抽出します。
Supel-Select HLB SPE 極性基導入のスチレンポリマーは、水系試料中の対象化合物を幅広い極性範囲で抽出する安価で理想的なポリマーです。
Supelclean™ Sulfoxide SPE トランス中のPCB分画において、固定相のスルフォキシド基が従来のDMSO分配に準じて働きPCBを保持します。
Supelclean Coconut Charcoal SPE 飲料水におけるニトロソアミンの抽出(米国EPA Method521)
Supelclean ENVI-Carb Plus SPE 人工の球状カーボン粒子は、飲料水や地下水などに含まれる高極性化合物を抽出します。
Discovery DSC-MCAX 優れた選択性を持つ陽イオン交換とのミックスト・モード で、 生体液(例;プラズマ、尿など)から塩基性化合物(医薬品)などの精製に使用します。
Discovery Ag-Ion 銀イオンSPEはFAMEsのシス-トランス異性体を分画します。
Polymer SAX Rezorian™ Cartridge スチレンベースポリマーの強陽イオンと陰イオン交換カートリッジです。シリカベースのイオン交換体よりはるかに高いイオン交換容量を提供します。
Discovery DPA-6S ポリアミドは–OH基 や –COOH 基 を有する極性化合物を吸着します。植物の抽出物からポリフェノール性や他の天然化合物(例えば、フラボノイド、葉緑素、フミン酸など)の抽出に役に立ちます。
Supelclean™ ENVI-18and –8 DSK SPE Disks 大量の水試料を高速で流すことが可能です。
(≥ 0.5 L) EPA500シリーズの飲料水の測定法で使用されます。
Supelclean ENVI-Carb 水試料もしくは水と混合する有機溶媒中の極性化合物と親和性を持ちます。
一般的に食品試料中の農薬分析に使用されます。
Multi-layer SupelcleanSPE Products(ENVI-Carb™, SAX, PSA, NH2) 多くのマトリックスを含む食品中の残留農薬マルチ分析で、優れたクリーンアップを発揮します。
Supelclean LC-4 (wide pore) タンパク質/ペプチドや他の巨大分子の脱塩に使用します。
Dual Layer Florisil/Na2SO4 ヨーロッパのMethod EN9377-2に従った全石油系炭化水素インデックス用です。
特殊SPE製品; ダイオキシン、PCBなど対象成分に沿ったSPEや特殊形状のカートリッジ