シリンジ
ハミルトン製シリンジ (マニュアル用)
Hamiltonマニュアル用シリンジ
製品
液体用シリンジ
600 シリーズ 2.5~5μLの小容量液体用シリンジ
700 シリーズ 5~500μLの液体用シリンジ
800 シリーズ 5~250μLの金属バレルを用いた液体用シリンジ
900 シリーズ 5~10μLの金属バレルを用いた液体用シリンジ
7000 シリーズ
シリンジ形状
モデル仕様 (N,LTN,RN,KH,LT,TLL)
針先 仕様 (ポイントスタイル#1、#2、#3、#5)
針ゲージ 仕様
ガス/ 液体用シリンジ
1000 シリーズ 1~10mLのテフロンチップ付シリンジ
1700 シリーズ 10~500μLのテフロンチップ付シリンジ
1800 シリーズ 10~250μLの金属バレルを用いたテフロンチップ付シリンジ
HPLC用シリンジ
交換針
RN型交換針
LT、TLL用交換針
HPLC用交換針
オートサンプラー用シリンジ
モデル 仕様
各シリーズでのモデルはシリンジ本体と針の接続部分の形状で決まります。 以下の内容を参考に目的に沿ったシリンジをご選定ください。
シリンジタイプ
N(固定針型)
N(固定針型)
SN(固定針型特殊針仕様)
SN(固定針型特殊針仕様)
NWG(WG ガイド付固定針型)
NWG(WG ガイド付固定針型)
NCH(チャニーアダプター付固定針型)
NCH(チャニーアダプター付固定針型)
RN(交換針型)
RN(交換針型)
RNWG(WG ガイド付交換針型)
RNWG(WG ガイド付交換針型)
RNCH(チャニーアダプター付交換針型)
RNCH(チャニーアダプター付交換針型)
LT(ルアーチップ型)
LT(ルアーチップ型)
Npt5(円錐針先横穴固定針型)
Npt5(円錐針先横穴固定針型)
TLL(テフロンルアーロック型)1mL~10mL
TLL(テフロンルアーロック型)1mL~10mL
TLL(テフロンルアーロック型)25mL~100mL
TLL(テフロンルアーロック型)25mL~100mL
ハミルトンシリンジ・針接続部分
N 型:固定針型シリンジ ■ N 型:固定針型シリンジ
304 ステンレス製針をエポキシ接着剤でシリンジバレルの目盛りゼロに正確に固定したシリンジです。50℃ 以下の温度でご使用下さい。
LTN 型:ルアーチップ固定針型シリンジ ■ LTN 型:ルアーチップ固定針型シリンジ
304 ステンレス製針をエポキシ接着剤でルアーチップバレルに固定したシリンジです。50℃ 以下の温度でご使用下さい。
RN 型:交換針型シリンジ ■ RN 型:交換針型シリンジ
針が損傷を受けても容易に針の交換ができます。交換針を正確にシリンジバレルの目盛りゼロに固定でき、固定針型シリンジ同様の性能を示します。115℃ 以下の温度でご使用下さい。
KH 型:ナールドハブ型シリンジ ■ KH 型:ナールドハブ型シリンジ
7000 シリーズ専用のタイプです。テフロン® 内蔵ハブでバレルと針の気密性が高いです。ニードル内にプランジャーワイヤーが通っています。
LT 型:ルアーチップ型シリンジ ■ LT 型:ルアーチップ型シリンジ
針交換が容易です。摺りガラス製ルアーチップで、クロマトグラフ用又はテフロン針の固定に適しています。針は別途ご注文下さい。メタルハブ交換針には使用できません。オートクレーブ滅菌(121℃ 迄) 可能なタイプです。加熱滅菌の際は、プランジャーをはずしてから行って下さい。
TLL 型:テフロンルアーロック型 ■ TLL 型:テフロンルアーロック型
1700、1000 シリーズガスタイトシリンジ専用のタイプです。中央がテフロン製のオス型ルアーなので、針をバレルに気密性良く固定できます。針は別途ご注文下さい。メタル又はKEL-F ハブ付き交換針を使用できます。なお、TLL型シリンジの耐熱は50℃の為、オートクレーブ滅菌はできません。
シリンジアクセサリー
■ WG プランジャーガイド
プランジャーの曲がりを防ぐガイドです。細い径のプランジャーのシリンジに特に有用です。
WG プランジャーガイド
■ CH チャニーアダプター
反復注入が正確にできるアダプターです。
CH チャニーアダプター
* 注意
ハミルトンシリンジの針の固定には、化学的に耐性のある接着剤を使用していますが、長時間では接着剤にダメージを与える溶媒もあります。シリンジ使用後は、蒸留水で洗浄した後、空気乾燥して下さい。どんな溶媒にも3 分以上浸したままにしないで下さい。高濃度の溶媒を長時間使用する際は、RN 型シリンジをご使用下さい。
back to top
針先 仕様
針先仕様はポイントスタイルと呼ばれ以下の種類がございます。 使用目的にあったポイントスタイルをご選定ください。
針先のタイプ
ポイントスタイル仕様
#1 : 円錐型針先
円錐型針先
プレドリル型のセプタムにご使用下さい。23S/26S ゲージのテーパー針形状は、アジレント/HP7673A オートサンプラー マルチインジェクション用に開発されました。
#2 : 鋭角針先
鋭角針先
鋭い刃先の針(ハミルトン22˚SGE20˚)は、セプタム貫通に最適で、セプタム屑の巻き込みを防止します。
#3 : 90カット針先
90カット針先
90˚ にカットされた針先は面取りされ、端が研磨されていますので、インジェクションバルブのローターシールやステーターフェースにダメージを与えません。この形状の針は、液体試料のピペットにも使用できます。
主にHPLC サンプル注入用
#5 : 円錐型針先横穴式
円錐型針先横穴式
円錐型の針先で、その横に試料が出入りする針穴が開いています。セプタムのダメージを最小限におさえられます。主に厚いセプタムなどに使用します。
back to top
針ゲージ 仕様
針の外径と内径はゲージの数値で決まります。
針仕様
ゲージ 外径 × 内径 長さ デッド
ボリューム
26s 0.018"(0.47mm)x0.005"(0.13mm) 2"(5.08cm) 0.52μL
26 0.018"(0.47mm)x0.010"(0.26mm) 2"(5.08cm) 2.5μL
25s 0.020"(0.51mm)x0.006"(0.15mm) 1.97"(5.00cm) 1.26μL
22s 0.028"(0.72mm)x0.006"(0.15mm) 2"(5.08cm) 0.9μL
22 0.028"(0.72mm)x0.016"(0.41mm) 2"(5.08cm) 6.7μL
7000シリーズ針仕様
容量 0.5μL 1μL 1μL 2μL 5μL
ゲージ 25 25s 22s 25 24
長さ(cm) 7 7 7 7 7
外径(インチ) 0.02 0.019 0.028 0.02 0.022
内径(インチ) 0.004 0.006 0.006 0.008 0.013
7000シリーズ製品一覧
back to top
【液体用シリンジ】
600 シリーズ
2.5~5μLの小容量液体用シリンジ
ゲージ
600 series hamilton syringe
(各1本入)
容量 モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
RNR(交換針型)
2.5μL 62RNR 22s 50mm #3 26702*
5μL 65RNR 22s 50mm #3 26703*
* レオダインインジェクター用
back to top
700 シリーズ
5~500μLの液体用シリンジ
モデル針先針ゲージRN型交換針LT、TLL用交換針HPLC用交換針
700 series hamilton syringe
(各1本入、一部6本入)
容量 モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
N(固定針型)
5μL 75N 26s 2” #2 26200-U
10μL 701N 26s 2” #2 20734
10μL 701N6本入 26s 2” #2 20779
25μL 702N 22s 2” #2 20735
50μL 705N 22s 2” #2 20736
100μL 710N 22s 2” #2 20737
250μL 725N 22s 2” #2 20738
500μL 750N 22 2” #2 20739
SN(固定針型特殊針仕様)
10μL 701N 26s 2” #3 20682
10μL 701SNR 22s 2” #3 58380-U*
10μL 701N 26s 3” #2** 21572
10μL 701N 26s 4” #2** 21573
10μL 701N 26s 6” #2** 21574
25μL 702SNR 22s 2” #3 58381*
50μL 705SNR 22s 2” #3 58382*
100μL 710SNR 22s 2” #3 58383*
250μL 725SNR 22 2” #3 58384*
500μL 750SNR 22 2” #3 26222-U*
NWG(WGガイド付固定針型)
10μL 701NWG 26s 2” #2 20753
25μL 702NWG 22s 2” #2 20754
NCH(チャニーアダプター付固定針型)
10μL 701NCH 26s 2” #2 20747
RN(交換針型)
5μL 75RN 26s 2” #2 20919
10μL 701RN 26s 2” #2 20697
10μL 701RN6本入 26s 2” #2 20793
25μL 702RN 22s 2” #2 20787
50μL 705RN 22s 2” #2 20788
100μL 710RN 22s 2” #2 20790-U
250μL 725RN 22s 2” #2 24538-U
500μL 750RN 22s 2” #2 24539
RNWG(WGガイド付交換針型)
10μL 701RNWG 26s 2” #2 20698
RNCH(チャニーアダプター付交換針型)
10μL 701RNCH 26s 2” #2 20699
SN(Merlinマイクロシールセプタム用)
10μL 701SN 23s 1.71” #1 26228
LT(ルアーチップ型 針は付属していません)
10μL 701LT 24530
25μL 702LT 24531
50μL 705LT 20701
100μL 710LT 20702
250μL 725LT 20703
500μL 750LT 20704
Npt5(円錐針先横穴固定針型)
10μL 701Npt5 26s #5 24532
25μL 702Npt5 22s #5 24533-U
50μL 705Npt5 22s #5 24534-U
100μL 710Npt5 22s #5 24535
250μL 725Npt5 22s #5 24536
500μL 750Npt5 22 #5 24537
* レオダインインジェクター用
** Electrotaper
back to top
800 シリーズ
5~250μLの金属バレルを用いた液体用シリンジ
  • 延長金属バレル交換型:プランジャーの曲り及び抜け落ち防止
  • 精度:容量の±1%
  • 最高使用温度:50˚C/固定針型、115˚C/交換針型
5~500μLの液体用シリンジ
モデル針先針ゲージRN型交換針LT、TLL用交換針HPLC用交換針
800 series hamilton syringe
(各1本入)
容量 モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
N(固定針型)
5μL 85N 26s 2” #2 20835-U
10μL 801N 26s 2” #2 20795-U
25μL 802N 22s 2” #2 21492
50μL 805N 22s 2” #2 24544
100μL 810N 22s 2” #2 21497-U
RN(交換針型)
5μL 85RN 26s 2” #2 26201
10μL 801RN 26s 2” #2 20797
25μL 802RN 22s 2” #2 21493
50μL 805RN 22s 2” #2 21496
100μL 810RN 22s 2” #2 21498
250μL 825RN 22s 2” #2 24546
WATERS用 RN シリンジ(交換針型)
10μL 801RN 25s 1.97” #3 58390-U
25μL 802RN 25s 1.97” #3 58391
50μL 805RN 25s 1.97” #3 58392
100μL 810RN 25s 1.97” #3 58393
250μL 825RN 25s 1.97” #3 58394
800シリーズ交換用バレルアセンブリー
容量 モデル CAT.NO.
5μL 85N** 20836
10μL 801N** 20837
10μL 801RN* 20838-U
*針は付属していません
**固定針タイプ
back to top
900 シリーズ
5~10μLの金属バレルを用いた液体用シリンジ
モデル針先針ゲージRN型交換針LT、TLL用交換針HPLC用交換針
900 series hamilton syringe
(各1本入)
容量 モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
N(固定針型)
5μL 95N 26s 2” #2 20906-U
10μL 901N 26s 2” #2 20908-U
RN(交換針型)
5μL 95RN 26s 2” #2 20907-U
10μL 901RN 26s 2” #2 20909-U
RN 型シリンジ用交換針
モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
ポイント#2-鋭角針先(6本入)
2.5μL-100μL 26s 2” #2 19131-U
2.5μL-100μL 22s 2” #2 19133-U
250μL-10mL 22s 2” #2 19136-U
250μL-10mL 22 2” #2 19137-U
ポイント#3-90カット針先(6本入)
2.5μL-100μL 25s 1.97” #3 58398
250μL-10mL 25s 1.97” #3 58399
back to top
7000 シリーズ
  • 微量容量対応
  • ワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームがありません。
  • 耐圧:6000psi
モデル針先針ゲージRN型交換針LT、TLL用交換針HPLC用交換針
7000 series hamilton syringe
7000シリーズ針仕様
(各1本入)
容量 モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
KH(ナールドハブ型)
0.5μL 7000.5KH 25 70mm #2 22185-U
0.5μL 7000.5KH 25 70mm #3 22184-U
1μL 7001KH 25s 70mm #2 20750
1μL 7001KH 25s 70mm #3 20731
1μL 7101KH 22s 70mm #2 20979
1μL 7101KH 22s 70mm #3 20733
2μL 7002KH 25 70mm #2 20751
2μL 7002KH 25 70mm #3 20732
2μL 7102KH 23 70mm #2 24592
2μL 7102KH 23 70mm #3 24593
5μL 7105KH 24 70mm #2 20980-U
5μL 7105KH 24 70mm #3 20728
KHWG(WGガイド付ナールドハブ型)
0.5μL 7000.5KHWG 25 70mm #3 24596
1μL 7001KHWG 25s 70mm #3 20944
1μL 7101KHWG 22s 70mm #3 20726
2μL 7002KHWG 25 70mm #3 20744
2μL 7102KHWG 23 70mm #3 24597
5μL 7105KHWG 24 70mm #3 24598
KHCH(チャニーアダプター付ナールドハブ型)
0.5μL 7000.5KHCH 25 70mm #3 24594
1μL 7001KHCH 25s 70mm #3 20743
1μL 7101KHCH 22s 70mm #3 24595
5μL 7105KHCH 24 70mm #3 20755
7000シリーズ用リペアキット
交換針、プランジャーワイヤー、フェラル、説明書が含まれています。
対応モデル ポイント CAT.NO.
KH(ナールドハブ型)
7001KH #2 26733
7101KH #2 26736
7002KH #2 26739
7105KH #2 26745-U
KH(ナールドハブ型)
7000.5KH #3 26729
7001KH #3 26732-U
7101KH #3 26735-U
back to top
【ガス/ 液体用シリンジ】
1000シリーズ
  • 1-10mL容量
  • テフロン®プランジャーチップ付ガラス製シリンジ
  • 腐食性ガス、液体、放射性物質及び無菌溶液を精度良く注入、分注可能
  • 精度:容量の±1%
  • 最高使用温度:50˚C/固定針型、115˚C/交換針型
モデル針先針ゲージRN型交換針LT、TLL用交換針HPLC用交換針
1000 series hamilton syringe
(各1本入)
容量 モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
RN(交換針型)
1mL 1001RN 22 2” #2 22192-U
2.5mL 1002RN 22 2” #2 22193-U
5mL 1005RN 22 2” #2 22194-U
1mL 1010RN 22 2” #2 22195
LT(ルアーチップ型 針は付属していません)
1mL 1001LT 20720
1.25mL 1001.25LT 24588
2.5mL 1002LT 20721
5mL 1005LT 20722
10mL 1010LT 20723
LTN(固定針型)
1mL 1001LTN 22 2 #2 20740-U
1.25mL 1001.25LTN 22 2” #2 24589
2.5mL 1002LTN 22 2” #2 20691
5mL 1005LTN 22 2” #2 20692
10mL 1010LTN 22 2” #2 20693
LTNpt5(円錐針先横穴固定針型)
1mL 1001LTNpt5 22 2” #5 20709
2.5mL 1002LTNpt5 22 2” #5 20710-U
5mL 1005LTNpt5 22 2” #5 24590
10mL 1010LTNpt5 22 2” #5 24591
TLL(テフロンルアーロック型 針は付属していません)
1mL 1001TLL 20997
1mL w/slots* 1001TLL 26208
2.5mL 1002TLL 20998
2.5mL w/slots* 1002TLL 26209
5mL 1005TLL 20999
5mL w/slots* 1005TLL 26210-U
10mL 1010TLL 21000-U
10mL w/slots* 1010TLL 26211-U
25mL 1025TLL 20683
25mL w/slots* 1025TLL 26212
50mL 1050TLL 20707
50mL w/slots* 1050TLL 26213
100mL 1100TLL 21967
* w/slots はダイリュータ対応
back to top
1700 シリーズ ガスタイトシリンジ
10~500μLのテフロンチップ付シリンジ
モデル針先針ゲージRN型交換針LT、TLL用交換針HPLC用交換針
1700 series hamilton syringe
(各1本入)
容量 モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
N(固定針型)
10μL 1701N 26s 2” #2 20972
25μL 1702N 22s 2” #2 20973
50μL 1705N 22s 2” #2 20687
100μL 1710N 22s 2” #2 20688
250μL 1725N 22s 2” #2 20689
LTN(固定針型)
500μL 1750LTN 22 2” #2 20690-U
Npt5(円錐針先横穴固定針型)
10μL 1701Npt5 26s 2” #5 24585
25μL 1702Npt5 22s 2” #5 24586
250μL 1725Npt5 22s 2” #5 20705
500μL 1750Npt5 22 2” #5 20708
RN(交換針型)
10μL 1701RN 26s 2” #2 20780-U
25μL 1702RN 22s 2” #2 20781
50μL 1705RN 22s 2” #2 20782
100μL 1710RN 22s 2” #2 20783
250μL 1725RN 22s 2” #2 20784
500μL 1750RN 22 2” #2 20785-U
LT(ルアーチップ型 針は付属していません)
10μL 1701LT 20976
25μL 1702LT 20977
50μL 1705LT 20715
100μL 1710LT 20716
250μL 1725LT 20717
500μL 1750LT 20714
TLL(テフロンRルアーロック型 針は付属していません)
50μL 1705TLL 26202
50μLw/slots* 1705TLL 26204
100μL 1710TLL 26203
100μLw/slots* 1710TLL 26205
250μL 1725TLL 20915
250μLw/slots* 1725TLL 26206
500μL 1750TLL 20916
500μLw/slots* 1750TLL 26207
* w/slots はダイリュータ対応
back to top
1800 シリーズ ガスタイトシリンジ
  • 10-250μL容量
  • テフロン®プランジャーチップ付ガラス製シリンジ
  • 腐食性ガス、液体、放射性物質及び無菌溶液を精度良く注入、分注可能
  • 高品質プランジャー保護バレル付
  • 取り外し可能なハンドル付で、手からサンプルへの熱移動が最小
  • 精度:容量の±1%、再現性:±1%
モデル針先針ゲージRN型交換針LT、TLL用交換針HPLC用交換針
1800 series hamilton syringe
(各1本入)
容量 モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
N(固定針型)
10μL 1801N 26s 2” #2 21390
25μL 1802N 22s 2” #2 21391
50μL 1805N 22s 2” #2 21392
100μL 1810N 22s 2” #2 21393
250μL 1825N 22s 2” #2 21394
RN(交換針型)
10μL 1801RN 26s 2” #2 21395
25μL 1802RN 22s 2” #2 21396
50μL 1805RN 22s 2” #2 21397
100μL 1810RN 22s 2” #2 21398
250μL 1825RN 22s 2” #2 21399
back to top
【HPLC用シリンジ】
HPLC用シリンジ
ハミルトン製HPLC用シリンジ
モデル針先針ゲージHPLC用交換針
容量 モデル 針仕様 CAT.NO. 交換針
ゲージ 長さ ポイント 入数(本) CAT.NO.
700シリーズ −レオダイン、バルコ VISF-2、ALTEX、SSI用(固定針型)
10μL 701SNR 22s 2” #3 58380-U
25μL 702SNR 22s 2” #3 58381
50μL 705SNR 22s 2” #3 58382
100μL 710SNR 22s 2” #3 58383
250μL 725SNR 22 2” #3 58384
500μL 750SNR 22 2” #3 26222-U
800シリーズ −ウォーターズ U6K用(RN交換針型)
10μL 801RNW 25s 5cm #3 58390-U 6 58398
25μL 802RNW 25s 5cm #3 58391 6 58398
50μL 805RNW 25s 5cm #3 58392 6 58398
100μL 810RNW 25s 5cm #3 58393 6 58398
250μL 825RNW 25s 5cm #3 58394 6 58399
1700シリーズ −レオダイン、バルコ VISF-2、ALTEX、SSI用(RN交換針型)
10μL 1701RNR 22s 2” #3 20885 3 19139-U
25μL 1702RNR 22s 2” #3 20886 3 19139-U
50μL 1705RNR 22s 2” #3 20887 3 19139-U
100μL 1710RNR 22s 2” #3 20888 3 19139-U
250μL 1725RNR 22 2” #3 20889 3 19143-U
500μL 1750RNR 22 2” #3 20890-U 3 19143-U
ハミルトン製RNシリンジ用交換針
容量 ゲージ 長さ 入数(本) CAT.NO.
ポイント#3(90°カット針先)
2.5μL-100μL 25s 1.97" 6 58398*
2.5μL-100μL 22s 2" 6 19139-U**
250μL-10mL 25s 1.97" 6 58399*
250μL-10mL 22 2" 6 19143-U**
*ウォーターズ用
**レオダイン用
600シリーズHPLC用
(各1本入)
容量 モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
RNR(交換針型)
2.5μL 62RNR 22s 50mm #3 26702*
5μL 65RNR 22s 50mm #3 26703*
* レオダインインジェクター用
700シリーズHPLC用
(各1本入)
容量 モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
LT(ルアーチップ型 針は付属していません)
10μL 701LT 24530
25μL 702LT 24531
50μL 705LT 20701
100μL 710LT 20702
250μL 725LT 20703
500μL 750LT 20704
1000シリーズHPLC用
(各1本入)
容量 モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
LT(ルアーチップ型 針は付属していません)
1mL 1001LT 20720
1.25mL 1001.25LT 24588
2.5mL 1002LT 20721
5mL 1005LT 20722
10mL 1010LT 20723
TLL(テフロンルアーロック型 針は付属していません)
1mL 1001TLL 20997
1mL w/slots* 1001TLL 26208
2.5mL 1002TLL 20998
2.5mL w/slots* 1002TLL 26209
5mL 1005TLL 20999
5mL w/slots* 1005TLL 26210-U
10mL 1010TLL 21000-U
10mL w/slots* 1010TLL 26211-U
25mL 1025TLL 20683
25mL w/slots* 1025TLL 26212
50mL 1050TLL 20707
50mL w/slots* 1050TLL 26213
100mL 1100TLL 21967
LT、TLL 型シリンジ対応ルアーハブ針(レオダイン用)
材質 ゲージ 長さ 入数(本) CAT.NO.
ポイント#3 - 90°カット針先
Metal 22 2” 6 21741
KEL-F 22 2” 6 21744
KEL-F 22s 2” 6 Z288977-1PAK
back to top
【交換針】
交換針
RN型交換針
材質 ゲージ 長さ 入数(本) CAT.NO.
ポイント#1 - 円錐型針先
5μL-10μL 26s 1.71” 6 21326
5μL-10μL 23s 1.71” 6 21327-U
5μL-10μL 23s-26s 1.71” 6 24582
ポイント#2 - 鋭角針先
2.5μL-100μL 26s 2” 6 19131-U
2.5uL-100μL 26 2” 6 19132-U
2.5μL-100μL 22s 2” 6 19133-U
2.5μL-100μL 26s 4” 6 Z121401-6EA
250μL-10mL 26s 2” 6 19134-U
250μL-10mL 26 2” 6 19135-U
250μL-10mL 22s 2” 6 19136-U
250μL-10mL 22 2” 6 19137-U
250μL-10mL 22 4” 6 Z118109-6EA
ポイント#3 - 90°カット針先
2.5μL-100μL 26s 2” 6 19138-U
2.5μL-100μL 25s 1.97” 6 58398*
2.5μL-100μL 22s 2” 6 19139-U**
250μL-10mL 26s 2” 6 19140-U
250μL-10mL 26 2” 6 19141-U
250μL-10mL 25s 1.97” 6 58399*
250μL-10mL 22s 2” 6 19142-U
250μL-10mL 22 2” 6 19143-U**
250μL-10mL 16▲ 2” 6 26710-U
ポイント#5 - 円錐型針先横穴式
2.5μL-100μL 26s 2” 6 19144-U
2.5μL-100μL 22s 2” 6 19146-U
250μL-10mL 26s 2” 6 19147-U
250μL-10mL 26 2” 6 19148-U
250μL-10mL 22s 2” 6 19151-U
250μL-10mL 22 2” 6 19154-U
*ウォーターズ用
**レオダイン用
▲ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)製
back to top
LT、TLL 型シリンジ対応ルアーハブ針
LT、TLL 型シリンジ対応ルアーハブ針
材質 ゲージ 長さ 入数(本) CAT.NO.
ポイント#2 - 鋭角針先
Metal 28 2” 6 20757
Metal 22 2” 6 21746
Metal 22s 2” 6 21748-U
KEL-F 28 2” 6 20756
KEL-F 22s 2” 6 21749
KEL-F 22 2” 6 21747
ポイント#3 - 90°カット針先
Metal 22 2” 6 21741
KEL-F 22 2” 6 21744*
KEL-F 22s 2” 6 Z288977-1PAK
ポイント#5 - 円錐型針先横穴式
Metal 22 2” 6 20803
KEL-F 22s 2” 6 21743
KEL-F 22 2” 6 21742-U
*レオダインインジェクター用
back to top
HPLC用交換針
容量 ゲージ 長さ 入数(本) CAT.NO.
ポイント#3(90°カット針先)
2.5μL-100μL 25s 1.97" 6 58398*
2.5μL-100μL 22s 2" 6 19139-U**
250μL-10mL 25s 1.97" 6 58399*
250μL-10mL 22 2" 6 19143-U**
*ウォーターズ用
**レオダイン用
LT、TLL 型シリンジ対応ルアーハブ針(レオダイン用)
材質 ゲージ 長さ 入数(本) CAT.NO.
ポイント#3 - 90°カット針先
Metal 22 2” 6 21741
KEL-F 22 2” 6 21744
KEL-F 22s 2” 6 Z288977-1PAK
back to top