包装容器について
Sure/Pacシリンダーの取り扱い方法
Sure-Pac容器は、液化ガス製品、蒸気圧の高い溶媒、Air sensitiveな有機金属などに使用しております。あらかじめバルブがついているものとプラグのみのものがございます。下記の3種類の形状をご用意しております。
Sure-Pacの形状
製品番号別SurePacアウトレット形状は、「Sure/Pac形状一覧リスト(PDF:0.1MB)」からご覧いただけます。それぞれのタイプのご使用方法につきましては、以下をご参照ください。
シリンダーにニードルバルブが接続されている際の取り出し方(ガスとして取り出す)
シリンダーにニードルバルブが接続されている際の取り出し方法(ガス)
試薬は、別売りのホースアダプターもしくは Aldrich ミニガスレギュレーターを接続して取り出します。一定圧でガスを取り出す際にはAldrich ミニガスレギュレーターを、一定圧で取り出す必要のない際にはホースアダプターをお選びください。試薬の種類によって推奨する製品および材質(brass製もしくはstainless steel製)は異なります。アダプターとバルブの接続部分をテフロンテープで巻いておくことをお勧めします。
製品番号 製品名 素材 詳細
Z146021 ニードルバルブ 真鍮 アウトレット:1/4インチNPTM
Z146056 ニードルバルブ ステンレス
Z146811 ホースアダプター 真鍮 適合するホースの内径:
1/4インチ
Z146838 ホースアダプター ステンレス
Z513539 Aldrich ミニガスレギュレーター  真鍮 インレット:1/4インチNPTF
アウトレット:ホースアダプター
Z513547 Aldrich ミニガスレギュレーター ステンレス
Z104388 PTFEシーリングテープ PTFE 幅:1/2インチ
参考資料: Technical Information Bulletin AL-151 : Gas Regulators: Selection, Installation and Operation(英語版PDF、0.4MB)
素材について:真鍮(brass)は繰り返し使用でき、多くの溶媒に対し耐性があります。ステンレス(Stainless steel)は腐食性のある試薬の際に使用します。酸性の試薬を使用した後は洗浄してください。
シリンダーにボールバルブが接続されている際の取り出し方(液体として取り出す)
シリンダーにボールバルブが接続されている際の取り出し方法(液体)
ボールバルブにセプタムアダプターを取り付け、そこにセプタムを取り付けセプタム口からシリンジ等で抜き取ります。ストレートインレットアダプターではなく、L型セプタムインレットアダプターを用いて取り出す場合は横に出ている穴にセプタムを取り付け窒素ラインを接続した注射針を接続します。後はストレートインレットアダプターと同じです。アダプターとバルブの接続部分をテフロンテープで巻いておくことをお勧めします。また、試薬が空気や湿気を嫌う製品の場合、窒素ラインを取ることをお勧めします。
製品番号 製品名 素材 詳細
Z122661 ブロンズボールバルブ クロムめっき アウトレット:1/4インチNPTF
Z118141 ストレートインレットアダプター 真鍮 インレット内径6 mm
Z118192 ストレートインレットアダプター 真鍮 インレット内径13 mm
Z118168 ストレートインレットアダプター ステンレス インレット内径6 mm
Z118206 L型セプタムインレットアダプター 真鍮 両インレット内径6 mm
Z553913 Precision Seal ラバーセプタム白 天然ゴム インレット内径6 mm用
Z554030 Precision Seal ラバーセプタム赤 天然ゴム インレット内径6 mm用
Z553948 Precision Seal ラバーセプタム白 天然ゴム インレット内径13 mm用
Z554057 Precision Seal ラバーセプタム赤 天然ゴム インレット内径13 mm用
Z104388 PTFEシーリングテープ PTFE 幅:1/2インチ
参考資料Technical Information Bulletin AL-136 : The Aldrich Sure/Pac™ Cylinder System (英語版PDF、0.2MB)
6 mmのセプタには18ゲージかもしくはそれより細いニードルをお勧めします。13 mmのセプタにはAldrichが供給するすべてのニードルが使用可能ですが、太いものは漏れやすくなりますのでご注意ください。
シリンダーにプラグが接続されている際の取り出し方
シリンダーにプラグが蓋としてついています。
プラグシリンダー
容器を十分に冷却して中の物質を液化した後、不活性ガス雰囲気下にて取り出してください。または上記でご案内しているボールバルブやアダプターを別途ご購入いただいても結構です。シリンダーの口の部分は1/4インチNPTFで、蓋として付いているプラグは1/4インチNPTMです。
製品番号 製品名 素材 詳細
Z244112 サンプルシリンダープラグ 真鍮 1/4インチNPTM
Z244120 サンプルシリンダープラグ スチール
器具・消耗品大特価キャンペーン