有機合成化学
KitAlysis™ ハイスループット スクリーニング キット
Kitalysisバナー
【キット新製品】
キット外観例
現代の創薬において求められているのは、研究開発のスピードです。触媒技術は進歩しているものの、多様な基質に対して、最適な反応条件を予測することは困難で時間のかかるステップです。また、少量の中間体しか使えない状況で、短期間で膨大なケミカルスペースをカバーしなければならないことも多いのが現実です。
KitAlysis ハイスループット スクリーニング キット」は、少量の基質で、触媒反応の条件検討を迅速かつ効率的に最適化したい研究者へお勧めする新しいツールです。このキットは、創薬化学で最もよく使用される触媒をセレクトしています。24の異なる反応条件を同時に実施でき、迅速な触媒スクリーニングを実現します。
KitAlysis ハイスループット スクリーニング キット
(PDF:0.5MB)
Kitalysis早わかり動画バナー
Chemistry