有機合成化学
ジアゾ酢酸エステル
KitAlysis™ ハイスループット スクリーニング キット
ジアゾ酢酸エステル類は、シクロプロパン化反応、挿入反応、アジリジン形成などの多くの変換反応に有用な試薬です。Aldrichはジアゾ酢酸エチル(EDA、E22201)とジアゾ酢酸t-ブチル(480754)をグローバルにバルク供給しています。
多くの合成反応に有用であるものの、プロセス化学においてはスケールアップした場合の安全性がしばしば懸念されます。この問題を解決するため、弊社では、安全性の高い1、ジアゾ酢酸エステルの15%トルエン溶液(752150752169)をこの度新発売いたしました。さらに、ベンジル体も新製品としてご提供し、基質や反応に応じて利用できるジアゾ酢酸エステル類を選択肢が広がりました。
ジアゾ酢酸エステル試薬
E22201 – ≤15% ジクロロメタン含有
752150 – 15% トルエン溶液
480754 – ≤15% ジクロロメタン含有
752169 – 15% トルエン溶液
752177 – ≤15% ジクロロメタン含有
752185 – 15% トルエン溶液
Technology Spotlights 一覧に戻る
References
  1. (a) Clark, J. D. et al. Org. Process Res. Dev. 2004, 8, 176; (b) Anthes, R. et al. Org. Process Res. Dev. 2008, 12, 168.