有機合成化学
Lipshutz 有機合成反応キット
KitAlysis™ ハイスループット スクリーニング キット
Second-Generation, Designer-Surfactant Kits
―水溶媒での有機合成反応を実現-
キットの外観
Lipshutzが開発した界面活性剤TPGS-750-Mを用いると、クロスカップリング反応、メタセシス反応、トリフルオロメチル化反応など、種々の有機合成反応が水溶液中で実施可能になります。合成反応を水中で実施することは、コスト、環境への負荷、安全性などの点で多くのメリットがあります。水中でナノミセルを形成するアンフィフィルを利用した、新たな有機合成のアプローチです。
アルドリッチでは、Lipshutz研究室の協力のもと、TPGS-750-Mを含む反応キットを提供しています。0.5 mmolスケールのready-to-use反応キットでまずはお試しください。
有機合成 反応キット一覧  溶媒は水、あとは基質を加えるだけ!
キット内容
  • 反応バイアル、攪拌子
  • 秤量済み添加剤と触媒前駆体
  • TPGS-750-M 水溶液
  • シリンジ、セプタムキャップ
  • プロトコール
各キット 18,900円
製品名 製品番号 プロトコール(英語)
Suzuki-Miyaura Coupling in a Box 802271-1KT 802271
Buchwald-Hartwig Amination in a Box 802298-1KT 802298
Sonogashira Coupling in a Box 802301-1KT 802301
Heck Coupling in a Box 802328-1KT 802328
Stille Coupling in a Box 802336-1KT 802336
Negishi Coupling in a Box 802344-1KT 802344
Miyaura Borylation in a Box 802352-1KT 802352
Olefin Metathesis in a Box 802360-1KT 802360
Trifluoromethylation in a Box 802379-1KT 802379
Amide Coupling in a Box 802387-1KT 802387
ACS Webinar™
Designer Surfactants: How to Reduce Waste & Run Reactions in Water
Technology Spotlights 一覧に戻る