有機合成化学
Air Sensitiveな試薬に便利なSure/Sealボトル 25mLサイズ
有機金属試薬など、試薬の中には空気中の酸素や湿気によりすぐに劣化してしまうものがあり、実験を成功させ再現性の高い結果を得るには、試薬の保存と取扱いに注意が必要です。アルドリッチでは、これらAir Sensitiveな試薬を、外気を遮断する独自のSure/Sealボトル包装で提供しています。
Sure/Seal ボトルの構造
Sure/Seal ボトルは、試薬耐性の高いライナーと王冠でキャップした褐色ガラスボトルで、空気中の湿気や酸素に不安定な試薬の保管や少量の試薬の取り出しが簡単にできます。ガラス容器は試薬の充填前にオーブンで十分に乾燥させて微量の水分まで除去し、また、不活性乾燥窒素雰囲気下で試薬を充填し、ライナーと王冠で密封されます。試薬はガラスとPTFEにのみ接触しています。不活性ガス気流下、シリンジまたはカニューラ法を用いて試薬を取り出します。
Sure/Sealボトルの他社品との性能比較、詳細は、こちらをご覧ください。
試薬の取り出し方
シリンジあるいはカニューラ法にて、試薬を取り出します。詳細は、Technical Bulletin AL134(PDF:3.6MB)をご参照ください。
【操作手順】 シリンジを用いた場合の試薬の取り出し方
100 mL程度の液体試薬を扱うには、シリンジを使うのが便利です。
  1. 乾燥した高純度窒素またはアルゴンでSure/Seal ボトルを最初に加圧し、続いてシリンジ-ニードルを刺します。ニードルは、16ゲージもしくはそれより細いものをお使いください。
  2. 窒素圧を利用して、必要な体積に加えて(気泡と相殺するため)わずかに過剰量の試薬をゆっくりとシリンジに取り出します。シリンジに試薬が流入している時には、窒素圧によりプランジャーが押し返されているということに留意し、プランジャーを引き出さないようにしてください。漏れや気泡を生じる原因になります。
  3. 少量の気泡と共に余分な試薬を試薬ボトル内に押し戻します。
  4. シリンジに正確に測りとった試薬を、反応フラスコや滴下ロートに取り付けたラバーセプタムを介して、反応容器内に素早く移します。
さらに便利な25 mLサイズ
Air Sensitiveな試薬をさらに安全かつ安心して取り扱えるよう、Sure/Sealボトル入り有機金属試薬には、少量で使いやすい25mLサイズを豊富にご提供しています。
  • 繰り返し使用や長期保存による試薬の劣化リスクを軽減
  • 廃棄試薬を削減
  • 経済的
  • ユーザーごとに管理しやすい4本入り
Air Sensitiveな有機金属試薬には、Sure/Seal ボトル25mLサイズをお試しください。
Sure/Sealボトル 25mL製品リスト
有機塩基
388246  Dimethylamine solution, 2.0 M in methanol
225770  Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution, 1.0 M in THF
774766  Lithium diisopropylamide solution, 1.0 M in THF/hexanes
361798  Lithium diisopropylamide solution, 2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
775053  Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution, 0.5 M in 2-MeTHF
702706  Sodium tert-butoxide solution, 2 M in THF, ZerO2(R)
245585  Sodium bis(trimethylsilyl)amide solution, 1.0 M in THF
277304  Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution, 0.5 M in toluene
702722  Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution, 1 M in THF
775061  Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution, 1.0 M in 2-MeTHF
有機リチウム
302120  n-Butyllithium solution, 2.0 M in cyclohexane
230707  n-Butyllithium solution, 2.5 M in hexanes
186171  n-Butyllithium solution, 1.6 M in hexanes
561452  Ethyllithium solution, 0.5 M in benzene: cyclohexane
529745  Isopropyllithium solution, 0.7 M in pentane
593702  Lithium aluminum hydride solution, 2.0 M in THF
212776  Lithium aluminum hydride solution, 1.0 M in THF
775053  Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution, 0.5 M in 2-MeTHF
225770  Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution, 1.0 M in THF
230200  Lithium borohydride solution, 2.0 M in THF
774766  Lithium diisopropylamide solution, 1.0 M in THF/hexanes
361798  Lithium diisopropylamide solution, 2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
335452  Lithium (trimethylsilyl)acetylide solution, 0.5 M in THF
514330  Methyllithium solution, 3.1 M in diethoxymethane
186201  Methyllithium lithium bromide complex solution, 1.5 M in diethyl ether
297054  (Trimethylsilyl)methyllithium solution, 1.0 M in pentane
Grignard試薬
776637  Benzylmagnesium chloride solution, 1.0 M in 2-MeTHF
773522  tert-Butylmagnesium chloride solution, 1.0 M in 2-MeTHF
774448  4-Chlorophenylmagnesium bromide solution, 1.0 M in 2-MeTHF
774677  Cyclohexylmagnesium chloride solution, 1.0 M in 2-MeTHF
774685  1-Dodecylmagnesium bromide solution, 0.5 M in 2-MeTHF
189871  Ethylmagnesium bromide solution, 3.0 M in diethyl ether
550671  3-Fluorophenylmagnesium bromide solution, 1.0 M in THF
775797  Isopropylmagnesium bromide solution, 0.75 M in THF
230111  Isopropylmagnesium chloride solution, 2.0 M in THF
656984  Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution, 1.3 M in THF (Turbo Grignard)
773530  2-Methylallylmagnesium bromide solution, 0.5 M in THF
419532  2-Methylallylmagnesium chloride solution, 0.5 M in THF
189898  Methylmagnesium bromide solution, 3.0 M in diethyl ether
189901  Methylmagnesium chloride solution, 3.0 M in THF
675245  3-Pentylmagnesium bromide solution, 2.0 M in diethyl ether
776270  n-Propylmagnesium chloride solution, 1.0 M in 2-MeTHF
703540  2,2,6,6-Tetramethylpiperidinylmagnesium chloride lithium chloride complex solution, 1.0 M in THF/toluene (TMPMgCl·LiCl)
ホウ素化合物
151076  9-Borabicyclo[3.3.1]nonane solution, 0.5 M in THF (9-BBN)
179825  Borane dimethyl sulfide complex
775118  Borane dimethyl sulfide complex solution, 1.0 M in 2-MeTHF
211222  Boron tribromide solution, 1.0 M in methylene chloride
178934  Boron trichloride solution, 1.0 M in methylene chloride
348325  Boron trichloride solution, 1.0 M in heptane
175501  Boron trifluoride diethyl etherate, for synthesis
216607  Boron trifluoride diethyl etherate, purified by redistillation, >=46.5% BF3 basis
134821  Boron trifluoride-methanol solution, 50% w/w in methanol
458945  4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane solution, 1.0 M in THF
447218  Trimethyl borate, 99.999% (trace metal basis)
その他の有機金属試薬
276863  Diethylaluminum cyanide solution, 1.0 M in toluene
215007  Diisobutylaluminum hydride solution, 1.0 M in toluene
568112  Diisopropylzinc solution, 1.0 M in toluene
404594  MMAO-12, 7 wt% Aluminum in Toluene
347116  Samarium(II) iodide solution, 0.1 M in THF, contains samarium chips as stabilizer
380237  Tebbe reagent solution, 0.5 M in toluene
249955  Tin(IV) chloride solution, 1.0 M in methylene chloride
205273  Titanium(IV) isopropoxide, 97%
198048  Trimethylaluminum solution, 2.0 M in toluene
375187  Trimethyltin chloride solution, 1.0 M in hexanes
375195  Trimethyltin chloride solution, 1.0 M in THF
その他の試薬
86480  Terpineol, mixture of isomers, anhydrous
90340  Triethylamine, puriss. p.a., >=99.5% (GC)
117854  Trioctylphosphine, technical grade, 90%