NMR溶媒 / 試料管と関連製品
Air-Sensitive用NMR関連製品
NMR 実験では真空もしくは不活性ガス雰囲気下で測定を行うことが必要な場合もあります。空気・水分に敏感な物質のNMR 測定におすすめの製品はこちらです。
NMRチューブ
  • Wilmad スクリューキャップNMRチューブ
    スクリューキャップ、オープントップ(PTFE / シリコンセプタム)のため、シリンジで注入可能。
    Wilmad スクリューキャップNMRチューブ外観
  • Wilmad クイック圧力調節バルブNMRチューブ
    触媒、気‐液相反応、Air-sensitive試料、昇温実験に有用な簡易式圧力調節キャップ付きNMRチューブ。
    Wilmad クイック圧力調節バルブNMRチューブ外観
    取扱い方法は → 「Wilmad Quick Pressure Valve NMR Tubes Product Instructions」(英語)
  • Wilmad 低圧 / 真空NMR チューブ
    火炎密封不要のAir-sensitive・揮発性液体用NMR チューブ。
    Wilmad 低圧/真空NMR チューブ外観
製品リストはこちら→
Aldrich 5 mm NMRチューブマニホールド
air /moisture-sensitive NMR チューブの火炎密封に便利なマニホールドです。
NMR tube filling manifold
制御されたマニホールド環境で空気や湿度の影響を受けやすいNMR試料を簡単に調製できます。複数のポートのタイプでは、1つのチューブを、残りのチューブが真空状態のまま取り外すことができます。
NMRチューブfillingマニホールド使用方法
NMR tube evacuation manifold
J.Youngバルブ付きNMRチューブの脱気を行うことができます。マニホールドで脱気した後、バルブを閉め、持ち運ぶことができます。複数のポートのタイプでは、1つのチューブを、残りのチューブが真空状態のまま取り外すことができます。
NMRチューブ用evacuationマニホールド外観
NMRチューブ用デュワーフラスコ
真空状態でNMR 試料の凍結に適したデザイン。小型で液体窒素の節約にもなります。
NMRチューブ用デュワーフラスコ Z247294-1EA
大きさ(I.D.×D):2.0 cm × 23 cm
NMRチューブ・洗浄器・その他関連製品については左記のページもご参考ください。