NMR溶媒 / 試料管と関連製品
ColorSpec NMR試料管
識別しやすい色帯・MHz表示つきNMR試料管
Aldrich ColorSpec NMR試料管は、試料管ごとに異なる色帯とMHz数が印字されているので、NMR試料管のグレードが一目でわかります。各試料管にはすべて色帯と同色のキャップがついています。試料管を保管、測定、洗浄、乾燥する際に、グレードを間違えることがないため、低グレードの試料管を高周波数の装置で誤って使ってしまうというリスクを低減します。
アルドリッチColorSpec NMR試料管の外観
Aldrich ColorSpec NMR Tubes
Precisionグレード()は、肉厚0.38 mm、Type1 Class Aのホウケイ酸ガラス製(パイレックス)で、耐熱性があり加熱・冷却する場合にも使用できます。高スペックの真円度・反りにより、安定した回転と高分解が得られます。Thriftグレード()とdisposableグレード()は、肉厚0.43 mm、Type1 Class Bのホウケイ酸ガラス製で室温での測定用です。
  Disposable/Thrift Precision(Glass)
材質 ASTM Type 1 Class B ホウケイ酸ガラス(N51A) ASTM Type 1 Class A ホウケイ酸ガラス(パイレックス)
常磁性不純物によるシム調整への影響1 中(> 1200 ppm Fe2O3 小(400 ppm Fe2O3
急冷却・加熱 不可 可(120℃以内)
温度範囲 室温 230℃
試料体積の繰り返し再現性2 10% 0.50%
透過波長 320 nm 320 nm
推奨用途 600 MHz 以下での低分子量有機化合物の1D NMR 測定(分子量 1500未満) 厳密なシム調整が要求される測定(高磁場測定、ノンスピン、多次元、多核、DNP および生体試料など)
  • 注1:シム調整への影響は磁場の強さによって異なります。Disposable/Thrift グレードは1D 低磁場測定に推奨します。
  • 注2:試料体積の繰り返し再現性は、同一試料を各試料管の同じ高さまでとったときの体積のばらつきの最大値です。この値はTD-NMR のシグナル強度の再現性に影響します。
Aldrich ColorSpec NMR試料管一覧
周波数 真円度(μm) 反り(μm) 長さ(インチ) 製品番号
青(ディスポーザブル): 外径5 mm、肉厚0.43 mm; borosilicate glass Type I Class B(常温測定用)
200 MHz 102 102 7 Z569194-50EA
200 MHz 102 102 8 Z569208-50EA
黄(ルーチン): 外径5 mm、肉厚0.43 mm; borosilicate glass Type I Class B(常温測定用)
200 MHz 51 25 7 Z569216-5EA
200 MHz 51 25 8 Z569224-5EA
300 MHz 51 13 7 Z569232-5EA
300 MHz 51 13 8 Z569240-5EA
400 MHz 25 13 7 Z569259-5EA
400 MHz 25 13 8 Z569267-5EA
500 MHz 13 6 7 Z569275-5EA
500 MHz 13 6 8 Z569283-5EA
200 MHz 51 25 7 Z687685-100EA
赤(プレミアム): 外径5 mm、肉厚0.38 mm; borosilicate glass Type I Class A
100 MHz 76 51 7 Z569291-5EA
100 MHz 76 51 8 Z569305-5EA
200 MHz 51 51 7 Z569313-5EA
200 MHz 51 51 8 Z569321-5EA
400 MHz 51 25 7 Z569348-5EA
400 MHz 51 25 8 Z569356-5EA
500 MHz 25 13 7 Z569364-5EA
500 MHz 25 13 8 Z569372-5EA
600 MHz 13 6 7 Z569380-5EA
600 MHz 13 6 8 Z569399-5EA
800 MHz 3.8 3.8 7 Z569402-5EA
800 MHz 3.8 3.8 8 Z569410-5EA
NMRチューブ・洗浄器・その他関連製品については左記のページもご参考ください。
KitAlysis™ ハイスループット スクリーニング キット