コロナウィルス COVID-19(SARS-CoV-2)検出、特性とワクチン製造
コロナウィルス COVID-19(SARS-CoV-2)検出、特性とワクチン製造
 COVID-19の対応とワクチン研究の迅速化
ライフサイエンス製品のグローバルサプライヤーとして、COVID-19への対応をサポートします。検出・特性評価のための原料や研究用製品の供給から生産まで、関連する製品やサービスを1ページにまとめました。
COVID-19の蔓延と公衆衛生へのインパクトは日々拡大しています。
この異常な事態に、私たちは研究者様や企業様向けにCOVID-19対応をサポートするために必要な製品やサービスを提供することをお約束します。
また、従業の安全と健康を最優先し、お客様のニーズに合わせた正確かつタイムリーな情報をご提供しビジネスの継続を保証します。
メルクはグローバルなタスクフォースを動員して、自社製品と主要な原材料サプライヤーの両方のサプライチェーンを積極的に評価し、潜在的な混乱を軽減しています。BCP (事業継続計画)を活用して、すべてのマーケットでお客様に製品を供給し、COVID-19の検出とワクチン開発の両方をサポートする製品において世界中で行われている科学的な取り組みを支援することに専念します。
SARS-CoV-2およびCOVID-19への対応に関連する当社製品へのご質問は、メルクのテクニカルエキスパートが優先的に対応します。
ご質問がございましたら、こちら からお問い合わせください。
このページでは、今後も新しい製品や情報を随時更新していきます。
 ウイルス検出
メルクは、SARS-CoV-2 アウトブレイクをタイムリーにサポートするための試薬と技術的専門知識を研究者様に提供します。ウイルス、RNA 精製、RT-PCR、RT-qPCR、イムノアッセイ、および SARS-CoV-2 診断アッセイ開発に適したサポート試薬を提供しています。
イムノアッセイおよび分子診断アッセイ開発のためのメルクのソリューションの包括的な概要をご覧ください。
 SARS-CoV-2 qPCRアッセイのデザイン、プライマー、プローブ、コントロール
オープンユースでのSARS-CoV-2検出のためのqPCRアッセイを開発いたしました。下のテーブルで、メルクのSARS-CoV-2ターゲット検出における、アッセイデザイン、反応性、プライマーとプローブのデザイン、遺伝子解析に関する情報をご確認ください。
これらのqPCRアッセイデザインは、カスタムオリゴ合成サービスでご注文いただけます。
genosysjp.order@merckgroup.comまでご発注ください。
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
SARS-CoV-2 qPCR検出アッセイ
Assay Detection Chemistry Forward Reverse   Probe
1 SYBR Green GCCTCTTCTCGT
TCCTCATCAC
AGCAGCATCACCG
CCATTG
2 SYBR Green AGCCTCTTCTCG
TTCCTCATCAC
CCGCCATTGCCAG
CCATTC
3 Dual-Labeled Probe CCGCAAGGTTCT
TCTTCGTAAG
TGCTATGTTTAGT
GTTCCAGTTTTC
A AAGGATCAGTGCC
AAGCTCGTCGCC
4 Dual-Labeled Probe GGCTTACCGCAA
GGTTCTTC
TGCTATGTTTAGT
GTTCCAGTTTTC
A AAGGATCAGTGCC
AAGCTCGTCGCC
5 Dual-Labeled Probe CAGGTATATGCG
CTAGTTATCAGAC
CCAAGTGACATAG
TGTAGGCAATG
B AGACTAATTCTCC
TCGGCGGGCACG
6 Dual-Labeled Probe GCAGGTATATGC
GCTAGTTATCAG
ACACTGGTAGAAT
TTCTGTGGTAAC
B AGACTAATTCTCC
TCGGCGGGCACG
以下のSARSポジティブコントロールアッセイはオープンユースにてご利用可能です(現時点では、in silicoにて検証されたもののみとなります)。
Assay Detection Chemistry Forward Reverse Probe Probe Sequence
SARS Positive
Control
Dual-Labeled Probe GCTGTGTGTTTGC
CTATGTTGG
ACGTTCACGACTC
AGTATCTCAAG
SARS Control AGCGTGCCTACTG
GGTTCCTCGTGC
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
プレデザインプライマーおよびプローブ
Nセットプローブ、プライマー / NセットNo2 プローブ、プライマーは、こちらのウェブサイトから注文が可能です。
カスタムプライマーおよびプローブ
カスタムプライマーおよびプローブのご相談は、eメールにてcustomjp.ts@merckgroup.comまでお問い合わせください。
カスタムポジティブコントロール
SARS-CoV-2は+鎖ssRNAゲノムをもつウイルスです。メルクでは、このゲノム領域からin vitro転写されたssRNAを提供しており、ポジティブコントロールとしてお使いいただけます。
お問い合わせは、eメールにてcustomjp.ts@merckgroup.comまでご連絡ください。
 分子生物学的解析と補助試薬
SARS-CoV-2ポジティブコントロール
リアルタイムRT-PCRアッセイにおいて、ポジティブクオリティコントロールサンプルとして用いるために作製された、コロナウイルスSARS-CoV-2一本鎖RNA(ssRNA)標準物質です。
SARS-CoV-2試験用ポジティブコントロール EURM-019詳細はこちら
Description Product No.
Single stranded RNA (ssRNA) fragments of SARS-CoV-2
EURM019
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
RT-PCR解析
ウイルス遺伝子研究用試薬およびツールリスト(ウイルスRNA精製用核酸精製(NAP)キット、高効率なRT-PCRおよび定量的RT-PCRシステム、cDNA合成キットなど)。ワンステップキットにより、幅広いダイナミックレンジで遺伝子増幅を簡便化、迅速化します。
Description
Product No.
ViralXpress DNA/RNA Extraction Reagent
3095
Guanidine hydrochloride, for molecular biology, ≥99%
G3272
Guanidine hydrochloride, ≥99% (titration)
G4505
Guanidine hydrochloride, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
50933
Iron oxide (II,III), nanoparticles, 30 nm, streptavidin functionalized
900148
GenElute™ Total RNA Purification Kit
RNB100
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
 イムノアッセイ
 抗体および抗原
【最新カタログ】SARS-CoV-2 抗体および抗原製品[英語]ダウンロード
【新製品】ウイルス抗原テスト開発に有用な抗体
ラテラルフローアッセイおよびELISA法で実績のある、抗SARS-CoV-2マウスモノクローナル抗体です。
Description Product No.
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, clone 502 MABX8419-1MG
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, clone 503 MABX8420-1MG
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, clone 504 MABX8421-1MG
SARS-CoV-2 Spike humanized Antibody, clone 2A1 MABX8403-1MG
SARS-CoV-2 Spike humanized Antibody, clone 2C1 MABX8405-1MG
SARS-CoV-2 Nucleocapsid humanized Antibody, clone 4D8 MABX8404-1MG
Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid humanized Antibody, clone 5B7 MABX8406-1MG
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, clone 7B3 MABX8407-1MG
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, clone 5D4 MABX8408-1MG
COVID-19 Nucleoprotein Antibody, 106832:41A132:40 MABX8409-1MG
COVID-19 Nucleoprotein Antibody, 1069 MABX8410-1MG
COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1054 MABX8414-1MG
COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1055 MABX8415-1MG
COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1063 MABX8416-1MG
COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1064 MABX8417-1MG
COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1065 MABX8418-1MG
COVID-19, MERS & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1056 MABX8411-1MG
COVID-19, MERS & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1057 MABX8412-1MG
COVID-19, MERS & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1058 MABX8413-1MG
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
【新製品】SARS-CoV-2抗原
ラテラルフローアッセイでの使用テスト済み、SARS-CoV-2抗原です。
Description Product No.
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Recombinant Protein(whole length) AGX840
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Recombinant Protein(fragment) AGX841
2019-nCoV Nucleocapsid Recombinant Antigen, full length (Ag-4) AGX804
2019-nCoV Nucleocapsid Recombinant Antigen, full length (Ag-5) AGX805
2019-nCoV Nucleocapsid Recombinant Antigen, full length (Ag-6) AGX806
2019-nCoV Nucleocapsid Recombinant Antigen, full length (Ag-7) AGX807
2019-nCoV Nucleocapsid Recombinant Antigen, full length (Ag-8) AGX808
2019-nCoV Nucleocapsid Recombinant Antigen, full length (Ag-9) AGX809
SARS-CoV-2 Nucleoprotein (aa 2-419) Recombinant Antigen AGX810
SARS-CoV-2 Nucleoprotein (aa 1-419) Recombinant Antigen, 612 AGX811
SARS-CoV-2 Nucleoprotein (aa 1-419) Recombinant Antigen, 613 AGX812
SARS-CoV-2 Nucleoprotein (aa 1-419) Recombinant Antigen, 615 AGX813
SARS-Cov-2 Nucleoprotein (aa 1-419) Recombinant Antigen, 616 AGX814
SARS-CoV-2 Spike (RBD, aa 331-524) Recombinant Antigen AGX816
SARS-CoV-2 Spike Protein S1 (aa 1-674) Recombinant Antigen AGX817
SARS-CoV-2 Spike Protein S1 (aa 1-681) Recombinant Antigen AGX818
SARS-CoV-2 Spike Protein S2 (aa 685-1211) Recombinant Antigen AGX820
SARS-CoV-2 Spike (aa 251-660), 533 AGX821
SARS-CoV-2 Spike (RBD domain) AGX822
SARS-CoV-2 Spike (aa 251-660), 519 AGX823
SARS-CoV-2 Spike (aa 251-660), 518 AGX824
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
血清学的アッセイ開発用抗体
血清学的アッセイ開発における、ヒトイムノグロブリン(IgM、IgG、IgA)の分類に有用な抗体製品一覧です。ラテラルフローアッセイおよびELISA法で検証済みマウスモノクローナル抗ヒトIgGおよび抗ヒトIgM。
Description Product No.
Mouse Anti-Human IgG, monoclonal, validated for use in Lateral Flow Assay and ELISA
MABX1901
Mouse Anti-Human IgM, monoclonal, validated for use in Lateral Flow Assay and ELISA
MABX1911
Goat Anti-Human IgG Antibody, HRP conjugate AP112P
Goat Anti-Human IgG Antibody, HRP conjugate AP309P
Anti-human IgM (μ-chain-specific) HRP A6907
Anti-human IgA (α-chain-specific) HRP A0295
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
 マイクロスフェアおよびナノ粒子
【新製品】高感度定量ラテラルフローアッセイ開発用、エスタポール(Estapor®)ユウロピウム蛍光マイクロスフェア。ストークスシフトが長くなったことで著しく高感度に。バックグラウンドノイズが低減し量子収量が向上しました。表面をカルボキシル化することで、タンパク質のコンジュゲーションを容易にしています。
また、自動イムノアッセイプラットフォーム用には、300‐500nm COOH-蛍光マイクロスフェア、COOH-着色マイクロスフェア、および磁性マイクロスフェアも提供しています。
エスタポール(Estapor®)ユウロピウムおよびその他の蛍光マイクロスフェア
製品詳細については、こちらからお問い合わせください。
Description
F1-EU 010 Fluorescent red, diameter (μm): 0.13-0.19, >300 -COOH
F1-EU 030 Fluorescent red, diameter (μm): 0.27-0.33, 200-500 -COOH
F1-EU 050 Fluorescent red, diameter (μm): 0.45-0.53, 1-10 -COOH
F1-XC030, Fluorescent COOH-Microspheres, 300nm
F1-XC050, Fluorescent COOH-Microspheres, 500nm
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
300nmサイズの着色エスタポール(Estapor)
製品詳細については、こちらからお問い合わせください。
Description
K1-030, Red COOH-Microspheres, 300nm
K1-030, Blue COOH-Microspheres, 300nm
K1-030, Black COOH-Microspheres, 300nm
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
エスタポール(Estapor)磁性マイクロスフェア
製品詳細については、こちらからお問い合わせください。
Description
EM1-100/40, Magnetic COOH-Microspheres, 1.0µm
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
金ナノ粒子
金ナノ粒子(20-50nm)およびメルクのナノ粒子キットをお使いいただけば、選択した抗体に合わせた比色ラテラルフロー試験のカスタマイズが容易になります。金ナノ粒子は化学的に不活性で、長期保存が可能、かつ光学特性が非常に優れており、ラテラルフローアッセイで最も広く使用されているもののひとつです。
Description Product No.
Gold nanoparticles, 10 nm, amine functionalized, PEG 5000 coated 765309
Gold nanoparticles, 20 nm, amine functionalized, PEG 5000 coated 765341
Gold nanoparticles, 50 nm 753645
Gold nanoparticles, 20 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit 900475
Gold nanoparticles, 50 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit 900478
Gold(III) chloride trihydrate 520918
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
Probumin
プロテアーゼ感受性イムノアッセイ用、および低IgGレベルを必要とするタンパク質試薬の安定剤としての診断グレードBSA。分子生物学のアプリケーションにも使用できます。純度は≥98%です。典型的な純度は100%です。
Description Pack Size Product No.
Probumin® Bovine Serum Albumin 1kg 820452
Probumin® Bovine Serum Albumin 5kg 820456
Probumin® Bovine Serum Albumin 100g 820451
製造・開発を目的としています。人間または動物への摂取、診断手段には使用できません。
ProClin™ 300
診断薬の製造アプリケーションのみで使用するために特別に開発された防腐剤です。既存の診断用試薬の防腐剤に代わる、効果的で環境に優しい代替品です。推奨される使用レベルでは、ProClinは健康被害、毒性の問題、廃棄の問題はありません。
Description Product No.
ProClin™ 300 48912-U
研究目的での使用に限定されます。診断手段には使用できません。
 超純水
急速に進化し多様化する研究プロジェクト、変化する優先順位、複数のユーザー、限られたスペースでは、研究室にとって多用途で革新的、かつスペース要件に柔軟に対応できる機器を選択することが非常に重要です。メルクの超純水製造装置 Milli-Q® IQ 7000とそのアプリケーションPOD-Pak(最終フィルター)は、これらの要件をすべて満たしています。
 ウイルス輸送用培地の主成分
CDCは最近、研究施設向けにウイルス輸送用培地を自作する方法を公開しました。SOP#:DSR-052-01:Preparation of Viral Transport Mediaを参照してください。標本を4℃で最長72時間保存できます。
 ウイルスの特性評価
効力のあるワクチンと治療は、信頼できるウイルスの特徴付けから始まります。ウイルスの付着と侵入、ウイルスのゲノミクス、およびウイルスのプロテオミクスの研究に関連する試薬とラボウェアがここに収集され、ウイルスやその他の感染性物質との安全で効果的な作業を促進します。
 ウイルスの付着および侵入
細胞侵入のメカニズムに関する以前の研究で、SARS-CoV-2は、侵入にはアンジオテンシン変換酵素Ⅱ(ACE2)レセプター、Sタンパク質プライミングにはセリンプロテアーゼTMPRSS2を使っていると分かっています。
関連ウイルスとACE2を含む細胞付着と侵入に利用されることが知られているレセプターにとって特異的なモノクローナル抗体、ポリクローナル抗体および小分子を見つけてください。
ウイルス増殖のための細胞株
COVID-19ウイルス増殖に使用されるVero E6とHuh-7の細胞株は下記の通りです。
細胞株を活用したウイルス増殖についての情報はこちらを参照してください。
Description Product No.
Vero C1008 African green monkey kidney Cell LIne, Clone E6 85020206-1VL
Vero C1008 cell line [clone E6, Vero E6] 85020206
VeroCCL81 cell line 84113001
VeroCCL81 cell line (animal-component free) 08011101
16HBE14o- Human Bronchial Epithelial Cell Line SCC150
CACO-2 Human Cell Line 86010202
CACO-2 Cell Line human (intestinal permeability characteristics tested) 09042001
Huh-7D12 Cell Line human (expresses ACE2 receptor) 01042712
293T cell line human 12022001
Human Small Airway Epithelial Cells (HSAEpC) Primary human cells (optimized media also available) C-12642
Huh-7D 12 cell line, human 01042712-1VL
ACE2 Inhibitor, MLN-4760 5306160001
Angiotensin Converting Enzyme-2, ACE2 SAE0064
Anti SARS Antibody S-Specific Clone 154C MAB8783
Anti-ACE2 antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® (Enhanced Validation)
Immunogen: ACE2 PrEST
Applications: WB, IHC
HPA000288
Anti-ACE2 antibody produced in rabbit
Immunogen: Synthetic peptide directed towards the middle region of human ACE2
Applications: IF, IHC, ELISA, WB
SAB3500346
Anti-ACE2 antibody produced in rabbit
Immunogen: Synthetic peptide directed towards the middle region of human ACE2
Applications: WB, IHC
SAB2100025
Anti-ACE2 antibody produced in rabbit
Immunogen: Synthetic peptide directed towards the N-terminus of human ACE2
Applications: IF, IHC, ELISA, WB
SAB3500978
Anti-ACE2 antibody produced in rabbit
Immunogen: Synthetic peptide directed towards the C-terminus of human ACE2
Applications: IF, IHC, ELISA, WB
SAB3500977
Anti-ACE2 antibody, clone 4G5.1 MABN59
ANTI-BAT1(C-TERMINAL) SAB1307254
Anti-CD209 SAB1407409
Anti-SARS Antibody, M Specific MAB8787
Anti-TMPRSS2 antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® HPA035787
 RT-PCR法
ここで収集されたウイルス遺伝学用の試薬とツールには、ウイルスRNA精製キット、RT-PCRおよびqRT-PCR用の高効率のシステム、cDNA合成キットなどが含まれます。ワンステップキットは、広いダイナミックレンジで遺伝子増幅を簡便・加速化できます。
Description Product No.
One Step RT-PCR Master Mix Kit 71978
Transcriptor One-Step RT-PCR Kit TOSRTRO
Transcriptor High Fidelity cDNA Synthesis Kit
THIFICDNARO
Titan One Tube RT-PCR System 11855476001
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ KCQS07
KAPA PROBE FAST One-Step KK4752
M-MLV Reverse Transcriptase M1302
RNAseZAP™ R2020
SYBR® Green JumpStart™ Taq ReadyMix™ S4438
TRI reagent T9424
SYBR® Green Quantitative RT-qPCR Kit QR0100
Quantitative RT-PCR ReadyMix™ QR0200
Milli-Q® IQ 7000 Water System
ZIQ7000T0
BioPak® application pak CDUFBI001
 ウイルスタンパク質研究ツール
アフィニティゲルとカラム、および細胞溶解用のすぐに使用できるバッファーにより、加速されたタイムラインでウイルスタンパク質を迅速に抽出し、厳密な結果を得ることができます。
ウエスタンブロットを使用してウイルス精製を確認する方法についてはこちらをご参照ください。
Description Product No.
HIS-Select® Nickel Affinity Gel P6611
Protein A-Sepharose® P3391
RIPA Buffer R0278
 ゲノム編集
ACE2レセプターやSARS-Cov-2に関連する他の遺伝子をノックダウンまたはノックアウトするためのshRNAまたはCRISPRのアプローチに関する試薬を、ご参照ください。プラスミド、レンチウィルス、そして合成フォーマットにて提供が可能です。
詳しい詳細は下記をご参照ください。
shRNA ACE2
CRISPR ordering
 ワクチン製造
効果的な品質保証や品質管理、正確な結果は、安全な治療薬を製造するための鍵となります。{ メルク }の微生物バイオバーデン無菌試験、マイコプラズマ試験、環境モニタリングのための完全なソリューションは、お客様が最高の品質基準と規制要件を満たすためのお手伝いをいたします。
 アップストリーム
{ メルク }のアップストリームポートフォリオには、微生物汚染を防ぎ、高収率・高生産性を達成するためのシングルユースバイオリアクター、細胞培養培地、培地サプリメント、クリティカル原材料、バッファー、ミキサー、幅広いろ過技術が含まれています。
Description Product No. Process Step
CellPrime® rTrypsin 1.06301.0001 Cell Culture
EX-CELL® MDCK Serum-Free Medium for MDCK Cells 24581C-10L Seed Train
Mobius® Single-Use 3L Bioreactor CR0003L200 Bioreactor
Viresolve Barrier Micro Process Development Kit VBMSPDKNB9 Upstream Virus Filtration
Millipore Express® SHR with prefilter membrane in 25 mm Optiscale® devices SHVEA25NB6 Upstream Sterile Filtration
Millipore Express® SHC membrane in 25 mm Optiscale® devices SHGEA25NB6 Upstream Sterile Filtration
 ダウンストリーム
スケールアップから本格的な量産まで、ろ過技術、バッファー、CIPソリューション、ステンレスおよびシングルユースシステム、インテグレーションテクノロジー、バリデーションサービスを提供しています。数十年のノウハウを持つ社内のアプリケーション専門家とともに、お客様のあらゆるダウンストリームプロセスの課題に取り組むことができます。
Description Product No. Process Step
Millistak+ Pod Depth Filter, CE50 media series, 0.027 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection MCE50027H1 Harvest / Clarification
Millistak+ Depth Filter in µPod format, CE50 media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection MCE5023CL3 Harvest / Clarification
Optiscale Capsule Polysep II 1.0/0.5 µm 1/4 in. HB/HB SGW6A47HH3 Harvest / Clarification
Millistak+ Depth Filter in µPod format, D0HC media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection MD0HC23CL3 Harvest / Clarification
Millistak+ HC Pod Depth Filter, D0HC media series, 0.027 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection MD0HC027H1 Harvest / Clarification
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.45 µm 50c m2 PXHVMPC50 Harvest / Clarification
Polysep™ II 1.0/0.2/0.1 µm SGW1A47HH3 Harvest / Clarification
Milligard® 0.2 µm SW03A47HH3 Harvest / Clarification
Milligard® PES 1.2/0.2 µm nominal SMP2A25NB6 Harvest / Clarification
Triton X-100 1.08643.1000 Virus Inactivation
Benzonase® suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio 1.01697 Nuclease
Benzonase® suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio 1.01695 Nuclease
Benzonase® ELISA kit II for the immunological detection of Benzonase® 1.01681 Nuclease
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 300 kDa 0.005 m2 PXB300C50 Ultrafiltration / Diafiltration
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-100 C 0.1 m 2 P2B100C01 Ultrafiltration / Diafiltration
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-300 C 0.1 m 2 P2B300C01 Ultrafiltration / Diafiltration
MiniChrom Column Eshmuno® Q, 5 ml 1.25074.0001 Capture Chromatography
NatriFlo HD-Q Recon Mini NXF-01 Capture Chromatography
NatriFlo HD-Q Pilot NXF-10 Capture Chromatography
MiniChrom Column Fractogel DEAE (M), 5 ml 1.25079.0001 Polish Chromatography
MiniChrom Column Fractogel TMAE (M), 5 ml 1.25069.0001 Polish Chromatography
Durapore®  0.22 µm membrane in 25 mm Optiscale® devices SVGLA25NB6 Downstream Sterile Filtration
Millipore Express® SHC membrane in 25 mm Optiscale® devices SHGEA25NB6 Downstream Sterile Filtration
 製剤
{ メルク }のプロセスケミカル、賦形剤、脂質の幅広いポートフォリオは、ワクチン製剤のようなリスクの高い用途向けに設計されています。革新的なポリマーと脂質性の薬物送達(DDS)賦形剤は、スクワレンや脂質のカスタム製造など、製剤化プロセスを容易にする優れた特性を備えています。{ メルク }のプロセスケミカルポートフォリオの多くは、当社のEmprove®プログラムの対象となっています。当社の生体分子製剤用賦形剤の用途別リストは、こちらをご覧ください。
 バイオ医薬品安全性試験サービス
これまでのジカウイルス、SARS、エボラウイルスによる経験から、COVID-19パンデミック時の迅速なバイオセーフティ試験サービスを提供することができます。ワクチンや治療薬の開発者様や製造業者様は、{ メルク }の科学的専門知識、確立された検証済みの方法、そして世界中の規制当局との経験とともに、迅速な治療法の開発に取り組んでいます。
BioReliance® Biosafety Testing servicesの詳細はこちら。
BioReliance® Product Characterization Servicesの詳細はこちら。
 品質管理と環境モニタリング
効果的な品質保証、安定した品質管理、正確な結果は、安全な治療法を製造するための鍵となります。微生物検出と無菌保証のための{ メルク }の完全なソリューションは、お客様が最高の品質基準と規制要件を満たすためのお手伝いをいたします。
Product Type
Milliflex Oasis® Filtration System Microbial Bioburden
Milliflex® Quantum Rapid Detection Microbial Bioburden
Steritest™ NEO Sterility Testing Solutions
Steritest Media and Rinsing Fluids Sterility Testing Solutions
Steritest™ Symbio Pumps Sterility Testing Solutions
PyroMAT™ System
Pyrogen Testing
Active Air Monitoring- MAS-100® Family/RCS® Series Environmental Monitoring
Air Monitoring Media- Contact Plates, HYCON® Agar Strips, M Air T® Cassettes, Settle Plates Environmental Monitoring
Passive Air Monitoring- ICR and LI Settle Plates Environmental Monitoring
Surface & Personnel Monitoring- Contact Plates, HYCON® Contact Slides, ICR Swabs Environmental Monitoring
Settle Plates for Active and Passive Air Monitoring ICR LI
Environmental Monitoring
Microbial Air Samplers MAS for Isolators in the Pharmaceutical Industry
Environmental Monitoring
Microbial Air Samplers for Isolators in the Pharmaceutical Industry
Environmental Monitoring
Contact Plates for Personnel and Surface Monitoring ICR RT Environmental Monitoring
Media Fill Testing in the Pharmaceutical Industry
Environmental Monitoring
Milli-Q® IQ 7000 Water System Ultrapure Water
BioPak® application pak Ultrapure Water
 開発、製造サービス
ウイルスをベースとした治療薬のためのワールドクラスのプロセス開発と製造を行います。小規模な毒物検査、Phase 1の原料から商業規模の製造および充填まで、{ メルク }のフレキシブルな設備と専門スタッフは、ウイルス製品製造をリードします。
詳細はこちらをご覧ください。
ウイルスワクチン生産を強化するためのカスタマイズされた細胞株を生産する豊富な経験を持つ細胞工学サービスは、より高いレベルのワクチンの力価とスケーラブルな細胞株を生産することを可能にします。私たちは、お客様のご希望の改変を生成するために、お客様が選択された親細胞株を用いて作業を行います。
 医薬品製造
効果的な品質保証や品質管理、正確な結果は、安全な治療薬を製造するための鍵となります。当社の微生物バイオバーデン無菌性、マイコプラズマ検査、環境モニタリングのための完全なソリューションは、お客様が最高の品質基準と規制要件を満たすためのお手伝いをします。
 低分子医薬品
クラシカル医薬品の調合と製剤
抗ウイルス剤や他の低分子医薬品を製造する際には、堅牢な製剤を見つけ、規制要件を満たし、品質基準を遵守することが最優先事項となります。
マーケットにおける専門知識をもとに、低分子医薬品や製剤の開発・製造におけるお客様の課題を理解し、製品、サービスでお客様をサポートします。ここをクリックして、当社のポートフォリオの詳細と関連する技術リソースにアクセスしてください。
遺伝子毒性評価のための包括的なエンドツーエンドソリューション
BioReliance®は、毒性、変異原性、染色体異常誘発性および形態学的な形質転換活性の検出を目的とした遺伝毒性サービスを提供しています。当社の科学スタッフと最先端の施設は、最新かつ包括的な遺伝毒性学のリソースを提供しています。
 血漿由来の治療法
血漿製剤製造業者は、COVID-19の治療法としての血漿分画製剤を研究しています。血漿製剤製造プロセスは、利用される製造プラットフォームに応じて大きく変化します。血漿由来の治療法を製造する上での一般的な課題と、それを克服するために私たちがどのようにお手伝いできるかについては、プラズマリソースセンターをご覧ください。
血漿由来の治療法製造をサポートする製品・サービスの概要については、カタログをご覧ください。
血漿分画用クロマトグラフィーおよびTFFの関連製品は以下からご覧いただけます。
Description Product No.
ESHMUNO P anti-A 1.20094
ESHMUNO P anti-B 1.20095
Fractogel EMD TMAE (M) 1.16881
Fractogel EMD TMAE (S) 1.16887
Fractogel EMD TMAE Hicap (M) 1.10316
Fractogel EMD TMAE Medcap (M) 1.16885
Pellicon 3 Cassettes
Viresolve® Pro Solution VPMNVALNB9
Viresolve®  Pro Micro Shield kit VPMSKITNB9
Viresolve®  Pro Micro Shield H kit VPMHKITNB9
 モノクローナル抗体 - CDMOサービス
BioReliance エンドツーエンドソリューション
お客様がバイオテクノロジー企業様でしたら、COVID-19に対する生物学的製剤を開発する可能性のある有望な分子を発見できましたでしょうか。社内にリソースやキャパシティがない場合、{ メルク }はお客様の治療法を開発・製造することができます。私たちの適応性の高いCDMOソリューションは、プロジェクトのリスク管理と不確実性の管理をより効果的に行い、細胞ラインの開発やプロセス開発からGMP製造までご案内します。
{ メルク }のエンドツーエンドのMaB製造ポートフォリオをご覧ください。
 モノクローナル抗体-製品と検査サービス
アップストリームからダウンストリームまで、シングルユースまたはステンレススチール、従来型または強化型のプロセスで、原料、システム、消耗品、特性評価および検査サービスの完全なポートフォリオを提供し、お客様のモノクローナル抗体の製造を支援します。
お客様のmAb製造のあらゆるステップに対応する{ メルク }のポートフォリオをご覧ください。
 品質管理と環境モニタリング
効果的な品質保証、安定した品質管理、正確な結果は、安全な治療法を製造するための鍵となります。微生物検出と無菌保証のための{ メルク }の完全なソリューションは、お客様が最高の品質基準と規制要件を満たすためのお手伝いをいたします。
Product Type
Milliflex Oasis® Filtration System Microbial Bioburden
Milliflex® Quantum Rapid Detection Microbial Bioburden
Steritest™ NEO Sterility Testing Solutions
Steritest Media and Rinsing Fluids Sterility Testing Solutions
Steritest™ Symbio Pumps Sterility Testing Solutions
PyroMAT™ System Pyrogen Testing
Active Air Monitoring- MAS-100® Family Environmental Monitoring for Microbiology
Air Monitoring Media- HYCON® Agar Strips, Settle Plates Environmental Monitoring for Microbiology
Passive Air Monitoring- ICR and LI Settle Plates Environmental Monitoring for Microbiology
Surface & Personnel Monitoring- Contact Plates, HYCON® Contact Slides, ICR Swabs Environmental Monitoring for Microbiology
Settle Plates for Active and Passive Air Monitoring ICR LI Environmental Monitoring for Microbiology
Microbial Air Samplers MAS for Isolators in the Pharmaceutical Industry Environmental Monitoring for Microbiology
Microbial Air Samplers for Isolators in the Pharmaceutical Industry Environmental Monitoring for Microbiology
Contact Plates for Personnel and Surface Monitoring ICR RT Environmental Monitoring for Microbiology
Media Fill Testing in the Pharmaceutical Industry Environmental Monitoring
Milli-Q® IQ 7000 Water System
Ultrapure Water
BioPak® application pak Ultrapure Water
 ATP検査と衛生
NIHの最近の研究では、2~3日後には生存しているウイルスが検出できることが示されています。MVP Icon®は、SARS-CoV-2のようなウイルスが直接測定できなくても、洗浄・消毒手順の有効性を短時間で簡単に確認できるシステムです。MVP Iconは、環境汚染の指標である表面サンプル中のアデノシン三リン酸(ATP)の量を測定します。結果は 1 分以内に得られ、その後の評価のために安全に文書化されます。MVP Iconは、洗浄および消毒手順の成功を迅速かつ簡単にモニターするのに役立ちます。
Description
Product No.
MVP Icon® 78300BC
MVP Surface Sampling Device 64003-100
メルク製品に関連する正確な情報を確実に入手し、伝えるために、私たちはこのWebサイトを作成し、COVID-19パンデミックに関連する可能性のあるメルク製品に関連するすべての情報を単一のソースに集約しました。ウイルスについてご質問がある場合は、世界保健機関(WHO)のCOVID-19のウェブサイトをご覧ください。
back to top