書籍・ソフトウェア
アルドリッチ Spectral Viewer
アルドリッチ Spectral Viewerは数万点のFT-NMR / IR / RamanスペクトルをCD-ROMに収めたスペクトルデータのライブラリーです。テキストや物性による検索や、データの簡単な編集、印刷、画像のエクスポートができるため、従来の書籍版よりも使いやすくなっています。
FT-IR, Aldrich/SensIR ATR-IR、FT-Raman, FT-NMRの各ライブラリーを提供しています。ライブラリーは統合され、クリックするだけで各スペクトルを切り替え表示できます。もちろん単独でも使用できます。
Spectral Viewer:特徴
  • スペクトルの編集 - FT-IRスペクトルの透過率と吸収の表示を切り替え、ズームやピーク値表示(NMRスペクトルの場合、積分曲線の作成・調整が可能)
  • テキスト検索 - 化合物名、Aldrich製品番号、CAS番号、分子式 などのテキスト検索に対応
  • 絞込検索 - 構造分類や物性値(沸点、融点、比重、引火点、分子量、屈折率など)での絞り込み検索可能
  • 印刷 - スペク-トル、構造、ピーク値を印刷
  • 画像のエキスポート - Bitmap, Metafile, JPEG形式に対応
  • Webリンク - Sigma-AldrichのWebサイトの製品ページで詳細な情報にリンク
  • 統合性 - NMR, IR, Raman の各Spectral Viewerはデータベースとして統合可能
  • ライブラリー拡大 - 新たに発売されたライブラリーのみを購入し、お手持ちのSpectral Viewerに追加可能
※必要なシステム構成: Pentium 200 MHz, Windows 95 / 98 / Me / NT4-SP5 / 2000 / XP / Vista / 7 対応(現在販売中のバージョン 4.0以降はWindows 10 対応)、CD-ROM drive、600 MB ハードディスク容量(NMR)、64 MB RAM
Spectral Viewerのサンプル画面
Spectral Viewer:バージョン
かっこ内はスペクトル数
バージョン FT-NMR
標準版
(11,800)
FT-NMR
追補版
(3,500)
FT-IR
(11,000)
ATR-IR
(18,000)
FT-Raman
(14,000)
シングルユーザー Z541265 Z538086 Z540161 Z547484 Z560766
シングルユーザー
(教育用)
Z541389 Z538183 Z540285 Z547492 Z560774
※教育用をご購入の場合には、所定の用紙にご所属などのユーザー情報をご記入いただいております。詳しくはこちらをご覧ください。 → 購入前にユーザー情報の必要な製品について
その他