実験器具
蒸留用ガラス器具
静電気対策製品や各種実験機器がお買い得の器具・消耗品キャンペーン実施中!
詳細はこちらをクリック!
Short-Path蒸留セット
Short-Path蒸留器具は、少量サンプルの蒸留に最適です。
【Aldrich short-path distillation apparatus】
ネジ式 24/40 ジョイント、温度計付き
<セット内容>
標準ヘッド(Z174459)またはジャケット付きヘッド(Z247839
レシーバーフラスコ(50 mL、Z174491)、蒸留フラスコ(100 mL、Z174483
※セットとは別売で250 mL 二口フラスコ(Z405531)もあります。
Z174440
【Aldrich micro short-path distillation apparatus】
ネジ式14/20ジョイント、温度計付き
<セット内容>
標準ヘッド(Z174521)またはジャケット付きヘッド(Z247774)、
Cowレシーバー(Z174548)、リカバリーフラスコ(5 mL、Z174556)、蒸留フラスコ(10 mL、Z174564)、温度計(液浸長さ25 mm、-10~250℃、Z561487
Z174513
【Ace jacketed short-path distillation apparatus】
<セット内容>
温度計ジョイント10/18付きジャケット付きボディ、14/20 Cowレシーバー、14/20 ジョイント、10 mLフラスコ
※温度計アダプター(Z125350)、温度計は別売です。
Z158399
サンプリングが容易な蒸留用アダプター
蒸留は、試験研究や工業生産で最も広く利用されている分離法です。精製以外にも、沸点と留出量をプロットして蒸留曲線を求めることにより燃料などの組成の複雑な液体の特性を決定するなどの目的で広く利用されています。このふたつの用途に共通するテーマは、組成を知るということです。精製では、蒸留の推移を監視することが目的であり、液体のキャラクタリゼーションでは、組成と温度データとを関連づけることが重要です。
留分サンプリングアダプター(図1)は冷却管や蒸留カラムに接続して使用することができ、煩雑で高価なうえに信頼性に欠けることが少なくないフラクションコレクターを用いる必要がありません1-3。流路の真下にある0.05 mL の“ハンモック”に留分がたまり、セプタムをつけた真空気密バルブのサンプリングポートからクロマトグラフィー用シリンジで採取できます。シリンジニードルは、できれば90°カット針先(blunt tipped needle)を使ってください。蒸留しながら採取したサンプルはそのままガスクロマトグラフや分光法で直接分析するか、またはオートサンプラーバイアルに注入した後で分析を行います。1~50 μL の液体サンプルが使用できるあらゆる分析手法を利用して留出物の性質を調べることができます。
このアダプターは、ガソリン、ディーゼル燃料、ケロシン系ロケット燃料、ジェット燃料、原油、変圧器油、廃油、燃焼促進剤をはじめとする種々の複雑な組成の液体をガスクロマトグラフィー(GC/MS, GC-FID, GC-CLD)、FTIR 分光法、KarlFischer 滴定法、屈折率測定などで分析する際に便利です。定量分析と蒸留を組み合わせることができるため、燃料の燃焼エンタルピーなどの熱化学測定を留分別に行うことができます。このアダプターは原油留分の腐食性の測定にも用いられており、様々な留分を使って銅クーポン(銅試験片)の試験が行われています。
図1 蒸留用サンプルアダプター
Joint size 製品番号
14/20 Z569895
24/40 Z569909
29/32 Z569917
Replacement valve septa 33310-U
Septum inserter for valve 33311
References: (1) Bruno, T. J., Ott, L.S., Lovestead, T.M., Huber, M.L., The composition explicit distillation curve technique: relating chemical analysis and physical properties of complex fluids. J. Chromatogr. 2010, A1217, 2703–2715. (2) Bruno, T. J., Ott, L.S., Lovestead, T.M., Huber, M.L., Relating complex fluid composition and thermophysical properties with the advanced distillation curve approach. Chemical Eng. Tech. 2010, 33, (3), 363–376. (3) Bruno, T. J., Ott, L.S., Smith, B.L., Lovestead, T.M., Complex fluid analysis with the advanced distillation curve approach. Anal. Chem. 2010, 82, 777–783.
カップ付きコンデンサー
冷却器の表面に生じる水滴が外側のカップに溜まり、反応容器や装置に落下しません。カップのホース差込口にチューブをつなぐと、水が自動的に排出されます。
  • Z568945 H: 60 mm, Joint: ST/NS 14/20
  • Z568953 H: 100 mm, Joint: ST/NS 14/20
  • Z568961 H: 200 mm, Joint: ST/NS 14/20
  • Z568988 H: 200 mm, Joint: ST/NS 24/40
  • Z568996 H: 200 mm, Joint: ST/NS 29/32
  • Z569003 H: 300 mm, Joint: ST/NS 14/20
  • Z569038 H: 300 mm, Joint: ST/NS 29/32
  • Z569011 H: 300 mm, Joint: ST/NS 24/40
※H:全体の高さ
Short-Path蒸留セットについては左記のページもご参考ください。