ラボウェア(実験器具)
Lab Companion™ 真空ポリカデシケーター
週末も安心!従来品よりも3倍長く、真空度をキープします
Lab Companion™真空デシケーターは、従来品よりも3倍長く真空状態をキープします。室温で24 mmHgを72時間維持できます。
  • Viton 3方バルブで、確実に脱気とガス置換を行えます。
  • ポリカーボネート製なので、薬品耐性が高く、さらに軽くて丈夫です。
  • 遮光アンバータイプ(褐色)は、UVA, B, C波を100%カットします。
  • 真空ゲージで、真空度がすぐに確認できます。
Lab Companion is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
キャビネット型真空ポリカデシケーター
  • キューブ型の内部構造で高真空を実現しています。
  • キャビネット型でスペースを有効に使えます。
  • 棚板はとりはずし可能です。追加用別売棚板がございます。
  • 8種類のバリエーション:透明 / 遮光アンバーの2タイプ、および各 11, 23, 35, 45 L の4容量。
キャビネット型真空ポリカデシケーターの外観(遮光)
大きな画像で見る 
丸型真空ポリカデシケーター
  • 高品質シリコーン製Oリングとロック用リングでリークを防ぎ、真空度を確実に維持します。
  • ロック用リングで本体とフタを固定するので、常圧使用時や移動時も安心・安全です。
  • 6種類のバリエーション:透明 / 遮光アンバーの2タイプ、および各 6, 10, 20 L の3容量。
丸型真空ポリカデシケーターの外観(透明)
大きな画像で見る 
製品一覧
キャビネット型真空ポリカデシケーター
Cat.No. タイプ 内部
容量
サイズ(外側)
W x D x H (cm)
重量 棚数 棚荷重
BAF424004001-1EA 透明 11 L 32.2 x 28.5 x 27.1 4.2 kg 2 / 4 3 kg
BAF424004101-1EA 遮光
BAF424004021-1EA 透明 23 L 42.0 x 39.7 x 28.1 8.2 kg 2 / 4 5 kg
BAF424004121-1EA 遮光
BAF424004011-1EA 透明 35 L 42.0 x 39.7 x 38.1 10.8 kg 3 / 5 5 kg
BAF424004111-1EA 遮光
BAF424004031-1EA 透明 45 L 42.0 x 39.7 x 49.1 12.2 kg 3 / 5 5 kg
BAF424004131-1EA 遮光
丸型真空ポリカデシケーター
Cat.No. タイプ 内部
容量
サイズ(外側)
W x D x H (cm)
重量 棚数 棚荷重
BAF424002021-1EA 透明 6 L 28.6 x 35.4 1.7 kg 1 / 1 15 kg
BAF424002041-1EA 遮光
BAF424002121-1EA 透明 10 L 35.3 x 40.0 2.6 kg 1 / 1 20 kg
BAF424002141-1EA 遮光
BAF424002221-1EA 透明 20 L 42.7 x 47.5 4.3 kg 1 / 1 25 kg
BAF424002241-1EA 遮光
分子模型バナー