分子模型
Giant サイズ分子模型
特徴
Giant サイズ分子模型
講義用に最適!大きくて軽い分子模型です
  • 1Å=20 cm、8 cm
  • 原子サイズ : 直径5 cm
  • ボンドの長さ : 5.5 cm ~ 27 cm
  • ボンドの種類 : 曲げられるプラスチック製ボンド(flexible)と木製ボンド(rigid)の2種類
  • 原子部分の材質 : 発泡スチロール
キット種類
Giant サイズ分子模型には、3種類のキットがあります。また、Giantサイズ分子模型専用の「軌道キット」もございます。
  ベーシックキット スタンダードキット デラックスキット 軌道キット
原子数 → 詳細 32 50 64 詳細
ボンド数(rigid) 詳細 50 104 100
ボンド数(flexible) 16 8 32
製品番号 Z231312-1KT Z126608-1KT Z231320-1KT Z126616-1KT
キット内容
原子やボンドなどの部品は単品購入もできます。右端の製品番号から詳細ページをご覧ください。
【原子】
原子 結合タイプ ベーシックキット
Z231312
スタンダードキット
Z126608
デラックスキット
Z231320
製品番号
(各6個入り)
炭素(黒) tetrahedral 8 8 16 Z134589
octahedral 2 Z134600
trigonaobipyramidal 6
酸素(赤) tetrahedral 2 Z134651
diunivalent 3 6 Z134678
carbonyl 1 Z134686
水素(白) monovalent 17 17 34 Z134767
H-bond 1 Z134775
窒素(青) tetrahedral 1 1 2 Z134627
trigonal-bipyramidal 2 Z134643
硫黄(黄) tetrahedral 1 Z134708
塩素(緑) tetrahedral 1 Z134732
octahedral Z134740
monovalent 1 2 2 Z134759
臭素(茶) monovalent 1 2 2 Z134783
ヨウ素(橙) monovalent 1 2 2
金属(銀) tetrahedral 1 Z134805
octahedral 1 Z134813
<参考:原子の結合タイプ>
Monovalent
Monovalent
Diunivalent(H bond)
Diunivalent
(H bond)
Trigonal
Trigonal
Tetrahedral
Tetrahedral
Trigonalbipyramidal
Trigonalbipyramidal
Octahedral
Octahedral
【ボンド】
原子 結合タイプ ベーシックキット
Z231312
スタンダードキット
Z126608
デラックスキット
Z231320
製品番号
(各6個入り)
単結合(黒) 8cm/Å, 9cm 8 16 16 Z136360
20cm/Å, 23cm 8 16 16 Z134821
二重結合(赤) 8cm/Å, 7.5cm 4 Z136379
20cm/Å, 20cm 4 Z134848
C-H 結合(黄) 8cm/Å, 5.5cm 17 25 34 Z136387
20cm/Å, 16cm 17 25 34 Z134856
水素結合(白) 8cm/Å, 10cm 1 Z136417
20cm/Å, 26cm 1
Flexible (透明) 8cm/Å, 10cm 8 4 16 Z136395
20cm/Å, 24cm 8 4 16 Z134864
p軌道用ボンド(赤) 8cm/Å, 11cm 6 Z136409
20cm/Å, 27cm 6 Z134872
【軌道】
Giantサイズ分子模型専用の軌道キットです。ベーシック、スタンダード、デラックスのいずれにもお使いいただけます。軌道は約10 cm x 7.5 cmの発泡スチロール、ボンドはプラスチック製です。単品購入は右端の製品番号から詳細ページをご覧下さい。
  軌道キット
Z126616
製品番号
(各6個入り)
原子軌道
Atomic (赤) 7 Z134899
Atomic (緑) 7 Z134902
Lone Pair (黄) 4
Protonated (赤/白) 8 Z134929
Sigma Bond (赤) 6
Pi ボンド
Ethylene 6 Z134945
Carbonyl 3
Benzene 2
Short Bridge 4
Long Bridge 4
  • 単品購入では(赤/黄)となります。
  • セット内容と各部品の詳細(英語版PDF、Kit Components and Open-Stock Parts)もご覧下さい。
  • Giant サイズ分子模型の関連製品一覧はWebカタログをご覧ください。  Webカタログ:分子模型-Giant models
器具・消耗品大特価キャンペーンバナー画像