分子模型
モリモッド(Molymod)分子模型
モリモッド分子模型は、「球-棒モデル」と「空間充填モデル」の両方の組み立てに利用できます。
デザイン性にも優れており、展示用分子模型としても最適です。
セット 生体分子模型 結晶構造模型 軌道 部品
分子模型セット
Organic/Inorganic
student set
原子数:52、結合数:38
Organic/Inorganic
teacher/researcher set
原子数:106、結合数:86
Basic Organic Chemistry
classroom set
原子数:19、結合数:24
Basic Inorganic Chemistry
classroom set
原子数:17、結合数:20
Organic Chemistry
teacher/researcher set
原子数:111、結合数:140
Organic Stereochemistry
teacher/researcher set
原子数:168、結合数:192
Biochemistry
teacher/researcher set
原子数:257、結合数:160
Complex Ions
teacher/researcher set
原子数:50、結合数:64
Prentice Hall molecular model set (organic chemistry)
2/E student set
原子数:60、結合数:92
: 写真と実際のキット内容が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
各セット内容
  • 1 Å =2.8 cm (球-棒モデル), 1.45 cm (空間充填モデル)
  • 原子:直径17 ~ 23 mm
  • 結合:medium (単結合用)、long flexible (二重結合、三重結合用)、V-links (5員環作成用)、short (空間充填モデル用)
  • 原子価:結合穴数で表します。
  • 水素原子:通常、17 mm(1 hole)の白い球で「球-棒モデル」と「空間充填モデル」の両方で使用できます。atom-linksタイプは、マッシュルーム型の形状で、「空間充填モデル」にのみ使用可能です。
    Z544523 Z544469 Z545716 Z545724 Z544450 Z544493 Z544485 Z544477
原子 結合穴数 個数
hydrogen I 14 12 10 4 40 60   20
II   2       4 10  
-             100
(atom-links)
carbon II         2      
III         6      
IV
6 14 4 1 24     12
V   6     6      
IV, V           44    
II, III, lV             68  
oxygen II   16 2 3 12     6
IV   6            
I, II             40  
I, II, IV           16    
II, IV 7              
nitrogen III   4   2        
IV   6 1   4      
III, IV 3              
IV, V           12    
II, III, IV             34  
-               4
sulphur II   8         2  
IV   4     1     1
VI   1   1 1     1
II, VI 2              
II、IV           12    
phosphorus III   2   1        
IV   4     4   6 1
V   1            
IV, V           5    
III, V 2              
halogen I 6 8   2 8     4
chlorine I     3     8    
bromine I           2    
iodine I           2    
metal I   4     2     1
II   2     1      
III   2            
IV   4            
VI   1   2   1    
I, II, III, IV, VI 8              
IV, VI             2  
brown V       1        
III, IV, V, VI 4              
結合 個数
P-lobes/lone pair 2D paddles
(Pink)   6     6 6    
(Purple)   6     6 6    
(beige) 3 6     6      
medium
(grey) 20 38 (31mm) 20 10 55 (19mm) 40   26 (19mm)
(purple) 5 12 (31mm)   4        
long flexible
(grey) 12 36 (46mm) 4 6 25 (30mm) 12   12 (30mm)
short
(colorless)           60 150  
(white)         60 (2mm) 60   26 (2mm)
V-links             20 10  
short link remover tool           1 2   1
:キット内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
P-lobes/lone pair 2D paddles:扇形の平面プラスチックで、p軌道や孤立電子対を表現します。
↑ このページの先頭へ
生体分子模型
脂肪&油脂 ポリペプチド
Starch or cellulose
3 glucose units :Z544701
Fat (Tripalmitin)
1 molecule :Z544728
Protein - beta pleated sheet
15 peptide units :Z545465
アミノ酸 DNA
7 Amino acid collection set, 7 models (L-config.) :Z544760
20 Amino acid collection set, 20 models :Z545449
DNA (includes stand, 11 cm H), 2 base-pairs :Z545481
DNA (includes stand, 46 cm H), 10 base-pairs :Z545503
↑ このページの先頭へ
結晶構造模型
組み立てキット
Graphite (three layers)
45 atoms :Z545562
Buckminster fullerene (C60)
60 atoms :Z545570
Diamond
30 atoms :Z545546
Ice
26 water units :Z545597
Silicon dioxide
66 atoms :Z545619
Zinc blend (zinc sulfide)
45 atoms :Z545589
Sodium chloride
36 atoms :Z545511
Sodium chloride
(Cl ions bigger than Na ion)
27 atoms :Z545538
組み立て済みセット
Cesium chloride
30 atoms :Z545635
Calcite (calcium carbonate)
66 atoms :Z545643
Calcium fluoride (fluorite)
30 atoms :Z545651
↑ このページの先頭へ
軌道
  • Average Scale: 1Å = 3.5 cm
  • ピンク・紫のナシ型ローブ(lobe)およびπ結合は、原子/分子軌道の波動関数Ψの +/- を表しています。
  • グレーのパーツは混成σ結合を示します。
  • 薄茶色の球は、孤立電子対軌道を表します。
  • 水素結合に寄与する電子対は、薄茶色のナシ型ローブを使用します。
製品名 セット内容 製品番号
Atomic Orbital
14モデルのセットで、1s, 2s, 2p; 3d, 2s+ 3 x 2p, sp, sp2, sp3混成軌道が含まれます。
ピンクと紫のローブはpおよびd軌道の +/‐ 波動位相を示します。ディスプレイ用の透明な台が含まれます。
Z544566
Organic structures
4モデルのセットで、ベンゼン、エタン、エチレン、アセチレンの作成が可能です。
σ、π結合軌道や混成、非局在化を示すことができます。
Z544558
Electron repulsion theory
8モデルのセットで、1~6配位、孤立電子対は球状、洋ナシ型で示します。
(terminal、linear、bent、trigonal、pyramidal、tetrahedral、trigonal bipyramidal、octahedral)
Z544574
↑ このページの先頭へ
部品
結合
結合の色は、異なる種類の結合を表す時に使用します。([例] グレー:共有結合、白:イオン結合、など)
結合 長さ 入数 製品番号
Flex bond
(二重結合、三重結合用)
 purple 35 mm 25 Z544353-1PAK
100 Z544353-4PAK
Rigid bond
(単結合用)
gray 20 mm 25 Z544388-1PAK
100 Z544388-4PAK
purple 20 mm 25 Z544361-1PAK
white 20 mm 25 Z545140-1PAK
100 Z545140-4PAK
V-bond
(5員環作成用、わずかに曲がります)
gray 3 mm 25 Z544426-1PAK
100 Z544426-4PAK
short bond
(空間充填モデル作成用)
white 1 mm 25 Z544396-1PAK
100 Z544396-4PAK
原子
(現在、追加用原子パーツの販売は終了しております。ご了承ください。)
↑ このページの先頭へ
器具・消耗品大特価キャンペーン