実験器具
ディスポーザブルPP/PEシリンジ
ポリプロピレン製シリンジは、どのような大きさのニードルにも使用できます。ポリエチレン製プランジャーはシリンジに対してわずかに大きいため、滑らかな動きを可能とするとともに、高い気密性を保ちます。潤滑剤は使用されていません。滅菌済みシリンジは、個別に包装されています。非滅菌タイプはビニール袋にまとめて包装されています。
チップ形状 筒先位置 容量
(mL)
目盛間隔
(mL)
滅菌処理 カタログ番号
ルアーロック 中口 3 0.1 非滅菌 Z683566-100EA
滅菌 Z248002-1PAK
5 0.2 非滅菌 Z683582-100EA
滅菌 Z248010-1PAK
10 0.5 非滅菌 Z683604-100EA
滅菌 Z248029-1PAK
20 1 非滅菌 Z683620-100EA
滅菌 Z248037-1PAK
30 1 非滅菌 Z683647-50EA
滅菌 Z683671-50EA
50 2 非滅菌 Z683663-30EA
滅菌 Z683698-30EA
ルアースリップ 中口 1 0.01 非滅菌 Z683531-100EA
滅菌 Z230723-1PAK
3 0.1 非滅菌 Z683558-100EA
滅菌 Z116858-100EA
5 0.2 非滅菌 Z683574-100EA
滅菌 Z116866-100EA
横口 10 0.5 非滅菌 Z683590-100EA
滅菌 Z116874-100EA
20 1 非滅菌 Z683612-100EA
滅菌 Z116882-100EA
30 1 非滅菌 Z683639-50EA
50 2 滅菌 Z118400-30EA
非滅菌 Z683655-30EA
中口/横口 各5 個入り
(3, 5, 10, 20, and 50 mL)
滅菌 Z124990-1SET
1PAK:100 個入り
ルアースリップ-中口 タイプ外観 ルアースリップ-横口 タイプ外観 ルアーロック タイプ タイプ外観
ルアースリップ-中口 タイプ ルアースリップ-横口 タイプ ルアーロック タイプ
Air-sensitive試薬の取り扱いに関連する製品については左記のページもご参考ください。