ラボウェア
Q-Tube プレッシャーリアクター
Q-Tubeプレッシャーリアクターは、マイクロ波合成装置の安全かつ経済的な代替法として注目されており、過圧による爆発事故を防ぐための独自の圧力解放システムを備えています。
Q-Tubeの利点
  • 従来のフラスコによる反応やマイクロ波合成よりも
    • 高収率
    • クリーンな反応系
    • 迅速: 数時間の反応時間を数分に短縮
    • ケミカルスペースの拡大
      カルバミン酸エチルの脱保護、立体障害の大きなアミンのN-アルキル化、立体障害の大きなアルコールのO-アルキル化、立体障害の大きなアミンやケトンの還元的アミノ化、ベンジル基の除去、など
  • マイクロ波合成よりも高い再現性
  • 一般的なシールドチューブよりも高い安全性:自動的に圧を解放した後に再度密閉
  • 経済的
  • メンテナンスフリー
Q-Tubeスターターキット
  • 必要な器具が揃ったスターターキットがあればすぐにQ-Tubeを試すことができます。
  • 内圧が120 psi(約8 atom/0.8 MPa)以上になると、アダプターを介して圧が解放され、その後再密封して内圧を60~80 psi(4~5 atom)に維持します。
  • チューブ容量は、12 mL と 35 mLの2種類をご用意しています。
Q-Tubeスターターキット種類
※ 12 mLチューブは使い捨てで、再利用できません。35 mLチューブのみ洗浄可能です。
Q-Tubeスターターキット外観
Q-Tubeスターターキット
Q-Tube関連情報
  • Q-Tubeシリーズの取扱製品の一覧はWebカタログをご覧ください。 → Webカタログ:Q-Tube
  • Q-Tubeを用いた反応実施例や詳細情報は「Q Labtech社のサイト  」をご覧ください。(Q-Tubeは、Q Labtech社の製品です。)
  • アルドリッチでは、ゴーグル付き防爆シールドも販売しております。厚さ約1 cmの透明アクリル板の衝立てで、正面と45度をなす両側面の三方を囲い、飛沫や1 MeVまでのβ線から作業者を守ります。底面は薬品耐性のあるポリプロピレン製です。組み立てが必要です。
分子模型バナー