実験器具
ピストル式除電器ゼロスタット
ゼロスタット(Zerostat)は、電源や電池が不要なピストル式除電器(イオナイザー)です。10,000回以上使用可能です。圧電素子を利用したユニークな除電器で、世界中の実験室で愛用されています。
計量時や移動中に静電気によって帯電した粉末が飛散するのを防ぎ、フィルムやガラス、プラスチック製品にほこりや糸くずなどが付着しにくくなります。軽量かつコンパクトなので、天秤周辺を含め研究室に1つ常備しておくと大変便利です。
※ゼロスタットが正常に作動するかを確認するための「イオンインジケーター」が付属しています。
【ゼロスタットの使用方法】
処理する対象物から12インチ(30.5 cm)以内にゼロスタットを持ってください。約2秒くらいかけゆっくり引き金を引いて(カチカチ音がします)、対象物表面に向け(+)イオンを放ってください。引き金をゆっくりリリースさせると(-)イオンが発生し静電気を中和します。
対象物付近にてこの手順を数回繰り返してください。Zerostat はバッテリーや電源を必要としません。他の静電気除去製品と異なり、Zerostat は放射性物質を全く含んでおりません。
【注意】
Zerostat を使用する前に、バーレルからイオンインジケーターを取り外してください。イオンインジケーターは使用可能かどうかのテストをするためだけのものです。引き金を引いた時にインジケーターが光れば使用可能です。
【警告】
揮発性・引火性・爆発性ガスのある場所でのご使用は避けてください。
製品番号 Z108812-1EA
製品名 ゼロスタット(Zerostat)、小型イオナイザー
寸法 約10 cm × 15 cm (~4 in. × 6 in.)
重さ 約140 g (4.9 oz)
ゼロスタットの使用方法(PDF 85KB)
その他の帯電防止・除電製品
試料の秤量や天びん周辺のクリーニングに便利な、帯電防止・除電製品も販売しています。
帯電防止PP製
ディスポーザブル秤量用漏斗
帯電防止ポリスチレン製
六角形秤量皿
除電ブラシ
天秤に載せて安定し、フラスコのジョイントにもフィット 柔らかい素材なので、自在に曲げられます 天びんや精密機器表面をクリーニングしながら、除電もできます
スパチュラ外観 イオナイザー外観
ディスポーザブルスパチュラ PLAS-LABS イオナイザー
PP製で両端がV字カットされたスパチュラ 省スペースの小型設計イオナイザー