Attention:
Certain features of sigmaaldrich.com will be down for maintenance Saturday afternoon/evening, February 24th starting at 3:00 pm CT until 9:00 pm CT.
Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
細胞培養
培地
よく使用されている培地
細胞培養用の古典的な培地および平衡塩類の中でよく使われている製品を紹介いたします。すべての培地製品リストはこちらでご覧いただけます。
DMEM(ダルベッコ改変イーグル培地、Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium)
高グルコース(4.5 g/L)、1x溶液、フィルター滅菌済み
製品番号 容量 炭酸水素ナトリウム L-グルタミン フェノールレッド ピルピン酸ナトリウム HEPES 製品情報
D5796-500ML 500mL - - 基本的な成分がすべて含まれたDMEM液体培地。
D6429-500ML 500mL - 基本的な組成に栄養素としてピルビン酸が添加されています。
D0819-500ML 500mL Ala-Glu - - L-グルタミンより安定性の高いL-アラニル-L-グルタミンジペプチド(Ala-Glu)が使用されています。
D6546-500ML 500mL - - 使用時に0.584 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
D0422-100ML 500mL - - 使用時に0.584 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
D6171-500ML 500mL - - HEPES改変型。使用時に0.584 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
D5671-500ML 500mL - - - 使用時に0.584 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
D1145-500ML 500mL - - - - 使用時に0.584 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
低グルコース(1.0 g/L)、1x溶液、フィルター滅菌済み
製品番号 容量 炭酸水素ナトリウム L-グルタミン フェノールレッド ピルピン酸ナトリウム HEPES 製品情報
D6046-500ML 500mL - 基本的な成分がすべて含まれた低グルコースの組成。
D5546-500ML 500mL - - 使用時に0.584 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
D5921-500ML 500mL - - - - 使用時に0.584 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
D9443-500ML 500mL - - - アルギニン、ロイシン、リジンを含まない組成。
↑ このページの先頭へ
MEM(イーグル最小必須培地、Minimum Essential Medium Eagle)
1x溶液、フィルター滅菌済み
製品番号 容量 炭酸水素ナトリウム L-グルタミン フェノールレッド ピルピン酸ナトリウム 非必須アミノ酸 製品情報
M4655-500ML 500mL -   アール塩(Earle′s salts)を含む基本的な組成。
M2279-500ML 500mL - -   アール塩(Earle′s salts)を含む基本的な組成。使用時に0.292 g/L L-グルタミンを添加して下さい。
M5650-500ML 500mL - - アール塩(Earle′s salts)を含む基本的な組成に非必須アミノ酸を含有。使用時に0.292 g/L L-グルタミンを添加して下さい。
M0446-500ML 500mL Ala-Glu -   L-グルタミンより安定性の高いL-アラニル-L-グルタミンジペプチド(Ala-Glu)が使用されています。
M4780-500ML 500mL -   ハンクス塩(Hank′s salts)を含む組成。炭酸水素ナトリウム0.35 g/L含有。
M5775-500ML 500mL - -   ハンクス塩(Hank′s salts)を含む組成。炭酸水素ナトリウム0.35 g/L含有。使用時に0.292 g/L L-グルタミンを添加して下さい。
M2414-500ML 500mL - -   アール塩(Earle′s salts)を含む組成。炭酸水素ナトリウム0.85 g/L含有。使用時に0.292 g/L L-グルタミンを添加して下さい。
↑ このページの先頭へ
α-MEM(イーグル最小必須培地 α改変型、Minimum Essential Medium Eagle, Alpha Modification)
1x溶液、フィルター滅菌済み
製品番号 容量 炭酸水素ナトリウム L-グルタミン フェノールレッド ピルピン酸ナトリウム ヌクレオシド 製品情報
M4526-500ML 500mL - - α改変型MEM。使用時に0.292 g/L L-グルタミンを添加して下さい。
M8042-500ML 500mL - α改変型MEMにヌクレオシドを添加した組成。使用時に0.292 g/L L-グルタミンを添加して下さい。
GMEM(グラスゴー最小必須培地、Glasgow Minimum Essential Medium)
1x溶液、フィルター滅菌済み
製品番号 容量 炭酸水素ナトリウム L-グルタミン フェノールレッド ピルピン酸ナトリウム HEPES 製品情報
G5154-500ML 500mL - - - L-グルタミンを0.292 g/L、トリプトースリン酸ブロス溶液(T8159)を100 mL/Lの割合で添加して下さい。
↑ このページの先頭へ
Ham‘s F-12(栄養混合物 F-12ハム、Nutrient Mixture F-12 Ham)
1x溶液、フィルター滅菌済み
製品番号 容量 炭酸水素ナトリウム L-グルタミン フェノールレッド ピルピン酸ナトリウム HEPES 製品情報
N6658-500ML 500mL CHO細胞の培養などに使用されます。
D-MEM/Ham‘s F-12(ダルベッコ改変イーグル培地/栄養混合物F-12ハム、Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham)
1x溶液、フィルター滅菌済み
製品番号 容量 炭酸水素ナトリウム L-グルタミン フェノールレッド ピルピン酸ナトリウム HEPES 製品情報
D8437-500ML 500mL 基本的な成分がすべて含まれた組成。
D6421-500ML 500mL 使用時に0.365 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
D8062-500ML 500mL HEPESを含まない組成。
D6434-500ML 500mL 使用時に0.365 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
↑ このページの先頭へ
IMDM(イスコフ改変ダルベッコ培地 Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium)
1x溶液、フィルター滅菌済み
製品番号 容量 炭酸水素ナトリウム L-グルタミン フェノールレッド ピルピン酸ナトリウム HEPES 製品情報
I3390-500ML 500mL 使用時に0.584 g/L L-グルタミンを添加して下さい。
RPMI-1640(RPMI-1640 Medium)
1x溶液、フィルター滅菌済み
製品番号 容量 炭酸水素ナトリウム L-グルタミン フェノールレッド ピルピン酸ナトリウム HEPES 製品情報
R8758-500ML 500mL - - 基本的な成分がすべて含まれたRPMI-1640液体培地。
R0883-500ML 500mL - - - 使用時に0.3 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
R7513-100ML 100mL - - - メチオニン、システイン、L-グルタミンを含まない改変型。
R7509-500ML 500mL - - - - 使用時に0.3 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
R5886-500ML 500mL - - HEPES改変型。使用時に0.3 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
R7388-500ML 500mL - - HEPES改変型。使用時に2 g/Lの炭酸水素ナトリウムを添加して下さい。
R7638-500ML 500mL - - Dutch改変型。使用時に0.3 g/LのL-グルタミンを添加して下さい。
↑ このページの先頭へ
D-PBS(ダルベッコ リン酸緩衝生理食塩水、Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline)
1x溶液、フィルター滅菌済み
製品番号 容量 カルシウム マグネシウム 製品情報
D8537-500ML 500mL 細胞のリンスや懸濁に用いられる一般的な組成。
D8662-500ML 500mL  
D4031-500ML 500mL ピルビン酸、ストレプトマイシン、カナマイシン、グルコース含有。
10x溶液、フィルター滅菌済み
製品番号 容量 カルシウム マグネシウム 製品情報
D1408-500ML 500mL 滅菌した水で10倍に希釈して使用。
D1283-500ML 500mL 滅菌した水で10倍に希釈して使用。
HBSS(ハンクス平衡塩類溶液、Hanks’ Balanced Salt solution)
1x溶液、フィルター滅菌済み
製品番号 容量 カルシウム マグネシウム フェノールレッド 製品情報
H6648-500ML 500mL  
H9269-500ML 500mL  
H8264-500ML 500mL  
↑ このページの先頭へ