細胞培養用器具・消耗品
細胞培養デバイス Millicell (ミリセル)
ミリセル (Millicell) セルカルチャーインサート
  • メンブレンフィルターを用いた細胞培養用インサートです
  • 24ウェル、12ウェル、6ウェルプレートにフィットするサイズをご用意しています
  • スタンディングタイプ (自立型) とハンギングタイプ (吊下型) があります
ミリセル (Millicell) インサートプレート
  • メンブレンフィルターを用いたマルチウェル細胞培養用インサートプレートです
  • 24ウェル、96ウェルプレートがあります
  • 細胞増殖や細胞分化をサポートします
ミリセル EZ セルカルチャースライド
  • 1枚のスライドガラス上で細胞培養、固定、染色ができるスライドガラスです
  • 4ウェルと8ウェルのスライドがあります
  • ウェルは取り外し可能です
製品に関するお問い合わせはこちら
シグマ アルドリッチ ジャパン リサーチ&バイオロジー
E-mail: sialjpts@sial.com
TEL: 03-6756-8245